Analizador discontinuo Gallery™ Aqua Master
Analizador discontinuo Gallery™ Aqua Master
Analizador discontinuo Gallery™ Aqua Master
Thermo Scientific™
Analizador discontinuo Gallery™ Aqua Master
Descubra una solución rentable y automatizada para conseguir análisis fiables y reproducibles de agua, nutrientes y productos agrícolas con el sistema Thermo Scientific™ Gallery™ Aqua Master.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoElectrochemistry Unit (ECM)
98610005Opcional
98611005Incluido
Número de catálogo 98610005
Precio (USD)
-
Electrochemistry Unit (ECM):
Opcional
Experimente la libertad de la automatización sin supervisión con Thermo Scientific™ Gallery™ Aqua Master, un analizador discontinuo fotométrico y totalmente automatizado para análisis de agua, nutrientes y productos agrícolas. Este sistema proporciona resultados rápidos y reproducibles en un diseño compacto de sobremesa. Además, puede ejecutar diferentes análisis simultáneamente a partir de una sola muestra para ayudar a reducir el tiempo y el coste total del análisis. Gracias a la combinación de hardware resistente y software de diseño personalizado, Gallery Aqua Master le ayuda a cumplir los requisitos normativos al mismo tiempo que automatiza complejas secuencias de calibración, control de calidad y procedimientos de adición.
Funcionamiento automatizado y tecnología fiable
  • Entre las funciones de software avanzadas se incluyen la elección del orden de calibración, el cálculo de errores estándar relativos, los procedimientos automatizados de adición y control de calidad, la generación flexible de informes y las sugerencias de diluciones inteligentes
  • Flujos de trabajo automatizados de análisis de agua y nutrientes de conformidad con las directrices de la EPA de EE. UU. y otras normativas locales
  • Acceso continuo a las muestras, los reactivos y las cubetas sin interrumpir el flujo de trabajo
  • Plataforma integrada para análisis fotométricos y electroquímicos simultáneos
  • Automatiza todos los pasos de análisis necesarios, lo que permite hasta 2 horas de autonomía y reduce los errores manuales
  • Procesamiento estándar con una capacidad de muestras de hasta 200 análisis/hora
Prestaciones sólidas
  • Disco de reactivos y muestras combinado, hasta 90 posiciones de muestra en el analizador
  • Niveles de detección en el intervalo de ppb con una reproducibilidad excelente
  • Doce posiciones de filtro y un rango de longitud de onda de 340 nm a 880 nm
  • Fuente luminosa de xenón de larga duración para un funcionamiento por años
  • Las cubetas desechables minimizan la posibilidad de contaminación
  • Mantenimiento bajo con un promedio de menos de una visita de servicio al año
Versátil y asequible
  • Los reactivos del sistema listos para su uso eliminan la tediosa tarea de preparar reactivos
  • Cubetas exclusivas de volumen bajo para reducir al mínimo el consumo de reactivos, los residuos y los costes operativos de hasta 20 veces.
  • El sistema abierto le permite modificar un método existente o crear su propia prueba y utilizar reactivos de terceros
Fácil uso
  • Adecuado para todos los niveles de experiencia del usuario con una formación mínima
  • Protocolos de encendido y apagado automáticos
  • Diseño de sobremesa independiente para un tamaño reducido
Especificaciones
Método analíticoAnálisis discontinuo
DescripciónGallery™ Aqua Master sin unidad ECM
Dimensiones (Pr x An x Al)70 x 75 x 62/130 cm (cubierta cerrada/cubierta abierta)
Electrochemistry Unit (ECM)Opcional
Para utilizar con (aplicación)Análisis de agua, análisis de nutrientes, análisis medioambiental, análisis de agua industrial, análisis agrícola
Temperatura de incubaciónde 25°C a 60°C
Método de mediciónFotométrico: 340-880 nm
Intervalo de pH: 3-7,2
Capacidad de reactivosHasta 30
Tamaño de muestra45-90 muestras
Capacidad de procesamiento200 análisis fotométricos por hora
Peso (métrico)85 kg
TipoAnalizador discontinuo
Unit SizeEach
Preguntas frecuentes
Does the Gallery Aqua Master discrete analyzer support US EPA / NELAC methods, and what about nitrate/nitrite (TON) without cadmium?
Yes. Gallery Aqua Master software automates methods that comply with US EPA, NELAC, and other international standards. For TON, the platform supports EPA approved enzymatic reduction methods, a safer alternative to cadmium coil reductions, while automating the required calibrations and QC to meet method criteria.
Which analytes can the Gallery Aqua Master discrete analyzer measure, and how many at once?
The platform can run up to 20 parameters simultaneously from a single sample. Common parameters include ammonia, nitrate + nitrite (TON), nitrite, orthophosphate, silica, chloride, sulfate, total phosphorus (TP), total Kjeldahl nitrogen (TKN), hexavalent chromium, cyanide, total hardness, metals (colorimetric), and pH & conductivity using the optional Electrochemical Measurement (ECM) module.
How is the Gallery Aqua Master different from the standard Thermo Scientific Gallery discrete analyzer?
Both systems use our discrete cell technology, but the Gallery Aqua Master system adds water focused software capabilities: pre defined environmental/water QC method panels and custom software features for regulated methods (automated spiking, flexible QC, regulatory style calibrations, smart dilutions, and reporting). The standard Gallery discrete analyzer is a versatile general purpose discrete analyzer for food, beverage, environmental, and industrial applications, whereas the Gallery Aqua Master system is purpose built for water and nutrient compliance workflows.
What is the Gallery Aqua Master system?
The Thermo Scientific Gallery Aqua Master system is a fully automated, discrete photometric analyzer designed specifically for water and nutrient testing. It automates wet chemistry methods (colorimetric/enzymatic) to deliver reproducible results for environmental, industrial and agricultural labs that comply with US EPA, NELAC, and other international regulatory standards while reducing manual steps and errors.
Can I integrate discrete analysis with ion chromatography for comprehensive water analysis?
Yes. We offer Disc IC packages that pair discrete analysis with Thermo Scientific Dionex ion chromatography systems, delivering high throughput, comprehensive water/ion analysis without method changeover.