Vector pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA
Thermo Scientific™

Vector pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA

El vector pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA permite que un gen de interés se exprese como una proteína de fusión fluorescente verde esmeralda (EmGFP) N-terminal en una línea celular parental Jump-In™.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A14141100 μg
Número de catálogo A14141
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 μg

The pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA vector allows a gene of interest to be expressed as an N-terminal Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP) fusion in a Jump-In™ parental cell line. When used in combination with a Jump-In™ parental cell line kit such as the Jump-In™ GripTite™ HEK293 cell line (Cat. No. A14150), an isogeneic stable cell line can be created with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. In addition, Gateway™ technology increases the efficiency of the cloning steps to introduce your GOI into the Gateway™-ready pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA vector. The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the Jump-In™ parental cell line, allows the use of the isogenic pool for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for easy selection of a positive stable clone for expressing your gene of interest with an N-terminal EmGFP.

El vector pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA permite que un gen de interés se exprese como una fusión de proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP) N-terminal en una línea celular parental Jump-In™. Cuando se utiliza en combinación con un kit de línea celular parental Jump-In™ como la línea celular Jump-In™ GripTite™ HEK293 (A14150), se puede crear una línea celular estable isogénica con menos esfuerzo y en menos tiempo que los métodos tradicionales de ingeniería celular. Además, la tecnología Gateway™ aumenta la eficacia de los pasos de clonación para introducir su gen de interés (GOI) en el vector pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA listo para Gateway™. La alta eficacia de reorientación, posibilitada por los sitios R4 en la línea celular parental Jump-In™, permite el uso del grupo isogénico para experimentos adicionales sin tener que realizar una selección clonal. De forma alternativa, la alta eficiencia de la reorientación permite una seleccionar fácilmente un clon estable positivo para expresar el gen de interés con una EmGFP N-terminal.

Los vectores y las líneas celulares parentales Jump-In™ le permiten:

• Desarrollar de forma rápida y eficaz grupos de células isogénicos diseñados de forma estable en aproximadamente la mitad del tiempo si se compara con los métodos tradicionales de ingeniería celular.
• Utilizar la expresión isogénica de un locus genómico definido como la solución más adecuada para el análisis comparativo de familias de genes, isoformas u ortólogos.
• Generar varias líneas celulares en paralelo gracias al flujo de trabajo simplificado.
• Acceder fácilmente a la tecnología Jump-In™ con la capacidad de generar un número ilimitado de líneas celulares sin complicadas licencias o restricciones de interpretación.

Ahorre tiempo con la generación rápida y eficaz de líneas celulares diseñadas
Con la tecnología Gateway™, puede generar una construcción de expresión para reorientación mediante el vector de destino pJTI R4 DEST CMV N-EmGFP pA. En combinación con un kit de línea celular parental Jump-In™, el casete de expresión se inserta de forma eficaz y específica en un sitio R4 genómico diana, lo que resulta en la generación de grupos celulares funcionales en tan solo unas 2 semanas sin tener que realizar las laboriosas tareas de aislamiento y análisis de los clones. Incluso la generación de líneas celulares clonales se puede hacer en menos tiempo y con menos esfuerzo gracias al alto porcentaje de clones positivos.

Amplíe sus capacidades experimentales
El vector pJTI™ R4 Dest CMV N-EmGFP pA junto con una línea celular parental Jump-In™ proporcionan la solución perfecta para células y ensayos donde las tecnologías de ingeniería transitoria causan problemas, así como para líneas celular difíciles de «diseñar». El kit también proporciona una manera práctica de crear paneles diana de familias de genes, isoformas u ortólogos. Los genes que se codifican para proteínas grandes o proteínas multiunidad no suponen un problema, ya que los vectores de destino Gateway™ aceptan insertos grandes.

Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducibleConstitutivo
Tipo de entregaTransfección
Para utilizar con (aplicación)Desarrollo de línea celular estable, integración orientada
Tipo de productoVector de expresión de mamíferos
Posición de la etiqueta de la proteína (a su gen)N-terminal
Cantidad100 μg
Agente de selección (eucariótico)Ninguno
Condiciones de envíoHielo seco
VectorVectores Jump-In
Método de clonaciónGateway
Concentración1,5 μg/μL
Línea de productosJump-In
PromotorCMV
Etiqueta de proteínaGFP (EmGFP)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Inmediatamente tras su recepción, conservar el vector a -20°C.

Preguntas frecuentes

When should I consider reversible integration (Flp-In system) vs irreversible integration (Jump-In system)?

Use irreversible integration (Jump-In system) if the transgene should be sustained in the mammalian genome for a long time. Use reversible integration such as Flp-In system if the transgene needs to be replaced with another gene of interest after a short period of time.

What controls do I need in the Jump-In system to check for the successful retargeting of the platform line?

The second step in targeted integration is the retargeting event mediated by the R4 integrase where the genetic elements of interest are site-specifically transferred from the retargeting expression construct (created using the MultiSite Gateway Pro module) onto the genome of the platform line. This integration event also positions the EF1alpha promoter upstream of the blasticidin, neomycin, or eosin resistance gene (i.e., "promoterless" selection marker), thus allowing the selection of transformants that are successfully "retargeted" using the appropriate selection agent. Although you select from successfully retargeted clones using the blasticidin, Geneticin, or Zeocin antibiotic, you may also perform a nested PCR to amplify the region from the EF1alpha promoter to the appropriate resistance gene. You can amplify the hygromycin resistance gene as a positive control. Similar to the platform line creation, you may also perform a Southern blot analysis with a probe designed for your gene of interest.

What controls do I need in the Jump-In system to check for the presence of the R4 target site after the creation of the platform cell line?

A platform cell line is created when the R4 attP retargeting sequences are site-specifically inserted into the mammalian genome via PhiC31 Int-mediated recombination. In addition to the R4 retargeting sequences, this integration event introduces the hygromycin resistance gene under the control of the HSV TK promoter and the promoterless Bsd, Neo, or Zeo resistance marker, depending on the platform vector used (i.e., pJTI/Bsd, pJTI/Neo, or pJTI/Zeo). Although you select for transformants carrying the R4 retargeting sequences by their resistance to hygromycin, you may perform PCR analysis to check the integrity of the R4 attP retargeting sequences. For this, we recommend amplifying the region from the R4 attP sequence to the appropriate resistance marker (depending on the platform line used) using the genomic DNA from the platform line. A nested PCR is recommended to reduce the high background you may observe with only primary PCR. Alternatively, you may create a labeled DNA probe by PCR amplifying an approximately 1.5 kb region covering the retargeting sequences, and then perform a Southern blot analysis. The Southern blot will also act as an additional check to verify that only a single copy of the retargeting sequence is integrated into the genome.

How much DNA or what controls do I need to include in the Jump-In system in order to get one integration event?

The amount of DNA to be used to obtain single copies should be determined by control experiments done in the absence of integrase. The same amount of DNA that yields less than 5 colonies in the absence of integrase should be used in the presence of integrase. Typically, the integrase expression plasmid makes up most of the amount of DNA used for transfection.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

When should I use the Jump-In Fast system vs the Jump-In-TI (Targeted Integration) system?

Use the Jump-In Fast system if you need stable mammalian expression and want to quickly generate well-expressing clones. You can have well-expressing clones with one or more integrations at the PhiC31 pseudo-att P sites. A Southern blot is necessary to confirm the number of integrated events.

Use the Jump-In TI system if you need isogenic expression, where every cloned gene would be expressed from the same locus in the same background with no chromosomal position effects.