TaqMan™ Universal DNA Spike-In Control (5X)
Applied Biosystems™

TaqMan™ Universal DNA Spike-In Control (5X)

El control de sustancias añadidas de ADN universal TaqMan sirve como un control del proceso de exógeno de una concentraciónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A391765 x 1000 μL
Número de catálogo A39176
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 x 1000 μL
El control de sustancias añadidas de ADN universal TaqMan sirve como un control del proceso de exógeno de una concentración conocida que se añade a una muestra en etapas específicas durante el proceso de qPCR.La medición de la concentración de la secuencia de sustancia añadida permite su uso como control de calidad en serie y puede utilizarse para controlar la eficacia de la recuperación e identificar resultados falsos negativos, como la presencia de inhibidores de PCR en los flujos de trabajo de detección molecular.Esto es de particular importancia cuando se trabaja con tipos de muestras que tienen un alto nivel de inhibición.Para una versión 1X de este control, consulte el n.° decat. A39175.

Nota: Este producto contiene una secuencia para la beta-lactamasa AmpC y puede amplificarse para cualquier ensayo diseñado para detectar este objetivo de resistencia antibiótica.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)5 X
FormatoTubo(s)
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoControl de sustancias añadidas de ADN universal
Cantidad5 x 1000 μL
Condiciones de envíoAprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
EspecieNo es específico de una especie
Concentración5X
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C).

Preguntas frecuentes

How can I check for the presence of inhibitors in my samples when running microbiota profiling experiments?

We offer a TaqMan Universal DNA Spike-In Control (Cat. No. A39175 or A39176) that can be added to samples before extraction, to monitor recovery efficiency.