Product Image
Applied Biosystems™

TaqMan™ Antibiotic Resistance Assay

Applied Biosystems TaqMan Mikrobenerkennung und TaqMan Assays für Antibiotikaresistenz werden für den quantitativen Echtzeit-PCR-Nachweis von mikrobiellen Spezies und Antibiotika-Resistenzgenen verwendet.DieseWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A50136250 μl
Katalognummer A50136
Preis (EUR)
227,00
Each
Menge:
250 μl
Applied Biosystems TaqMan Mikrobenerkennung und TaqMan Assays für Antibiotikaresistenz werden für den quantitativen Echtzeit-PCR-Nachweis von mikrobiellen Spezies und Antibiotika-Resistenzgenen verwendet.Diese Assays bestehen aus einem Paar nicht markierter PCR-Primer und einer TaqMan Sonde mit einer Farbstoffmarkierung (FAM) am 5’-Ende und einem Minor Groove Binder (MGB) und einem nicht fluoreszierenden Quencher (NFQ) am 3’-Ende.

Zu den Merkmalen der TaqMan Mikrobenerkennung und TaqMan Assays für Antibiotikaresistenz gehören:
Benutzerfreundlich — fügen Sie einfach DNA und Mastermix hinzu und führen Sie den qPCR aus — keine Schmelzkurven erforderlich
Spezifisch — TaqMan Assays verwenden proprietäre MGB-haltige Sonden, die bis zu 15 Basen kürzer sein können als Nicht-MGB-Sonden, was die Spezifität des Assays verbessert
Empfindlich — TaqMan Assays sind ideal für die Messung mikrobieller Zielmoleküle mit geringer Abundanz
. Genau — mikrobielle Zielmoleküle werden mit hoher Genauigkeit der Quantifizierung identifiziert
Umfassender Inhalt — Umfangreiche Assays für 300 vorentwickelte Mikrobendetektoren und 100 vorentwickelte Antibiotika-Resistenz-Assays derzeit erhältlich
Goldstandard TaqMan qPCR-Chemie — TaqMan-Assays basieren auf Thermo Fisher Scientifics Bioinformatik-Assay-Design-Pipeline zur Gewährleistung einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität, selbst für eng verwandte mikrobielle Spezies und Subtypen
Schnelle Lieferung — Assays werden innerhalb von nur 1–2 Tagen geliefert (siehe unten)

Ungefähre Versandzeit
• Inventarisiert:1–2 Tage in Nordamerika*
• Sonderaufträge:4–6 Tage in Nordamerika

Alle unsere vorkonzipierten TaqMan Genexpressions-Assays sind durch die TaqMan Assays qPCR-Garantie abgedeckt

*Unsere beliebtesten Assays werden nach Möglichkeit in Nordamerika für die Lieferung über Nacht gelagert.Wenn ein Assay nicht vorrätig ist, kann die Lieferung weitere 3–5 Werktage in Anspruch nehmen.

**Unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen.Ausführliche Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Specifications
3'-Primer-ModifizierungFAM
5'-Primer-ModifizierungMGB-NFQ
FormatTube
Anzahl Reaktionen250 Reaktionen
ProduktlinieTaqMan
Menge250 μl
VersandbedingungRaumtemperatur
Konzentration20X
NachweisverfahrenPrimer-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung)Pathogennachweis
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Store at -15°C to -25°C.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

For TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assays, what do the different banners mean (Qualified, Recommended, Control)?

- A recommended assay is the assay with the best strain coverage based on in silico prediction. In other words, recommended assays have the highest number of predicted on-targets and lowest number of predicted off-targets.
- A qualified assay has gone through R&D testing within the context of our main microbe detection applications, such as urinary tract, respiratory tract, and vaginal microbiota detection.
- A control banner is used exclusively for common control assays used in microbe detection applications.

I would like to order a control for my TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assay. Do you offer one? Do you have options for a custom control?

We have several controls for our pathogen-related content. To find a list of all available amplification controls, simply search in the Microbe Detection Search Tool (https://www.thermofisher.com/microbe-detection/taqman/query/) and click on the “Controls” option. Please contact Technical Support if you are unsure whether a particular control is compatible with your assay of interest. We also have options for creating a custom control, containing your specific targets of interest. You can find more information here: https://www.thermofisher.com/us/en/home/clinical/clinical-genomics/pathogen-detection-solutions/real-time-pcr-panel-controls.html

What protocol do you recommend using for the TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assays?

When using the assays in a single-tube format, we recommend following this general protocol (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0018536_TaqManMicrobialAssays_SingleTube_QR.pdf).

How do I find the TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assay I'm looking for and search for multiple targets?

There are several ways to search for TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assays. From the main Thermo Fisher Scientific website page (www.thermofisher.com), hover over the word “Popular” in the top navigation bar. From the menu that comes up, select “TaqMan Real-Time PCR Assays”. Under “The right TaqMan Assay is just a couple of clicks away”, from the TaqMan Assay dropdown, select “Microbe & ABR Detection”. In the search box, you can then enter your target organism and find your assay of interest.

You can also use these friendly URLs:
https://www.thermofisher.com/microbe-detection/taqman/query/
https://www.thermofisher.com/antibiotic-resistance/taqman/query/

To search for multiple targets, from the search results displayed above, click on the link in the upper right for “Search Multiple Targets”.

How do I find the TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assay I'm looking for?

There are several ways to search for TaqMan Microbe Detection and Antibiotic Resistance Assays. From the main Thermo Fisher Scientific website page (www.thermofisher.com), hover over the word “Popular” in the top navigation bar. From the menu that comes up, select “TaqMan Real-Time PCR Assays”. Under “The right TaqMan Assay is just a couple of clicks away”, from the TaqMan Assay dropdown, select “Microbe & ABR Detection”. In the search box, you can then enter your target organism and find your assay of interest.

You can also use these friendly URLs:
https://www.thermofisher.com/microbe-detection/taqman/query/
https://www.thermofisher.com/antibiotic-resistance/taqman/query/