GLOBINclear™ Kit, mouse/rat, for globin mRNA depletion
Invitrogen™

GLOBINclear™ Kit, mouse/rat, for globin mRNA depletion

Utiliza una novedosa tecnología no enzimática que rápidamente agota >95 % del ARNm alfa y beta globina de preparaciones de ARN total derivadas de sangre completa
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AM198120 preparaciones
Número de catálogo AM1981
Precio (MXN)
-
Cantidad:
20 preparaciones

The Ambion™ GLOBINclear™-Mouse/Rat Kit employs a novel, non-enzymatic technology that rapidly depletes >95% of the alpha and beta globin mRNA from total RNA preparations derived from whole blood. The kit includes sufficient reagents for 20 reactions.

  • Remove >95% of unwanted globin mRNA from whole blood total RNA
  • Detect up to 50% more genes—analyze previously undetected genes
  • Achieve greater representation of the genome, low 3'/5' ratios
  • Avoid RNase H treatments that can degrade mRNA and alter expression profiles
El Kit GLOBINclear™-Ratón/rata Ambion™ utiliza una novedosa tecnología no enzimática que rápidamente agota > 95 % del ARNm de globina alfa y beta de preparaciones de ARN total derivadas de sangre completa. El kit incluye reactivos suficientes para 20 reacciones.

• Elimina > 95 % de ARNm de globina no deseada del ARN total de sangre completa
• Detecta hasta un 50 % más de genes: analiza genes previamente no detectados
• Logra una mayor representación del genoma e intervalos de 3'/5' bajos
• Evita los tratamientos con ARNasa H que pueden degradar el ARNm y alterar los perfiles de expresión

Es un hecho consabido que los datos de matriz de expresión generados a partir de muestras de ARN total en sangre completa han reducido la sensibilidad de detección en comparación con los datos de muestras de sangre fraccionada. El análisis del ARN total de sangre completa revela una banda dominante en la región de base 600–700. Esta banda representa el ARNm de la globina, que se expresa a niveles altos en los glóbulos rojos (RBC) y los reticulocitos (precursores de glóbulos rojos). Hasta el 70 % del ARNm (por masa) en el ARN total de sangre completa son transcripciones de globina. Se ha demostrado que el análisis de matrices con ARN total que contiene un alto porcentaje de ARNm de globina:

• Disminuir las llamadas presentes
• Disminuir la concordancia de llamadas
• Aumentar la variación de la señal

El kit GLOBINclear™ emplea una novedosa tecnología de hibridación que aprovecha la fuerza de la unión de biotina/estreptavidina, la especificidad de la hibridación de ácidos nucleicos y la conveniencia de las separaciones magnéticas. No existen tratamientos enzimáticos de ARNasa H duros que puedan comprometer el perfil de expresión al degradar ARNm que no sea el de la globina. El ARNm resultante es una plantilla superior para sintetizar el ADNc etiquetado para el análisis de matrices y es ideal para RT-PCR cuantitativa. El enriquecimiento proporciona un aumento significativo en el porcentaje de llamadas presentes, una disminución de la variabilidad entre muestras y unos intervalos de 3'/5' bajos.

Producto accesorio
el kit requiere el uso de un soporte magnético. El soporte magnético de 6 tubos (SKU# AM10055) puede albergar seis tubos de microcentrífuga cónicos independientes de 1,5 ml o microtubos de fondo redondo de 2 ml con un diámetro de 8–10 mm.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de producto finalARN total (ARNm de globina agotado)
Para utilizar con (aplicación)Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), Northern Blot, construcción de bibliotecas de ADNc
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Línea de productosAmbion, GLOBINclear
Tipo de productoKit de ratón/rata
Cantidad20 preparaciones
Tipo de muestraARN total (sangre completa)
FormatoMicrotubo
EspecieRatón, rata
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 20 µl de mezcla de captura de oligo (-20 °C)
• 600 µl de gránulos magnéticos de estreptavidina(4 °C: no congelar)
• 1,5 ml tampón de hibridación 2X (temperatura ambiente)
• 1,5 ml de tampón de gránulos de estreptavidina (temperatura ambiente)
• 1,75 agua sin nucleasas (-20 °C, 4 °C o temperatura ambiente)
• 200 µl de gránulos de unión de ARN (4 °C: no congelar)
• 5 ml de concentrado de solución de lavado de ARN (4 °C o temperatura ambiente)
• 1 ml de tampón de elución (4 °C o temperatura ambiente)
• 80 µl de tampón de microesferas de ARN (temperatura ambiente)
• 4 ml de tampón de unión de ARN concentrado (temperatura ambiente)
• 100 tubos antiadherente de 1,5 ml (temperatura ambiente)