You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
マイクロプレート
▸
核酸反応アッセイマイクロプレート
▸
Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, semi-skirted, low profile, clear wells, barcoded
Thermo Scientific™
Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, semi-skirted, low profile, clear wells, barcoded
Thermo Scientific 96ウェルPCRバーコード付き青色プレート(透明ウェル付き)は、高性能PCRプラスチックでは最高レベルの性能です。Armadilloプレートは、ポリカーボネート製フレームの剛性と薄壁ポリプロピレン製ウェルを組み合わせ、歪むことなくさまざまな条件下で優れたサーマルサイクリング性能を発揮します
。このプレートはハイスループットアプリケーション
詳細を見る
テクニカルサポート
オーダーサポート
製品番号(カタログ番号)
数量
BC2496B
25 plates
製品番号(カタログ番号)
BC2496B
価格(JPY)
22,100
キャンペーン価格
Ends:
25-Dec-2026
36,900
割引額 14,800 (40%)
Each
お問い合わせください ›
数量:
25 plates
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific 96ウェルPCRバーコード付き青色プレート(透明ウェル付き)は、高性能PCRプラスチックでは最高レベルの性能です。Armadilloプレートは、ポリカーボネート製フレームの剛性と薄壁ポリプロピレン製ウェルを組み合わせ、歪むことなくさまざまな条件下で優れたサーマルサイクリング性能を発揮します。このプレートはハイスループットアプリケーション、ロボットPCRアプリケーション、およびqPCRアプリケーション用に設計されており、シーリング完全性を向上させるために高く設計されたリムを備えています。透明および白色ウェルの両方で、および業界標準の128バーコード付きでご注文いただけます。
特長
•
光学的に透明なスカート
—液体の視覚化を支援し、自動処理システムのスタッキング機能を向上
•
ANSI(SBS)規格の設置面積
—ポリカーボネート製スカートの剛性を備えたANSI規格の設置面積により、ロボットシステムとの完全な互換性が確保され、ハイスループットアプリケーションに対応
•
熱安定性の高いポリカーボネート製セミスカート付きフレーム
—耐歪みサーマルサイクリングを実現し、ロボットハンドリングの機械的安定性を強化
•
薄壁U底ウェル
—最適な熱伝導および最大限のサンプル回収を実現
•
凹凸のある英数字仕様の目盛り基準標記
—一体型設計のフレームおよびウェルでヒートシールを改善
•
ロープロファイル設計
—少量サンプル(使用容量200 µL)使用時に熱伝導の最大化および蒸発の最小化を実現できます。ロシュ社のLightCycler™ 480リアルタイムPCRシステムに対応
•
すべてが透明(BC2496[X])および白色(BC3496[X])ウェルの両方で使用可能
—あらゆるPCR/qPCR反応に適した最高レベルの感度を実現
•
カスタムバーコード加工に対応
—あらゆるプレートをお客様の仕様に合った完全自動化アプリケーション用のバーコード付きでご用意できます
アプリケーション
• PCR
• qPCR/リアルタイムPCR
バーコード加工
バーコードは業界標準の128コードとなります。ラベル自体は-196℃~120℃の温度に耐えられるため、バーコードがワークフローを通してプレート上に確実にとどまります。また、取り扱い中のコードの剥がれ落ちを実質的に解消する特殊コーティングも施されています。デュアルバーコードは、プレートの英数字と反対側に印字されています。
関連製品
Armadillo PCRプレート(96ウェル、透明、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、青色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、緑色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、オレンジ色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、赤色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、黄色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、透明、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、青色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、緑色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、オレンジ色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、赤色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、黄色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、透明、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、緑色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、オレンジ色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、赤色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、黄色、セミスカート付き、ロープロファイル、透明ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、透明、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、青色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、緑色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、オレンジ色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、赤色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル、バーコード付き)
Armadillo PCRプレート(96ウェル、黄色、セミスカート付き、ロープロファイル、白色ウェル、バーコード付き)
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
認証/コンプライアンス
RNase/DNaseフリー認証済み
使用対象 (装置)
リアルタイムPCRシステムまたはサーマルサイクラー
パッケージ
25プレート
製品タイプ
PCRマイクロプレート
数量
25 plates
反応速度
ロープロファイル
スカートスタイル
セミ
容量(メートル法)使用可能
0.1 mL
バーコード
Includes Barcode
色
青色, 消去
材料
ポリプロピレン
ウェル数
96
製品ライン
Armadillo
Unit Size
Each