CpG Methyltransferase (M.SssI)
Thermo Scientific™

CpG Methyltransferase (M.SssI)

이 효소는 모든 5'-CpG-3' 컨텍스트에서 메틸화되지 않거나 반메틸화된 이중 가닥 DNA에 포함된 모든 cytosine nucleotide의 염기 moiety에 있는 C5 위치를자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호수량
EM082125 μL
카탈로그 번호 EM0821
제품 가격(KRW)
211,000
온라인 행사
Ends: 30-Jun-2026
241,000
할인액 30,000 (12%)
Each
수량:
25 μL
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
211,000
온라인 행사
Ends: 30-Jun-2026
241,000
할인액 30,000 (12%)
Each
이 효소는 모든 5'-CpG-3' 컨텍스트에서 메틸화되지 않거나 반메틸화된 이중 가닥 DNA에 포함된 모든 cytosine nucleotide의 염기 moiety에 있는 C5 위치를 메틸화합니다.
Thermo Scientific M.SssI는 반응 효율성을 저하시키지 않으면서도 반응 시간을 단축할 수 있도록 특별히 제형화되어 있습니다. 이 효소는 37°C에서 15분 내에 모든 CpGs의 변형을 완료합니다. 또한, 이 효소는 게놈 DNA 즉, 후생유전적 연구의 일차 기질에서 사용할 수 있도록 특별히 밸리데이션되었습니다.

M.SssI에는 최적화된 10X 반응 버퍼와 보조인자(cofactor)로서 50X S-adenosylmethionine(SAM)가 들어 있습니다.

주요 특징

고효율성—메틸화되지 않은 DNA와 반메틸화된 DNA에서 모든 CpG의 in vitro 메틸화를 완료함
신속성—반응이 37°C에서 15분 이내에 완료됨
안정성—2년 간 -20°C에서 보관 가능

어플리케이션

• 후성유전학 연구
• 메틸화 분석을 위한 DNA in vitro 메틸화
• 중첩 CpG 염기서열 인지로 endonuclease 억제.
• DNA의 [3H]-표지
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
함께 사용가능한 버퍼10X Reaction Buffer
제품 유형CpG Methyltransferase
수량25 μL
효소Methyltransferase
Unit SizeEach