Product Image
Thermo Scientific™

Luminaris Color Probe qPCR Master Mix, low ROX

Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced, nuestra mezcla maestra basada en sonda de mayor rendimiento.Con la mezcla maestraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
K03431250 reacciones de 20 μl
K0341250 x 20 μL Reactions
K0342500 reacción de 20 μl
K0344
también denominado K0373
5000 reacción de 20 μl
Número de catálogo K0343
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1250 reacciones de 20 μl
Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced, nuestra mezcla maestra basada en sonda de mayor rendimiento.Con la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced, hemos tomado lo mejor de la mezcla maestra de sondas para qPCR Luminaris Color y hemos añadido capacidades adicionales para el análisis de expresión génica.

Las mezclas maestras de sondas para qPCR Thermo Scientific Luminaris Color y Luminaris son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR.Las mezclas maestras incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente Thermo Scientific, uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dNTP en un tampón PCR optimizado.Solo es necesario añadir la plantilla y los cebadores.

La ADN polimerasa Taq Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP y UDG para realizar un control de la contaminación cruzada (véase Referencia 1).Las mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color se complementan con un colorante azul inerte y un tampón de muestra amarillo independiente que contiene un colorante amarillo.La mezcla de reacción de qPCR que contiene ambos componentes es verde.

El uso de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color y Luminaris en qPCR garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.Las formulaciones individuales de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color y Luminaris con ROX a diferentes concentraciones como colorantes de referencia pasivos están disponibles para la mayoría de las plataformas de qPCR (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).

Características destacadas

• Mezcla maestra azul y tampón de muestra amarillo para facilitar el pipeteo
• UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
• Especificidad: ADN polimerasa Hot Start Taq y el tampón optimizado reducen los dímeros de los cebadores
• Sensibilidad: detección de una sola copia
• Rango lineal amplio: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
• Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para usar
• Mismo rendimiento de mezclas maestras azules e incoloras
• Versiones con ROX premezclado para diferentes plataformas en tiempo real
• Protocolos de ciclos estándar

Aplicaciones

• Análisis de expresión génica
• Validación de siARN
• Genotipado
• Detección de patógenos

Incluye

La mezcla maestra de sonda para qPCR Luminaris Color con baja concentración de ROX (2X) incluye polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul.La mezcla maestra contiene una baja concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real) y se suministra con tampón de muestra amarillo 40X y agua libre de nucleasas.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
DescripciónSonda de color de ROX bajo
Para utilizar con (equipo)Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
FormatoTubo
N.º de reacciones1.250 reacciones
PolimerasaADN polimerasa Taq
Línea de productosLuminaris
Tipo de productoMezcla maestra para qPCR
Cantidad1250 reacciones de 20 μl
Tipo de muestraADN, ADNbc
Suficiente para1250 reacciones de 20 μl
Volumen10 x 1,25 mL
Concentración2X (mezcla maestra de sonda para qPCR de ROX bajo Luminaris Color), 40X (tampón de muestra amarillo)
Método de detecciónSonda de cebado
Para utilizar con (aplicación)Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contains:
• 10 x 1.25 mL Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG and dNTPs (with dUTP) in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 1250 x 20 μL reactions. The master mix contains low concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 3 x 1.25 mL 40X Yellow Sample Buffer
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water

Store at -20°C.

Preguntas frecuentes

Does dUTP in Luminaris qPCR master mix influence qPCR efficiency?

Luminaris qPCR master mixes have all dTTP substituted with dUTP. dUTP presence does not influence the reaction speed and efficiency of the master mix. 100% substitution of dTTP with dUTP facilitates an efficient clearance of the contamination from previous PCR reactions.

What enzyme is used in Luminaris qPCR Master Mixes?

Luminaris qPCR master mixes contain Hot Start Taq DNA Polymerase. This is a Taq DNA polymerase, which has been chemically modified by the addition of heat-labile groups to amino acid residues blocking enzyme activity. The Hot Start Taq DNA Polymerase has ultra low residual activity until thermally activated. Therefore reactions can be assembled at room temperature with no risk for the extension of non-specifically annealed primers or primer dimers and providing higher specificity for DNA amplification. The enzyme is activated by 10 minutes incubation at 95 degrees C.

Can I prepare a qPCR plate in advance and store it for later use when using Luminaris qPCR Master Mixes?

When using a hot start polymerase it is not critical to start reactions immediately after setup. The Hot Start Taq DNA Polymerase in Luminaris qPCR Master Mixes has ultra low residual activity until thermally activated. Therefore reactions can be assembled and stored at room temperature for up to 72 hours with no risk for the extension of non-specifically annealed primers or primer dimers.