Product Image
Invitrogen™

DES™-Inducible Kit with pCoBlast

Das DES™-Inducible Kit verfügt über den Expressionsvektor PMT/V5-His und eine Auswahl an Blasticidin (pCoBlast) oder Hygromycin (pCoHygro). Dieser Vektor verwendetWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
K5120011 Kit
Katalognummer K512001
Preis (EUR)
2.353,40
Exklusiv online
2.870,00
Ersparnis 516,60 (18%)
Each
Menge:
1 Kit
Preis (EUR)
2.353,40
Exklusiv online
2.870,00
Ersparnis 516,60 (18%)
Each
Das DES™-Inducible Kit verfügt über den Expressionsvektor PMT/V5-His und eine Auswahl an Blasticidin (pCoBlast) oder Hygromycin (pCoHygro). Dieser Vektor verwendet den Drosophila-Metallothionein-Genpromotor, der nach Zugabe von Kupfersulfat oder Cadmiumchlorid zum Nährmedium in S2-Zellen induziert wird. Der PMT/V5-His-Vektor hat die folgenden Merkmale:

• Kleine Größe (3,5 kb) zur Verbesserung der DNA-Ausbeute und zur Erhöhung der Effizienz bei der Subklonierung
• C-terminales V5-Epitop-Tag für den schnellen Nachweis mit Invitrogen Anti-V5-Antikörpern
• C-terminales 6xHis-Tag für die einfache Aufreinigung von rekombinanten Fusionsproteinen mit Nickel-Chelatharz

Zur Erleichterung des Klonens wird ein Satz von drei Vektoren (A, B und C) zur Verfügung gestellt. Jeder Vektor hat die multiple Klonierungsstelle in einem anderen Leserahmen im Vergleich zur Kodierungssequenz des C-terminalen Tags.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Specifications
ProdukttypInduzierbares Kit
Protein-Tag-Position (zu Ihrem Gen)C-Terminal
Menge1 Kit
VektorpMT
KlonierungsmethodeGateway™
ProduktlinieDES
PromoterMasch.zeit
ProteinmarkierungHis-Tag (6x), V5-Epitop-Tag
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Jedes DES™-Inducible Kit enthält jeweils 20 µg eines Selektionsvektors (pCoHygro oder pCoBlast), pMT/V5-His A, B, C und pMT/V5-His/lacZ, Calciumphosphat-Transfektionskit, Vorwärts- und Rückwärtsprimer (jeweils 2 µg), eingefrorene S2-Zellen, das Drosophila-Medium von GIBCO™ Schneider und das entsprechende Selektionsmittel. Lagerung von S2-Zellen in Flüssigstickstoff. Lagerung von Medium und Selektionsmittel bei +4 °C. Lagerung aller anderen Reagenzien bei -20 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the doubling time of Drosophila S2 cells?

When grown at the optimal temperature of 27-28ºC, Drosophila S2 cells grow very quickly, with an approximate 14-16 hr doubling time. The cells can also be grown at 22-25ºC with doubling time of 24hrs. Humidity is an issue, so a shallow pan of water can be left in the incubator, but the incubator does not need to be turned on.

Growth medium is also a factor in doubling time - the doubling times listed here are for Sf900 II medium.

The cells can reach maximum densities of 1 to 2.5 x 10E7 cells/ml in shake flask cultures.

Zitierungen und Referenzen (1)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
A novel allelic variant of the human TSG-6 gene encoding an amino acid difference in the CUB module. Chromosomal localization, frequency analysis, modeling, and expression.
Authors: Nentwich Hilke A; Mustafa Zehra; Rugg Marilyn S; Marsden Brian D; Cordell Martin R; Mahoney David J; Jenkins Suzanne C; Dowling Barbara; Fries Erik; Milner Caroline M; Loughlin John; Day Anthony J;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11854277
Tumor necrosis factor-stimulated gene-6 (TSG-6) encodes a 35-kDa protein, which is comprised of contiguous Link and CUB modules. TSG-6 protein has been detected in the articular joints of osteoarthritis (OA) patients, with little or no constitutive expression in normal adult tissues. It interacts with components of cartilage matrix (e.g. hyaluronan ... More