Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X)
Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X)
Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X)
Invitrogen™

Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X)

El tampón de ánodo de IEF Novex® (50X) es un tampón de ánodo de IEF premezclado optimizado para su usoMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
LC5300100 mL
Número de catálogo LC5300
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 mL
El tampón de ánodo de IEF Novex® (50X) es un tampón de ánodo de IEF premezclado optimizado para su uso con geles de IEF Novex®. IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Los tampones de IEF premezclados y optimizados reducen la variabilidad y garantizan resultados uniformes.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
TampónTampones de cátodos y ánodos, Tampones de cátodos y ánodos
Concentración50 X, 50 X
Compatibilidad del gelGeles de IEF Novex™
Cantidad100 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente, Temperatura ambiente
Tipo de gelIEF
Línea de productosNovex
Tipo de productoTampón de ánodo IEF
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

When staining IEF gels with the Colloidal Blue Staining Kit, is it necessary to use the fixing solution?

Yes, the fix serves two purposes: it fixes the sample in the IEF gel and it helps to remove gel background.

If you do not use the fixing solution, the background on the gels will be high and detection will be less sensitive.

High background is caused by ampholytes remaining in the gel.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What are the components of the ZOOM IEF Fractionator?

The ZOOM IEF Fractionator includes the following components:

Chamber Assembly Tube with Anode Reservoir
Spill Trough with Cathode Reservoir Lid
Sample Chambers (7)
Sample Chamber O-ring Seals, red (10)
Sample Chamber Caps with O-rings (7)
Cathode End Sealer
Anode End Sealer
Cathode End Screw Cap
Spacers, black (8)
Spares Box 1
Sample Chamber O-ring Seals (8)
Sample Chamber Caps with O-rings (7)
Spares Box 2
Cathode Chamber Seals (2)
Spacers, black (8)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

What are the storage conditions for the ZOOM Disks, ZOOM Carrier Ampholytes, ZOOM Focusing buffers, ZOOM Cathode buffer, IEF Anode buffer, and IEF Cathode buffer?

We recommend storing the ZOOM Disks, ZOOM Carrier Ampholytes, ZOOM Focusing buffers, ZOOM Cathode buffer, IEF Anode buffer, and IEF Cathode buffer at 4 degrees C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.