Product Image
Gibco™

Medium 154CF/PRF, Kit

Medio 154CF/PRF, kit
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
M154CFPRF500500 mL
Número de catálogo M154CFPRF500
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 mL

A sterile, liquid medium for the culture of human epidermal keratinocytes. Medium 154CF/PRF is Medium 154 prepared without calcium chloride or phenol red. Calcium chloride is provided as a separate component with each bottle of medium. This basal medium requires the addition of HKGS (S-001-5) or HKGS Kit (S-001-K) prior to use.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de célulaCélulas de queratinocitos
Línea de productosCascade Biologics
Tipo de productoKit de medio 154CF
Cantidad500 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ClasificaciónSin suero
Culture TypeCultivo de células de mamíferos
FormularioLíquido
Serum LevelSin suero
EsterilidadEstéril con filtro
Sterilization MethodEstéril con filtro
Sin aditivosSin rojo fenol
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Genetic analysis of the human papillomavirus type 31 differentiation-dependent late promoter.
Authors:Bodily JM, Meyers C,
Journal:J Virol
PubMed ID:15731225
Human papillomaviruses infect stratifying squamous epithelia, causing benign and malignant lesions. Upon differentiation of the host keratinocyte, the virus undergoes a dramatic increase in both DNA replication and transcription from the late promoter, leading to expression of late genes and virion morphogenesis. In human papillomavirus type 31 (HPV31), the late ... More