phiX174 RF1 DNA
Thermo Scientific™

phiX174 RF1 DNA

Le phiX174 Thermo Scientific a été le premier virus d’ADN découvert à avoir un génome circulaire simple brin. L’ADN phiX174Afficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
SD003150 μg
Référence SD0031
Prix (EUR)
90,65
Offre exceptionnelle en ligne
108,00
Économisez 17,35 (16%)
50 µg
Quantité:
50 μg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
90,65
Offre exceptionnelle en ligne
108,00
Économisez 17,35 (16%)
50 µg
Le phiX174 Thermo Scientific a été le premier virus d’ADN découvert à avoir un génome circulaire simple brin. L’ADN phiX174 a une longueur de 5 386 nt. Le brin d’ADN conditionné dans le virion est appelé le brin “plus”. Après avoir pénétré dans la cellule, l’ADN phiX174 Thermo Scientific est utilisé comme modèle pour la synthèse des brins moins, produisant de l’ADN double brin. La conversion des brins d’ADN plus en ADN double brin n’exige aucun des gènes de phage pour fonctionner.

L’ADN double brin peut ensuite être transcrit, ce qui entraîne la synthèse de protéines codées par phage. La synthèse de l’ADN simple brin (plus) nécessite une protéine A du gène codée par phage. La synthèse de l’ADN est initiée à ori (+) et se poursuit dans la direction indiquée. En fin d’infection, les cercles simple brin sont encapsidés dans de nouveaux virions. Le cycle se termine par la lyse cellulaire, médiée par la protéine E du gène codée par phage.

Points clés

• Purifié par chromatographie à l’aide d’une technologie exclusive brevetée
• Plus de 90 % dans la forme superenroulée
• Isolé à partir d’E. coli HF4704 infecté par le phiX174 am3

Applications

• Préparation des étalons de poids moléculaire de l’ADN

Numéros d’adhésion GenBank / EMBL
V01128, J02482, M10348, M10379, M10714, M10749, M10750, M10866, M10867, M24859

Notes d’utilisation du plasmide phiX174 :

Pour la séquence d’ADN, l’analyse de la séquence et la création d’une carte, reportez-vous à l’outil en ligne gratuit REviewer
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Concentration0,5 μg/μl
Type de produit finalADN
À utiliser avec (application)Clonage / électrophorèse sur gel d’acide nucléique
Compatibilité du gelGels d’agarose
Type de produitRéactif d’ADN
Quantité50 μg
Type d’échantillonADN
Unit Size50 µg