NoLimits 900 bp DNA Fragment
Thermo Scientific™

NoLimits 900 bp DNA Fragment

Thermo Scientific NoLimits es una colección de 36 fragmentos de ADN individuales muy purificados que van de 10 a 20.000Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
SM149110 μg
Número de catálogo SM1491
Precio (CLP)
132.165
10 µg
Cantidad:
10 μg
Pedido a granel o personalizado
Precio (CLP)
132.165
10 µg
Thermo Scientific NoLimits es una colección de 36 fragmentos de ADN individuales muy purificados que van de 10 a 20.000 bp. A diferencia de otros proveedores, cuyos estándares personalizados se producen por PCR, los fragmentos de ADN Thermo Scientific NoLimits se producen utilizando plásmidos específicamente diseñados purificados mediante tecnología patentada. El ADN plasmídico, digerido con enzimas de restricción Thermo Scientific, se purifica mediante cromatografía para preparar los fragmentos de ADN individuales a partir de la mezcla de digestión. Los resultados son fragmentos de ADN excepcionalmente puros, sin moléculas degradadas ni truncadas. Estos fragmentos de ADN personalizados son los mejores estándares personalizados para aplicaciones especializadas tanto en electroforesis (gel o capilar) como en HPLC, etc.

Características

• Rango amplio: 10-20.000 bp
• Picos agudos durante la electroforesis capilar, bandas nítidas durante la electroforesis en gel
• Concentración precisa de ADN
• Fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía

Aplicaciones

• Electroforesis en gel
• Electroforesis capilar
• Cuantificación de ADN
• Análisis HPLC
• Aplicaciones en las que se requiere un patrón de tamaño de ADN personalizado.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Compatibilidad del gelGeles de agarosa
Cantidad10 μg
Listo para cargarNo
Tipo de gelAgarosa
Línea de productosNoLimits
Tipo de productoFragmento de ADN
Intervalo de tamañosDe 10 bp a 20000 bp
Unit Size10 µg

Preguntas frecuentes

Are the Thermo Scientific DNA ladders compatible with GelRed and GelGreen gel stains?

The GelRed or GelGreen nucleic acid dyes can be used with our DNA Ladders. Nucleic acid binding dyes can affect DNA migration during electrophoresis, therefore we highly recommend post-staining of gels. Please follow the gel staining protocol provided by the manufacturer of nucleic acid gel dyes.

Which Thermo Scientific DNA ladders are optimal for fast electrophoresis separation?

For fast sizing and quantification of double-stranded DNA, we recommend using FastRuler DNA Ladders. These ladders are easily resolved in a short separation distance after an 8-14 min run.

What is the recommended voltage for electrophoresis with Thermo Scientific DNA and RNA ladders? What does V/cm mean?

Each of Thermo Scientific DNA and RNA ladders has a recommended voltage given in V/cm. Please refer to the gel picture in the product information sheet. V/cm stands for the amount of voltage recommended per cm of the distance between the two electrodes of the gel box (not gel length).

What are the end functional groups of Thermo Scientific DNA and RNA ladders?

Thermo Scientific DNA and RNA ladders have 5′-phosphate and 3′-hydroxyl groups.