Product Image
Invitrogen™

pcDNA™3.1/V5-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors

Todos los vectores de pcDNA™ contienen un fuerte promotor de la expresión de alto nivel en células de mamíferos, unaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
V81020
también denominado V810-20
20μg
Número de catálogo V81020
también denominado V810-20
Precio (MXN)
-
Cantidad:
20μg
Todos los vectores de pcDNA™ contienen un fuerte promotor de la expresión de alto nivel en células de mamíferos, una selección de marcador para generar líneas celulares estables y una etiqueta de epítopo para una fácil detección con un anticuerpo monoclonal y una purificación rápida en resina quelante de níquel. Cada vector está disponible en tres marcos de lectura para simplificar la clonación sin cambio de pauta de lectura con etiqueta de fusión.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducibleConstitutivo
Tipo de entregaTransfección
Para utilizar con (aplicación)Expresión constitutiva
Tipo de productoVector de expresión de mamíferos
Cantidad20μg
Agente de selección (eucariótico)Geneticin™ (G-418)
VectorpcDNA
Método de clonaciónEnzimas de restricción/MCS
Línea de productospcDNA
PromotorCMV
Etiqueta de proteínaEtiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Unit Size20 µg
Contenido y almacenamiento

Los vectores (y el control de expresión apropiado) se suministran superenrollados y liofilizados. Almacenado a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los vectores durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.

Preguntas frecuentes

I performed stable selection but my antibiotic-resistant clones do not express my gene of interest. What could have gone wrong?

Here are possible causes and solutions:

Detection method may not be appropriate or sensitive enough:
- We recommend optimizing the detection protocol or finding more sensitive methods. If the protein is being detected by Coomassie/silver staining, we recommend doing a western blot for increased sensitivity. The presence of endogenous proteins in the lysate may obscure the protein of interest in a Coomassie/silver stain. If available, we recommend using a positive control for the western blot.
- Insufficient number of clones screened: Screen at least 20 clones.
- Inappropriate antibiotic concentration used for stable selection: Make sure the antibiotic kill curve was performed correctly. Since the potency of a given antibiotic depends upon cell type, serum, medium, and culture technique, the dose must be determined each time a stable selection is performed. Even the stable cell lines we offer may be more or less sensitive to the dose we recommend if the medium or serum is significantly different.
- Expression of gene product (even low level) may not be compatible with growth of the cell line: Use an inducible expression system.
- Negative clones may result from preferential linearization at a vector site critical for expression of the gene of interest: Linearize the vector at a site that is not critical for expression, such as within the bacterial resistance marker.

I used a mammalian expression vector but do not get any expression of my protein. Can you help me troubleshoot?

Here are possible causes and solutions:

- Try the control expression that is included in the kit
Possible detection problem:

- Detection of expressed protein may not be possible in a transient transfection, since the transfection efficiency may be too low for detection by methods that assess the entire transfected population. We recommend optimizing the transfection efficiency, doing stable selection, or using methods that permit examination of individual cells. You can also increase the level of expression by changing the promoter or cell type.
- Expression within the cell may be too low for the chosen detection method. We recommend optimizing the detection protocol or finding more sensitive methods. If the protein is being detected by Coomassie/silver staining, we recommend doing a western blot for increased sensitivity. The presence of endogenous proteins in the lysate may obscure the protein of interest in a Coomassie/silver stain. If available, we recommend using a positive control for the western blot. Protein might be degraded or truncated: Check on a Northern. Possible time-course issue: Since the expression of a protein over time will depend upon the nature of the protein, we always recommend doing a time course for expression. A pilot time-course assay will help to determine the optimal window for expression. Possible cloning issues: Verify clones by restriction digestion and/or sequencing.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

I am using a mammalian expression vector that has the neomycin resistance gene. Can I use neomycin for stable selection in mammalian cells?

No; neomycin is toxic to mammalian cells. We recommend using Geneticin (a.k.a. G418 Sulfate), as it is a less toxic and very effective alternative for selection in mammalian cells.

Is it okay if my construct has an ATG that is upstream of the ATG in my gene of interest? Will it interfere with translation of my gene?

Translation initiation will occur at the first ATG encountered by the ribosome, although in the absence of a Kozak sequence, initiation will be relatively weak. Any insert downstream would express a fusion protein if it is in frame with this initial ATG, but levels of expressed protein are predicted to be low if there is a non-Kozak consensus sequence. If the vector contains a non-Kozak consensus ATG, we recommend that you clone your gene upstream of that ATG and include a Kozak sequence for optimal expression.

What is the difference between pcDNA3.1 vectors and the pcDNA3.3-TOPO vector?

pcDNA3.1 vectors contain the core CMV promoter that is truncated before the start of transcription, whereas the pcDNA 3.3-TOPO vector has the 672 bp native CMV promoter. This native CMV promoter allows high-level gene expression with two- to five-fold higher protein yields compared to other expression vectors. pcDNA3.1 vectors are available in restriction, TOPO, and Gateway cloning versions and as untagged and epitope-tagged versions, whereas the pcDNA3.3-TOPO vector is a TOPO TA-adapted, untagged vector that can be used to express native proteins without extraneous amino acids, and is hence ideal for antibody production and structural biology.

Citations & References (14)

Citations & References
Abstract
Role of tyrosine kinase Jak2 in prolactin-induced differentiation and growth of mammary epithelial cells.
Authors:Xie Jianwu; LeBaron Matthew J; Nevalainen Marja T; Rui Hallgeir;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11821424
Genetic studies in mice have established a critical role for prolactin receptors and transcription factor Stat5 in mammary gland differentiation. However, the enzymatic coupling between prolactin receptors and Stat5 in this process has not been established. In addition to Jak2, several other tyrosine kinases reportedly also are associated with prolactin ... More
MdmX binding to ARF affects Mdm2 protein stability and p53 transactivation.
Authors: Jackson M W; Lindstrom M S; Berberich S J;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11297540
'Regulation of p53 involves a complex network of protein interactions. The primary regulator of p53 protein stability is the Mdm2 protein. ARF and MdmX are two proteins that have recently been shown to inhibit Mdm2-mediated degradation of p53 via distinct associations with Mdm2. We demonstrate here that ARF is capable ... More
Silencing of Transcription of the Human Luteinizing Hormone Receptor Gene by Histone Deacetylase-mSin3A Complex.
Authors: Zhang Ying; Dufau Maria L;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:12091390
'Modification of chromatin structure by histone acetylases and deacetylases is an important mechanism in modulation of eukaryotic gene transcription. The present study investigated regulation of the human luteinizing hormone receptor (hLHR) gene by histone deacetylases. Inhibition of histone deacetylases (HDACs) by trichostatin A (TSA) increased hLHR promoter activity by 40-fold ... More
Membrane targeting of ATP-sensitive potassium channel. Effects of glycosylation on surface expression.
Authors: Conti Lisa R; Radeke Carolyn M; Vandenberg Carol A;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11994306
'Oligosaccharides play significant roles in trafficking, folding, and sorting of membrane proteins. Sulfonylurea receptors (SURx), members of the ATP binding cassette family of proteins, associate with the inward rectifier Kir6.x to form ATP-sensitive potassium channels (K(ATP)). These channels are found on the plasma membrane in many tissues and play a ... More
Functional Characterization of the G Protein Regulator RGS13.
Authors: Johnson Eric N; Druey Kirk M;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11875076
'The signaling cascades evoked by G protein-coupled receptors are a predominant mechanism of cellular communication. The regulators of G protein signaling (RGS) comprise a family of proteins that attenuate G protein-mediated signal transduction. Here we report the characterization of RGS13, the smallest member of the RGS family, which has been ... More