Product Image
Invitrogen™

pYES3/CT Yeast Expression Vector

Los pYES3/CT y pYES6/CT son vectores de expresión de S. cerevisiae derivados del vector pYES2 parental. Los vectores incluyen unMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
V825320
también denominado V8253-20
20μg
Número de catálogo V825320
también denominado V8253-20
Precio (MXN)
-
Cantidad:
20μg
Los pYES3/CT y pYES6/CT son vectores de expresión de S. cerevisiae derivados del vector pYES2 parental. Los vectores incluyen un epítopo C-terminal V5 para la detección con un anticuerpo Anti-V5. pYES3/CT porta el marcador de selección TRP1 para la selección en levadura. pYES6/CT porta el gen de resistencia bsd para la selección con el antibiótico blasticidina, un potente agente de selección que se puede utilizar en concentraciones muy bajas y en cualquier cepa independientemente del marcador auxotrófico.
stop
PGAL1
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Resistencia bacteriana a los antibióticosAmpicilina (AMPR)
Tipo de productoVector de expresión de levaduras
Cantidad20μg
VectorpYES
Método de clonaciónEnzimas de restricción/MCS
Línea de productosYES
Etiqueta de proteínaEtiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Unit Size20 µg
Contenido y almacenamiento

Los vectores se suministran superenrollados y liofilizados e incluyen un vector de control de expresión lacZ y una punción de levadura INVSc1. El kit de inicio pYES6/CT también incluye 50 mg de blasticidina. Almacenar los vectores a -20 °C. Almacene la punción INVSc1 y la blasticidina a +4° C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.

Preguntas frecuentes

What are the different kinds of media used for culturing Pichia pastoris and S. cerevisiae?

Following are the rich and minimal media used for culturing Pichia pastoris and S. cerevisiae:

Rich Media:
S. cerevisiae and Pichia pastoris
YPD (YEPD): yeast extract, peptone, and dextrose
YPDS: yeast extract, peptone, dextrose, and sorbitol

Pichia pastoris only
BMGY: buffered glycerol-complex medium
BMMY: buffered methanol-complex medium

Minimal Media (also known as drop-out media):
S. cerevisiae
SC (SD): Synthetic complete (YNB, dextrose (or raffinose or galactose), and amino acids)

Pichia pastoris
MGY: minimal glycerol medium
MD: minimal dextrose
MM: minimal methanol
BMGH: buffered minimal glycerol
BMMH: buffered minimal methanol

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

Will the Saccharomyces cerevisiae alpha-factor secretion signal be recognized by Schizosaccharomyces pombe?

S. pombe cannot generate P factor when P factor is replaced for alpha in the alpha factor gene. It can, however, produce alpha factor when alpha is replaced for P in the P factor gene. This is negative evidence that S. pombe can process its own mating factor cleavage sites, but not all the cleavage sites of the S. cerevisiae alpha factor. It is better to use a more generic signal sequence (rather than a pre- pro- signal sequence such as alpha). If it is necessary to go the pre- pro- route, it is better to use the S. pombe P factor leader rather than the S. cerevisiae alpha leader.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

For galactose induction of expression in S. cerevisiae, can I include additional carbon sources in the media to increase yeast growth without repressing expression from the GAL promoter?

Some researchers choose to grow yeast in medium containing 2% galactose as the sole carbon source during induction. However, yeast typically grow more quickly in induction medium containing 2% galactose plus 2% raffinose. Raffinose is a good carbon source for yeast, and unlike glucose, does not repress transcription from the GAL promoter. Raffinose is a trisaccharide of galactose, glucose, and fructose linked in that order. Most yeast can cleave the glucose-fructose bond, but not the galactose-glucose bond. Fructose is then used as a carbon source.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

Which S. cerevisiae yeast strain do your kits contain?

We offer the INVSc1 yeast strain. It is a diploid strain for expression purposes only. It does not sporulate well and is therefore not suited for yeast genetic studies. The genotype and phenotype of the INVSc1 strain are as follows:

Genotype: MATa his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52/MATalpha his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52
Phenotype: His-, Leu-, Trp-, Ura-
Note that INVSc1 is auxotrophic for histidine, leucine, tryptophan, and uracil. The strain will not grow in SC minimal medium that is deficient in histidine, leucine, tryptophan, and uracil.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

Can old premixed lithium acetate buffers be used for preparing and transforming Saccharomyces cerevisiae?

Stock buffers of TE, lithium acetate, and PEG can be stored. However, the combined solution used to prepare the cells for transformation must be made fresh every time. There is a loss in transformation efficiency if the solutions are not freshly prepared.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.