Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821104_g1
          See other RPL24 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl24
          Gene Name:
          ribosomal protein L24
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 47116885 - 47122093 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821104_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpl24
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022515.1 NP_071960.1 5 - 6 416 84
          GenBank mRNA BC058473.1 - 5 - 6 441 6918141 84
          FQ220432.1 - 5 - 6 445 84
          FQ221142.1 - 5 - 6 434 84
          FQ221486.1 - 5 - 6 437 84
          FQ221683.1 - 5 - 6 428 84
          FQ221688.1 - 5 - 6 437 84
          FQ221810.1 - 5 - 6 437 84
          FQ221946.1 - 5 - 6 437 84
          FQ222823.1 - 5 - 6 437 84
          FQ224199.1 - 5 - 6 437 84
          X78443.1 - 5 - 6 416 84

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl24

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ribosomal large subunit assembly
          translation
          mitotic cell cycle checkpoint
          exit from mitosis
          optic nerve development
          retinal ganglion cell axon guidance
          retina development in camera-type eye
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1014553 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107307 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1014553 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13936 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1014553 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1014553 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1014553 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700145401 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102712 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700145401 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10753732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10842667 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398854_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396812_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398854_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396812_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398854_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398854_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100009040.rn.1 TC1100001476.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100009039.rn.1 TC1100001476.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100009036.rn.1 TC1100001476.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100009037.rn.1 TC1100001476.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398854_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398854_at - -
          Rat Expression Set 230 1396812_at - -
          Rat Expression Set 230 1396812_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842667 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817997_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817997_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21944351 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353774 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59329 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline