Recent searches Clear History
Contatti
Sintomi respiratori persistenti durante la stagione dei pollini: perché i medici di medicina generale dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di prescrivere gli esami ematici per le IgE specifiche
Article
Allergic asthma
Pubblicato: marzo 2026
Revisione medica da parte di: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
La primavera è un periodo intenso per chi lavora nell'ambito della medicina generale. I/Le pazienti presentano congestione nasale, rinorrea, starnuti, tosse e talvolta respiro sibilante. Per i medici è facile supporre che i sintomi siano di natura allergica e proporre come opzioni terapeutiche antistaminici o spray nasali, che sono comunemente raccomandati nelle linee guida di pratica clinica.Ma i sintomi da soli non sono sufficienti a confermare la presenza di una malattia allergica.
Senza test, può essere difficile distinguere tra rinite allergica e rinite non allergica, soprattutto quando fattori scatenanti virali o una possibile concomitanza con l’asma possono contribuire al quadro clinico.²  Gli esami ematici per le IgE specifiche possono aiutare a stabilire se è presente una sensibilizzazione IgE mediata e favorire una gestione più mirata fin dall’inizio.
Una volta confermata l'allergia, i medici possono illustrare alcune strategie pratiche per evitare l'esposizione, come tenere le finestre chiuse nei periodi di elevata concentrazione dei pollini, fare una doccia dopo l'esposizione all'aperto o ridurre l'esposizione agli allergeni presenti in casa. L'evitamento degli allergeni è stato associato a un miglioramento nella gestione dei sintomi e nella qualità della vita.3  I test forniscono una base più chiara per queste conversazioni.
Perché il solo trattamento sintomatico spesso non è efficace nelle patologie respiratorie legate ai pollini
I farmaci svolgono un ruolo importante nella gestione della rinite. Tuttavia, i dati reali suggeriscono che il trattamento non è sempre ottimale. In uno studio, quasi il 90% dei/lle pazienti ha riferito di assumere farmaci sintomatici, ma solo il 14,4% utilizzava la combinazione raccomandata dalle linee guida, ovvero un corticosteroide intranasale e un antistaminico.4
Una gestione efficace può andare oltre la semplice somministrazione di farmaci. Un approccio terapeutico completo può includere l'evitamento degli allergeni, l'educazione del/la paziente e la valutazione dell'opportunità di ricorrere all'immunoterapia allergenica (allergen immunotherapy, [AIT]).²
Senza chiarire l’origine dei sintomi, queste ulteriori opzioni di gestione potrebbero non essere mai prese in considerazione. Di conseguenza, l’assistenza potrebbe rimanere concentrata sul sollievo farmacologico ripetuto dei sintomi piuttosto che affrontare la causa alla radice. Accertare se i sintomi siano di natura allergica può permettere di passare da un approccio terapeutico reattivo a una gestione mirata.
Quando i sintomi respiratori persistenti richiedono approfondimenti diagnostici
La rinite allergica stagionale è spesso intermittente. Tuttavia, i sintomi possono persistere quando le stagioni dei pollini si sovrappongono o in presenza di asma o rinite non allergica.
Sebbene la diagnosi a volte si basi esclusivamente sull'anamnesi, la fenotipizzazione può rivelarsi complessa nella pratica quotidiana. Per orientare la diagnosi potrebbero essere necessari l'anamnesi, l'esame obiettivo e test obiettivi, come, ad esempio, gli esami ematici per le IgE specifiche.
Poiché i sintomi della rinite allergica sono spesso aspecifici, distinguerli da sintomi respiratori persistenti può risultare clinicamente complesso.5  Eseguire tempestivamente test obiettivi è importante per chiarire la diagnosi e orientare la gestione appropriata.
In che modo l'esposizione concomitante a diversi tipi di polline può prolungare i sintomi respiratori
Molti/e pazienti sono sensibili a più di un allergene. Quando le esposizioni si sovrappongono, i sintomi possono durare più a lungo del previsto per una singola stagione dei pollini. Gli esami ematici per le IgE specifiche sono strumenti riconosciuti che permettono di distinguere la rinite allergica da quella non allergica.²
Le evidenze suggeriscono che i profili di allergeni respiratori selezionati in base ai sintomi, come pollini locali pertinenti, forfora di gatto e acari, consentono di identificare fino al 95% dei/lle pazienti sensibilizzati/e.6 Una selezione di allergeni mirata e clinicamente rilevante può favorire una diagnosi efficace, evitando al contempo l'esecuzione di test non necessari su un campione troppo ampio.
Perché è importante identificare i fattori scatenanti delle allergie nel contesto della medicina generale
Individuare il fattore scatenante cambia il modo di affrontare la gestione del/la paziente.
Quando viene identificata la sensibilizzazione a un allergene specifico, i medici possono dare consigli mirati piuttosto che raccomandazioni generali. È stato dimostrato che l'evitamento degli allergeni riduce il carico della malattia. In uno studio, a bambini/e con asma atopica che vivevano in aree urbane sono stati forniti interventi ambientali personalizzati, che hanno contribuito a ridurre la morbilità associata all’asma.3
Da una revisione di studi clinici randomizzati controllati e studi osservazionali è emerso che 15 studi su 18 hanno riportato miglioramenti nei punteggi dei sintomi, nella qualità della vita o nell’uso dei farmaci a seguito dell’adozione di strategie di evitamento.7
Come l'identificazione precoce della sensibilizzazione allergica favorisce gli esiti a lungo termine
La rinite allergica è spesso percepita come lieve e stagionale. Tuttavia, i sintomi possono persistere ed essere associati a un rischio futuro di asma.
I/Le bambini/e con rinite allergica da polline hanno maggiori probabilità di continuare a manifestare sintomi anche nella prima età adulta e presentano un rischio maggiore di sviluppare l'asma rispetto alle persone non allergiche.4
L'AIT è efficace per la rinite allergica e dovrebbe essere presa in considerazione per pazienti con anticorpi a specifiche IgE contro allergeni clinicamente rilevanti.1
Evidenze del mondo reale suggeriscono che l'immunoterapia sublinguale è associata a una riduzione del rischio di insorgenza o peggioramento dell'asma.⁸
L'identificazione della sensibilizzazione clinicamente rilevante favorisce un confronto informato sulla gestione a lungo termine e, se del caso, il rinvio a uno specialista.
Il ruolo degli esami ematici per le IgE specifiche nel contesto della medicina generale
Quando si sospetta un'allergia, è importante che venga confermata in modo oggettivo.
Gli esami ematici per le IgE specifiche ImmunoCAP™ rappresentano un metodo clinicamente comprovato per identificare la sensibilizzazione allergenica e favorire una gestione personalizzata delle allergie. Grazie agli oltre 50 anni di leadership nella diagnostica delle allergie in vitro, i test ImmunoCAP offrono risultati accurati e riproducibili conformi alle linee guida internazionali, che consentono di formulare diagnosi e prendere decisioni terapeutiche con sicurezza.
I test possono essere effettuati durante la stagione dei pollini e non richiedono la sospensione degli antistaminici. Questo li rende pratici nella medicina generale.
Caratteristiche principali:
  • Adatti sia a bambini/e che a persone adulte
  • Possibilità di testare più allergeni clinicamente rilevanti
  • Risultati oggettivi che favoriscono le decisioni cliniche
  • Nessuna interferenza con gli antistaminici
Le linee guida raccomandano di confermare la diagnosi di rinite allergica con test obiettivi, come i test per le IgE specifiche, quando l'anamnesi clinica è compatibile con un'allergia.1  Nella medicina generale, i test possono aiutare a rispondere a una domanda semplice ma importante: si tratta davvero di un'allergia?
Scopri i quattro motivi fondamentali per cui la diagnostica delle allergie respiratorie è fondamentale nel contesto della medicina generale.
Punti chiave per la pratica nel contesto della medicina generale
Quando i sintomi primaverili persistono, proseguire esclusivamente con un trattamento empirico può lasciare senza risposta alcune domande importanti.
Confermare la sensibilizzazione allergica può permettere di:
  • Chiarire la diagnosi
  • Identificare i fattori scatenanti rilevanti
  • Supportare strategie di evitamento mirate
  • Orientare le decisioni relative al rinvio a specialisti e alla gestione a lungo termine
I sintomi stagionali persistenti richiedono chiarezza diagnostica.
Quando i sintomi continuano oltre il decorso previsto, valutare la possibilità di confermare la sensibilizzazione allergica prima di proseguire o intensificare la terapia sintomatica.
Scopri come gli esami ematici per le IgE specifiche ImmunoCAP possono favorire la diagnosi delle allergie nel contesto della medicina generale.
Prescrivi il test tempestivamente per consentire una diagnosi certa.
Scopri gli algoritmi diagnostici e i percorsi per orientare l'esecuzione dei test delle IgE nel contesto della medicina generale e richiedere una visita specialistica.
Visualizza gli algoritmi dei test
Bibliografia
  1. Dykewicz MS, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(4):721-767.
  2. Papadopoulos NG, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: A PRACTALL report. Allergy. 2015;70(5):474-494.
  3. Morgan WJ, et al. Results of a home-based environmental intervention among urban children with asthma. N Engl J Med. 2004;351(11):1068-1080.
  4. Lindqvist M, et al. The severity of pollen-induced allergic rhinitis at 16 years of age: Data from the population-based BAMSE birth cohort. Allergy. 2025;0:1-3.
  5. Jangan A, et al. Assessment and management of allergic rhinitis: A review and evidence-informed approach for family medicine. J Gen Fam Med. 2024;25:305-308.
  6. Wise SK, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis – 2023. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13(4):293-859.
  7. Tomé M, Lourenço O. Avoidance measures for patients with allergic rhinitis: A scoping review. Children (Basel). 2023;10(2):300.
  8. Demoly P, et al. Impact of liquid sublingual immunotherapy on asthma onset and progression in patients with allergic rhinitis: A nationwide population-based study (EfficAPSI study). Lancet Reg Health Eur. 2024;41:100915.