  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • Eotaxin 3 Proteins
          Gibco
          Human Eotaxin-3 (CCL26) Recombinant Protein, PeproTech®
          13 References
          Tech Support
          Cite Human Eotaxin-3 (CCL26) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human Eotaxin-3 (CCL26) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human Eotaxin-3 (CCL26) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Human Eotaxin-3 (CCL26) Protein (300-48-250UG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Human Eotaxin-3 (CCL26) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-48-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human Eotaxin-3 (CCL26) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          300-48-250UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 8 publications 8 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 4 publications 4 publications
          Western blot control (WB Ctrl)
          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Bacteria, Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          TRGSDISKTC CFQYSHKPLP WTWVRSYEFT SNSCSQRAVI FTTKRGKKVC THPRKKWVQK YISLLKTPKQ L
          Molecular weight
          8.4 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to chemoattract human CCR3/HEK293 cells. The maximum activity was achieved at 2ug/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          250 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human Eotaxin-3 is an 8.4 kDa protein containing 71 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          Eotaxin-3 is a small cytokine belonging to the CC chemokine family that is also called CCL26, Chemokine (C-C motif) ligand 26. Chemokines play pivotal roles in health and disease by controlling migration and tissue localization of specific types of cells expressing their cognate receptors. Eotaxin-3 is chemotactic for eosinophils and basophils and elicits its effects by binding to the cell surface chemokine receptor CCR3. It is expressed by several tissues including heart, lung and ovary, and in endothelial cells that have been stimulated with the cytokine interleukin 4. This gene for chemokine is located on human chromosome 7. Eotaxin-3 induced migration of eosinophils and basophils only at a 10-fold higher concentration than eotaxin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CC chemokine IMAC; CC chemokine; macrophage inflammatory protein-4alpha; MIP-4alpha; chemokine (C-C motif) ligand 26; chemokine N1; eotaxin-3; Eotaxin3; macrophage inflammatory protein 4-alpha; MGC126714; MIP-4-alpha; PRO242; SCYA26MIP-4-alpha; small inducible cytokine A26; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 26; thymic stroma chemokine-1; TSC-1; CC chemokine; UNQ216
          View more View less
          Gene Aliases: IMAC; MIP-4a; MIP-4alpha; SCYA26; TSC-1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y258
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10344
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0