Talos 12 TEM에 대한 자료를 살펴보세요
Thermo Scientific Talos 12 TEM은 3D 시각화를 위한 강력한 TEM 및 STEM 2D 영상 및 단층촬영의 다음 단계입니다. 모듈식 설계를 통해 음성 염색 영상법에서 생화학적 최적화와 cryo-EM 단일 입자 분석을 위한 데이터 수집에 이르기까지 연구 및 병리학을 위한 세포와 조직의 일상적인 TEM 영상, 다양한 STEM 및 EDS 검출기를 사용한 샘플 특성 분석 또는 구조 생물학 연구를 위한 초급 cryo-TEM으로 구성할 수 있습니다. 
Talos 12 TEM 질문에 대한 답변
Talos 12 TEM 웨비나
이 가상 이벤트에 참여하여 Talos 12 TEM을 독점적으로 살펴보고 다음을 확인하십시오. 
  • 120 kV TEM 하드웨어 및 소프트웨어의 최근 발전에 대해 알아보십시오.
  • 다중 규모 데이터의 무인 배치 획득을 위한 자동화 패키지에 대해 알아보십시오.
  • 극저온 조건에서 나노입자 데이터의 고처리량 획득 및 분석을 가속화하고 자동화하도록 설계된 새로운 AI 기반 워크플로우를 관찰해보십시오.
Talos TEM을 사용하는 연구자
바이러스학 연구에서의 초미세구조 세포 영상 검사
Melina Vallbracht 박사는 독일 Paul-Ehrlich-Institute의 그룹 리더이자 현미경 책임자입니다. Vallbracht 박사의 팀은 에볼라 바이러스와 기타 음성 가닥 RNA 바이러스가 숙주 세포를 재구성하여 복제하고 새로운 비리온을 생성하는 방법을 이해하기 위해 노력하고 있습니다.
M. Vallbracht 에서, 그녀는 에볼라 바이러스가 바이러스 공장(viral factories, VF)이라고 하는 막 없는 세포 소기관에서 복제하는 방식을 탐색했습다. 
아래 예에서 Talos TEM은 에볼라에 감염된 세포의 얇은 절편을 검사하는 데 사용되었으며 시간 경과에 따른 바이러스 뉴클레오캡시드 형성을 보여줍니다. 전체 시험은 바이러스 공장의 성숙을 촉진하는 에볼라 뉴클레오캡시드 조립에 대한 보다 완전한 그림을 보여줍니다.
Melina Vallbracht 박사는 에볼라에 감염된 세포의 초미세구조 조사를 위해 Talos TEM을 사용합니다.
Vallbracht 박사의 연구, 에볼라 바이러스 공장의 박편 투과 전자 현미경 검사. 감염 후 22시간 시점에 조립된 뉴클레오캡시드가 평행한 다발로 나타나며(A, B), 세포질 전체에 분산되고, 나중에 원형질막의 출아 부위로 이동하는 동안 분리됩니다(C). 원형질막 주름(D)은 감염의 후기 단계에서도 관찰됩니다. 자세한 내용은 전체 문서에서 확인하십시오: Vallbracht, M., et al. Nucleocapsid assembly drives Ebola viral factory maturation and dispersion. Cell 188(3) (2025). doi: 10.1016/j.cell.2024.11.024
신경독소의 구조 생물학
교수인 Christos Gatsogiannis 박사는 독일 University of Muenster의 연구책임자입니다. 그의 팀은 구조 생물학 기법을 사용하여 복잡한 나노기계의 구조를 밝히고 있습니다. 이들의 연구 분야 중 하나는 기공 형성 신경독의 분자적 기전을 조사하는 것입니다.
B.U. Klink에서, 그의 연구진은 cryo-EM을 사용하여 블랙 위도우 거미 독의 α-LTX 독소가 어떻게 시냅스전 신경 말단에 삽입되어 신경전달물질의 대량 방출을 촉발하는지에 대한 구조적 기전을 밝히고 있습니다. 이 연구에서는 Talos TEM을 사용한 음성 염색 영상법을 사용하여 샘플 준비를 최적화하고 α-LTX 독소의 리포솜 내 막 통합을 조사했습니다.
교수인 Christos Gatsogiannis 박사는 신경독에 대한 구조 생물학 연구를 위해 Talos TEM을 사용합니다.
Gatsogiannis 교수의 연구인 블랙 위도우 거미 독의 구조적 특성 분석에서 발췌. (A) 6개의 대표적인 필드에 걸쳐, 리포솜 상에 있는 라트로톡신 사량체 기공의 음성 염색 영상. (B) 988개의 현미경 사진에서 총 108개의 유사한 입자를 사용하여 2D 등급 평균을 생성했습니다. 독소의 개별 영역이 강조 표시되어 있습니다(CD - 연결 영역, HBD 나선 다발 영역, PD 베타 시트 플러그 영역, ARD - 안키린 반복 영역). (C) cryo-EM의 데이터와 AlphaFold2 예측(표시되지 않음)을 결합하여 얻은 완전한 α-LTX 기공의 분자 모델이 리포솜 위의 α-LTX 기공의 음성 염색 평균에 겹쳐져 있습니다. 자세한 내용은 전체 문서에서 확인하십시오: Klink, B.U., et al. Structural basis of α-latrotoxin transition to a cation-selective pore. Nat Commun 15, 8551 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52635-5
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.