Search
Komplettlösung für Nano-, Kapillar- und Mikrofluss-LC für Ihre hochempfindlichen LC-MS-Arbeitsabläufe
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem langfristigen, störungsfreien Betrieb bei maximaler Leistung
Sowohl LC-MS-Experten als auch Einsteiger erzielen hiermit stets hochwertige Ergebnisse
Sehen Sie sich die Entstehungsgeschichte der LC-MS für die Proteomik an.
Entdecken Sie, warum das Vanquish Neo UHPLC-System zum neuen Standard in der Low-Flow-LC geworden ist.
Thermo Scientific PepMap Neo Säulen unterstützen Forscher dabei, hervorragende Probenabdeckung in zwei anwenderfreundlichen Formaten zu erzielen: Thermo Scientific EASY-Spray und Thermo Scientific Double nanoViper.
EASY-Spray Säulen lassen sich leicht in Position bringen, und die doppelten nanoViper Säulenanschlüsse (Double nanoViper) sind mit jedem Low-Flow-System kompatibel.
Präzise Fertigungsprotokolle für die Packung von Medien verbessern die Konsistenz von Säule zu Säule für reproduzierbare Elutionsprofile komplexer Peptidverdaus über mehrere Säulen hinweg.
Die Ultra-Hochdruckpackung ermöglicht Trennungen bei einem Druck von bis zu 1.500 bar für eine höhere Säuleneffizienz sowie eine verbesserte Auflösung und Probenabdeckung.