Search
석유와 석유화학시설의 경우에 안전과 사고예방을 그 어느 때보다 강조하고 있으며, 그럴만한 이유가 있습니다. 한 연구에 따르면 부식 관련 사고의 약 10%는 고장의 핵심 요인을 재료 조성이 부적당하기 때문이라고 분명히 밝힙니다.1 플랜트 전체에 걸쳐 사용되는 합금의 합금성분분석(PMI) 요건은 그 어느 때보다 중요합니다. 부품 및 하위 조립품의 현장 검사에만 의존하는 것은 너무 위험하며 허용되지 않습니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 규정을 준수하면서 원소 분석을 수행합니다. 더 많은 정보가 필요하십니까? 당사 직원에게 문의하여 데모를 요청하십시오.
재료의 화학 조성에 신뢰도를 높이십시오. Niton XRF 및 LIBS 분석기는 최고의 하드웨어와 소프트웨어 조합을 갖추어 분석 성능을 높입니다. 잔여 원소와 미량 원소 검출, 탄소 당량, 저실리콘 분석 등의 핵심 응용 분야를 수행합니다. 당사의 Niton XL5 휴대용 FTIR 분석기는 5W X선관(사용 가능한 제품 중 가장 강력함)을 갖추고 있으며 관과 검출기 사이의 공간을 최적화하여 검출 한계를 낮추도록 보장합니다. Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 효과적인 레이저와 고순도 아르곤 퍼지를 사용하여 단 10초 내에 실험실 품질의 결과를 생성합니다.
아무도 가지 않는 곳으로 가십시오. Niton 분석기를 사용하면 진정한 이동성을 경험하고 이전에는 도달할 수 없는 검사 현장에 접근할 수 있습니다. Niton 분석기는 이동식 원소 분석을 수행하도록 제작되어 파이프라인의 어디에서든 신속한 결과를 가져옵니다. 높은 곳에 있을 때나, 파이프 랙을 탐색하는 경우나, 연안에서 사용할 때 안전하게 재료 검증을 수행합니다. Niton XRF 및 LIBS 분석기는 가볍고 인체공학적 설계를 갖추고 있습니다. 또한 대부분의 분석기에는 테이퍼식 노우즈(tapered nose)가 포함되어 접근하기 어려운 검사 장소에 쉽게 접근할 수 있도록 도와줍니다. 모서리, 연결 부위 및 기밀 용접은 Niton 원소 분석기로 쉽게 접근할 수 있습니다.
시간은 소중합니다 - 이런 이유로 Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 시간을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다. 이제 플랜트가 가동 중일 때에도 재료 검사를 수행할 수 있습니다. 매일의 작동(또는 결산 이익)을 중단할 필요가 없습니다. 당사의 분석기를 사용함으로써 빠르게 분석하여 샘플 처리량과 생산을 극대화합니다. 그리고 곧바로 향상된 기록 보관 기능을 경험하게 됩니다. Premiere 분석기는 미시 및 거시 카메라를 갖추어 시료의 위치 결정과 전체 시료 이미지를 지원합니다. 핫 스왑 배터리 기능을 통해 한 순간도 놓치지 않을 수 있으며 사용자 작업을 중단하지 않고도 방전된 배터리를 신속하게 교체할 수 있습니다.
Niton 분석기를 사용하면 더 스마트하고 덜 힘들게 작업할 수 있습니다. 스마트하고 간소화된 소프트웨어 솔루션은 모든 사용자가 간단하고 사용하기 쉬운 애플리케이션 인터페이스를 갖추고 있습니다. 데이터 필드 및 사용자 프로필을 맞춤 설정할 수 있는 옵션을 제공하여 비즈니스 요구를 충족하도록 설계된 워크플로우 솔루션을 만들 수 있습니다. 무엇보다도 Premiere 분석기는 WiFi 기능을 갖추어 원격으로 샘플 판독값을 전송하고 볼 수 있습니다. 그리고 재료 검증 기록을 유지해야 하는 경우에 분석 인증서를 자동으로 생성하여 이메일로 즉시 보낼 수 있습니다.
1Wood, M., Vetere Arellano, A., Van Wijk, L. (2013). 석유 정제소의 부식 관련 사고: EU와 OECD 국가의 사고를 통해 본 교훈 JRC 과학 및 정책 보고서.
강철의 용접성은 탄소 함량에 주로 영향을 받습니다. 망간, 크롬, 몰리브덴, 바나듐, 구리, 니켈 또는 실리콘 등의 추가 원소를 추가하면 재료 조성에 영향을 주어 탄소 당량(CE)에 영향을 줄 수 있습니다. 용접에서 탄소 당량(carbon equivalent, CE)을 계산하여 Heat Affected Zone(HAZ) 경화능을 예측합니다. 탄소 당량을 통해 화학적 성질의 차이를 이해함으로써 용가재 성분을 통해 합쳐진 두 가지 재료의 특성이 화합되는지 여부를 결정할 수 있습니다. Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 탄소 당량을 자동으로 계산할 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 탄소 당량에 대한 Niton Apollo 사용에 관하여 자세히 알아보십시오.
황화 부식은 강철 배관 및 장비에 영향을 미쳐 정제 산업에서 누출의 큰 원인으로 이어집니다. American Petroleum Institute(API) 939C “오일 정제소의 황화 부식으로 인한 고장 방지 지침(Guidelines for Avoiding Sulfidation (Sulfidic) Corrosion Failures in Oil Refineries)”은 "재료 검증 프로그램에 대한 후향적 PMI 도입"(API 578에 의함)을 이행하는 것을 황화 부식을 검출하고 추적하기 위한 검사 방법으로 인식하고 있습니다. Niton 휴대용 원소 분석기는 재료 분석을 지원하여 황화 부식을 막을 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기에 관하여 자세히 알아봄으로써 황화 부식을 예방하십시오.
HF 알킬화는 정제 산업의 석유화학 제품 생산에 있어 더욱 더 중요한 공정이 되었습니다. 공정용 배관 외피에 사용되는 합금의 적절한 선택, 응용, 배치는 예측하지 못한 부식과 압력 장비 부품의 성능 저하를 방지하는 데 있어 아주 중요합니다. 여러 사례 연구들은 탄소강의 잔류 원소(RE)가 가속 HF 부식에 기여한다는 점을 보여주었습니다(주로 크롬, 니켈 및 구리 원소). Niton 원소 분석기는 강철 배관에서 잔류 원소를 식별할 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기에 관하여 자세히 알아봄으로써 잔류 원소를 식별하십시오.
유체 가속 부식(Flow-accelerated corrosion, FAC)은 핵 또는 화석연료 발전소에서 잘 알려진 문제의 원인입니다. 탄소강 배관 및 성분이 용존산소량이 낮은 흐르는 물이나 증기가 있을 때 열화하는 경우에 FAC가 발생합니다. 산업 안전 규정이 점점 더 엄격해짐에 따라 합금에 대한 합금성분분석(PMI)을 플랜트 전체에 적용하는 것이 필수적입니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 FAC 예방 프로그램에 도움이 될 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 발전소 FAC 검사 프로토콜에 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기를 사용하는 방법에 대하여 자세히 알아보십시오.
미세합금강(High-Strength Low-Alloy steel, HSLA이라고도 함)은 저탄소 연강에 “미세(micro)” 합금 농도를 추가하여 강화한 재료군입니다. 미세합금 기술에는 원하는 기계적 특성을 얻기 위해 특정한 원소를 추가하는 것이 포함됩니다. 이러한 원소의 강화 효과는 고강도 응용 분야에 특히 잘 맞기는 하지만, 인성, 연성 및 용접성 등의 원하는 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. Niton 원소 분석기는 강철에 있는 미세합금원소를 빠르고 정확하게 분석합니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기로 강철에 있는 미세합금원소를 분석할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
업계에서 보고한 데이터에 따르면 불량 재료 중에서 3%가 최종 가공 조립품, 배관 회로, 압력 용기 또는 기타 중요한 공정 장비의 일부로 현장에 유입될 확률이 있습니다. 노후 인프라는 기존 자산이 사용하기에 적합한 지를 확인하는 “현장” 또는 후향적 PMI 검사 과제를 더 자주 수행해야 합니다. 일반적으로 이러한 검사를 할 때에는 200° F에서 900° F 범위의 정상 공정 작동 조건 하에서 높은 온도에서 측정을 수행해야 합니다. 이러한 조건에 맞추려면 후향적 PMI 검사의 까다로운 측면을 충족하는 분석기가 필요합니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 후향적 PMI를 수행할 목적으로 제작되고 특별히 고안되었습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기가 어떻게 후향적 PMI를 수행하는 최고의 기기인지 알아보십시오.
강철의 용접성은 탄소 함량에 주로 영향을 받습니다. 망간, 크롬, 몰리브덴, 바나듐, 구리, 니켈 또는 실리콘 등의 추가 원소를 추가하면 재료 조성에 영향을 주어 탄소 당량(CE)에 영향을 줄 수 있습니다. 용접에서 탄소 당량(carbon equivalent, CE)을 계산하여 Heat Affected Zone(HAZ) 경화능을 예측합니다. 탄소 당량을 통해 화학적 성질의 차이를 이해함으로써 용가재 성분을 통해 합쳐진 두 가지 재료의 특성이 화합되는지 여부를 결정할 수 있습니다. Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 탄소 당량을 자동으로 계산할 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 탄소 당량에 대한 Niton Apollo 사용에 관하여 자세히 알아보십시오.
황화 부식은 강철 배관 및 장비에 영향을 미쳐 정제 산업에서 누출의 큰 원인으로 이어집니다. American Petroleum Institute(API) 939C “오일 정제소의 황화 부식으로 인한 고장 방지 지침(Guidelines for Avoiding Sulfidation (Sulfidic) Corrosion Failures in Oil Refineries)”은 "재료 검증 프로그램에 대한 후향적 PMI 도입"(API 578에 의함)을 이행하는 것을 황화 부식을 검출하고 추적하기 위한 검사 방법으로 인식하고 있습니다. Niton 휴대용 원소 분석기는 재료 분석을 지원하여 황화 부식을 막을 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기에 관하여 자세히 알아봄으로써 황화 부식을 예방하십시오.
HF 알킬화는 정제 산업의 석유화학 제품 생산에 있어 더욱 더 중요한 공정이 되었습니다. 공정용 배관 외피에 사용되는 합금의 적절한 선택, 응용, 배치는 예측하지 못한 부식과 압력 장비 부품의 성능 저하를 방지하는 데 있어 아주 중요합니다. 여러 사례 연구들은 탄소강의 잔류 원소(RE)가 가속 HF 부식에 기여한다는 점을 보여주었습니다(주로 크롬, 니켈 및 구리 원소). Niton 원소 분석기는 강철 배관에서 잔류 원소를 식별할 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기에 관하여 자세히 알아봄으로써 잔류 원소를 식별하십시오.
유체 가속 부식(Flow-accelerated corrosion, FAC)은 핵 또는 화석연료 발전소에서 잘 알려진 문제의 원인입니다. 탄소강 배관 및 성분이 용존산소량이 낮은 흐르는 물이나 증기가 있을 때 열화하는 경우에 FAC가 발생합니다. 산업 안전 규정이 점점 더 엄격해짐에 따라 합금에 대한 합금성분분석(PMI)을 플랜트 전체에 적용하는 것이 필수적입니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 FAC 예방 프로그램에 도움이 될 수 있습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 발전소 FAC 검사 프로토콜에 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기를 사용하는 방법에 대하여 자세히 알아보십시오.
미세합금강(High-Strength Low-Alloy steel, HSLA이라고도 함)은 저탄소 연강에 “미세(micro)” 합금 농도를 추가하여 강화한 재료군입니다. 미세합금 기술에는 원하는 기계적 특성을 얻기 위해 특정한 원소를 추가하는 것이 포함됩니다. 이러한 원소의 강화 효과는 고강도 응용 분야에 특히 잘 맞기는 하지만, 인성, 연성 및 용접성 등의 원하는 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. Niton 원소 분석기는 강철에 있는 미세합금원소를 빠르고 정확하게 분석합니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기로 강철에 있는 미세합금원소를 분석할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
업계에서 보고한 데이터에 따르면 불량 재료 중에서 3%가 최종 가공 조립품, 배관 회로, 압력 용기 또는 기타 중요한 공정 장비의 일부로 현장에 유입될 확률이 있습니다. 노후 인프라는 기존 자산이 사용하기에 적합한 지를 확인하는 “현장” 또는 후향적 PMI 검사 과제를 더 자주 수행해야 합니다. 일반적으로 이러한 검사를 할 때에는 200° F에서 900° F 범위의 정상 공정 작동 조건 하에서 높은 온도에서 측정을 수행해야 합니다. 이러한 조건에 맞추려면 후향적 PMI 검사의 까다로운 측면을 충족하는 분석기가 필요합니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 후향적 PMI를 수행할 목적으로 제작되고 특별히 고안되었습니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 애플리케이션 노트를 다운로드하여 Niton XL5 휴대용 XRF 분석기가 어떻게 후향적 PMI를 수행하는 최고의 기기인지 알아보십시오.
이 과정을 통해 권장 실무 578(3판)에 대해 American Petroleum Institute에서 수립한 최신 요건을 충족하는 재료 검증 프로그램을 개발하는 방법을 배우게 됩니다. 영향을 받는 사람과 대상에 대해 업데이트 된 내용을 받게 되며, 핵심 변경 사항에 대해 알게 되고, 알아야 하는 용어에 대한 통찰력을 얻게 됩니다. 더 자세히 알아보려면 지금 교육 과정에 참여하십시오!
어떤 Niton 분석기가 자신에게 맞는지 잘 모르십니까? 비즈니스에 맞는 것을 결정할 수 있도록 도와 드리겠습니다. 당사의 대화식 선택 가이드를 찾아보고 기기 규격, 핵심 기능 등을 비교하십시오!
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining