皮膚過敏:什麼是皮膚過敏以及引起皮膚過敏的原因
2025 年 7 月    醫療資訊審查者: Magnus Borres,醫學事務總監
An illustration of several adults suffering and itching from skin allergies.
過敏是身體對正常無害的物質(如花粉、化學物質或金屬)產生的免疫系統反應。 當對過敏原產生的免疫反應觸發皮膚刺激時,即稱為過敏性皮膚病。  皮膚反應可表現為多種症狀,包括發紅、發癢和腫脹。 作為我們身體的第一道防禦屏障,皮膚往往會最先對過敏原產生反應。 2
皮膚炎的類型:何時稱為過敏?
皮膚炎就是皮膚發炎,可以不同的形式呈現。 皮膚炎的主要類型包括:
  • 異位性皮膚炎(濕疹): 這是一種慢性發炎性皮膚病,通常與其他異位性疾病 (如氣喘和過敏性鼻炎) 相關。 之所以稱為「異位性」,是因為它常與家族遺傳及與所謂"「第 2 型」"發炎相關的共病有關。 全球約有 20% 的兒童及 2%–8% 的成人受此症困擾。 異位性皮膚炎的特徵為皮膚屏障受損,導致過敏原和刺激物得以進入人體。 這種缺陷與聚絲蛋白等蛋白質的異常產生有關,而聚絲蛋白對於維持皮膚完整性至關重要。1,3,9
  • 接觸性皮膚炎分為兩類:
    • 過敏性接觸性皮膚炎: (第 IV 型過敏反應)由免疫系統對特定過敏原(如金屬〔例:鎳〕或植物)產生反應所引起(對於此類反應,斑貼檢測是最常用的檢測方法)。2,9
    • 刺激性接觸性皮膚炎: 由於直接接觸刺激性化學物質所引起,免疫系統未參與。 此類皮膚炎的特徵表現為病灶僅限於與致病因子直接接觸的部位。 最常涉及的刺激物為清潔劑、界面活性劑、乳化劑、鹼類、酸類、油類及溶劑。 2
  • 風疹塊 (蕁麻疹) 其特徵為皮膚出現發癢風疹塊,可能為急性或慢性。 急性風疹塊通常是由食物或藥物過敏原所誘發,而慢性蕁麻疹可能會持續數月或數年且無明確原因。2,8
皮膚過敏的診斷需基於詳細的病史詢問、臨床觀察及特定的診斷檢測來確定。 對於異位性疾病(如異位性皮膚炎,約 20% 的兒童和 2% 至 8% 的成人受此症困擾),全球使用最廣泛的診斷標準是 Hanifin 和 Rajka 標準。 1然而,目前並無特異性生物標記可用於診斷此類病症: 就濕疹而言,診斷僅依臨床表現,並根據皮膚受累的分佈情況及症狀來判定。  6-8
一個常見的因素是血液中的特異性 IgE 水平升高,這可能表明存在過敏性反應特異性 IgE 檢測是非常有價值的工具,可用於識別可能與皮膚反應有關的過敏原 2,6然而,IgE 水平升高並不一定與症狀的嚴重程度相關,因此診斷時仍需結合完整的臨床檢查和病史分析來確定。6
發癢和發紅:什麼是皮膚過敏症狀?
皮膚過敏會呈現出各種症狀,包括:
  • 劇烈發癢:通常對常見的抗組織胺藥物有抗藥性,因為它是由促發炎細胞激素所介導。
  • 發紅和脫屑: 異位性皮膚炎與接觸性皮膚炎的典型症狀。
  • 皮疹和腫脹: 可能會在接觸過敏原後立即或數小時後出現。
  • 水泡和結痂: 存在於某些皮膚炎類型(如濕疹)中。
濕疹和蕁麻疹的區別
雖然濕疹蕁麻疹可能看起來相似,但它們之間存在以下關鍵差異:
濕疹的特徵:
  • 原因:多與遺傳、環境、免疫等因素有關。 皮膚屏障受損導致過敏原進入體內。
  • 表徵:表現為紅斑脫屑性病灶,伴隨劇烈發癢。 濕疹常在出生後數月內發病,通常在一歲以內出現。 7
  • 持續時間:可能為慢性,伴隨有急性發作與緩解期。
蕁麻疹的特徵:
  • 原因:可由特定過敏原或物理因素 (如熱或冷) 觸發。
  • 表徵:以迅速出現紅色發癢風疹塊為特徵。 
  • 持續時間:通常為急性;可在數小時或數天內消退。 暫時性的淺表性皮膚腫脹(稱為風疹塊),通常呈粉紅色或蒼白且伴有發癢,可能伴隨出現皮膚、口腔或生殖部位較深層的腫脹(稱為血管性水腫)。 此類腫脹迅速出現然後消退,不會留下痕跡。  大部分蕁麻疹患者表現為症狀會快速改善,但也有少數患者會出現持續數月或數年的腫脹發作。 8
如我們所見,濕疹蕁麻疹均為皮膚發炎,但它們在原因、臨床表徵和致病機轉上都有顯著差異。
濕疹具有多種加重病況的因素和誘發因子,例如高溫、汗水、情緒壓力,以及接觸某些化學物質、香菸煙霧或清潔溶液。 此外,還有以下可能引起症狀的 常見過敏原,  包括: 5
  • 動物皮屑 
  • 蛋類 
  • 魚類 
  • 塵蟎 
  • 奶類
  • 花生
  • 花粉 
  • 貝類 
  • 黃豆
  • 樹堅果
  • 小麥
濕疹的特徵為皮膚屏障存在缺陷;然而,並非所有濕疹患者的 IgE 水平都會升高。 由此可以將濕疹區分為 IgE 抗體相關的濕疹 (稱為異位性濕疹) 和非 IgE 抗體相關的濕疹 (稱為非異位性濕疹)。 7此外,皮膚微生物群系也在濕疹的發病機制中起關鍵作用,例如金黃色葡萄球菌、馬拉色菌等病原體會出現異常增生,進而會加重發炎反應,增加皮膚感染的易感性。 4
蕁麻疹的特徵則表現為發癢風疹塊的持續時間變動不定,可迅速出現然後又迅速後消退。 與濕疹不同,蕁麻疹由肥大細胞脫顆粒繼而釋放組織胺及其他發炎介質所致。 蕁麻疹可為急性或慢性,存在多種病因,包括IgE 介導的過敏反應、物理刺激 (熱、冷、壓力) 和自體免疫機制。 7蕁麻疹不會像濕疹那樣造成皮膚結構性改變,也不涉及皮膚屏障缺陷。
另一個基本區別在於病灶持續時間: 蕁麻疹中的風疹塊往往會在 24 小時內自行消失,而濕疹性病變會持續很長時間,並可能會因反覆抓撓而演變為皮膚變厚(苔蘚樣變)。 此外,蕁麻疹引起的發癢對抗組織胺藥物有反應,而濕疹引起的發癢可能對這類藥物反應不足。 8
這些差異對於確保準確的診斷和適當的治療至關重要。
什麼是汗皰疹
汗皰疹,也稱為急性掌蹠濕疹,是一種常見的濕疹類型,表現為手腳出現水泡樣疹子。 病灶極度發癢,且容易復發。 4
此類濕疹可能由多種因素觸發,包括心理生理壓力、接觸刺激物或環境過敏原。
汗皰疹的治療方式包括採用局部療法來減輕發炎和緩解發癢。 最重要的是避免搔抓病灶,以預防感染性併發症。 在某些較嚴重的病例或對標準局部治療有抗藥性的病例中,可能需要採用全身性用藥來控制症狀。4
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. SIAAIC. Dermatite atopica, cos’è e come si diagnostica. 來源:https://siaaic.org/dermatite-atopica-cose-e-come-si-diagnostica/#:~:text=La%20diagnosi%20di%20Dermatite%20Atopica,diagnosi%20%C3%A8%20quindi%20esclusivamente%20clinica
  2. AAAAI. Allergic skin conditions. 來源:https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/allergic-skin-conditions
  3. Mayo Clinic. Dermatitis (eczema) - Symptoms and causes. 來源:https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20352380
  4. Calle Sarmiento PM, et al. Dyshidrotic Eczema: A Common Cause of Palmar Dermatitis. Cureus. 2020;12(10):e10839.
  5. Bergmann MM, Caubet JC, Boguniewicz M, Eigenmann PA. Evaluation of food allergy in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013 Jan;1(1):22-8.
  6. Wollenberg A, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(5):657-682.
  7. Katelaris CH, et al. Allergy and the skin: eczema and chronic urticaria. Med J Aust. 2006;185(9):517-522.
  8. Gaudinski MR, et al. Atopic Dermatitis and Allergic Urticaria: Cutaneous manifestations of Immunodeficiency. Immunol Allergy Clin North Am. 2017;37(1):1-10.
  9. Kantor R, et al. Atopic dermatitis, atopic eczema, or eczema? A systematic review, meta-analysis, and recommendation for uniform use of ‘atopic dermatitis’. Allergy. 2016;71(10):1480-1485.