Allergies cutanées : ce qu’elles sont et ce qui les provoque
Juillet 2025  ✓  Examiné du point de vue médical par : Magnum Borres, directeur des Affaires médicales
An illustration of several adults suffering and itching from skin allergies.
Les allergies sont des réactions du système immunitaire face à des substances normalement inoffensives, comme le pollen et certains produits chimiques ou métaux. Lorsqu’une réponse immunitaire à un allergène provoque une irritation de la peau, on parle d’affection cutanée allergique.  Les réactions cutanées peuvent se manifester par divers symptômes, notamment des rougeurs, des démangeaisons et un gonflement. En tant que première barrière de défense de l’organisme, la peau est souvent le premier organe à réagir aux allergène.2
Types de dermatite : quand parle-t-on d’allergie ?
La dermatite est une inflammation de la peau qui peut se présenter sous différentes formes. Les principaux types de dermatite comprennent :
  • Dermatite atopique (eczéma) : il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique de la peau, souvent associée à d’autres affections atopiques comme l’asthme ou la rhinite allergique. On parle de dermatite atopique car elle est fréquemment liée à des antécédents familiaux et à des comorbidités relevant d’un processus inflammatoire dit de "type 2". Elle touche jusqu’à 20 % des enfants et 2 à 8 % des adultes dans le monde. La dermatite atopique se caractérise par une altération de la barrière cutanée, ce qui permet la pénétration d’allergènes et d’irritants. Ce défaut est notamment lié à une production anormale de certaines protéines, comme la filaggrine, essentielle au maintien de l’intégrité de la peau.1,3,9
  • Dermatite de contact, qui se divise en deux catégories :
    • Dermatite de contact allergique : il s’agit d’une réaction allergique de type IV, causée par une réponse immunitaire à certains allergènes spécifiques, comme des métaux (p. ex., le nickel) ou des plantes. Dans ce type de réaction, les tests épicutanés (patch tests) sont les plus utilisés.2,9
    • Dermatite de contact irritante : elle résulte d’un contact direct avec des substances chimiques irritantes, sans implication du système immunitaire. Cette forme est caractérisée par des lésions limitées au contact direct avec l'agent en cause. Les irritants les plus fréquemment impliqués sont les détergents, les tensioactifs, les émulsifiants, les bases, les acides, les huiles et les solvants.2
  • Urticaire : il se caractérise par l’apparition de papules prurigineuses sur la peau et peut être aiguë ou chronique. L’urticaire aiguë est souvent déclenchée par des allergènes alimentaires ou médicamenteux, tandis que l’urticaire chronique peut persister pendant des mois voire des années sans cause identifiable.2,8
Le diagnostic des allergies cutanées repose sur un recueil minutieux des antécédents médicaux du patient, l'observation clinique et la réalisation de tests diagnostiques spécifiques. Pour les affections atopiques comme la dermatite atopique, qui touche jusqu’à 20 % des enfants et 2 à 8 % des adultes, les critères de Hanifin et Rajka restent parmi les plus utilisés dans le monde.1 Il n’existe toutefois aucun biomarqueur spécifique pour le diagnostic de ces affections : Dans le cas de l’eczéma, le diagnostic est purement clinique,  basé sur la répartition des zones cutanées atteintes et les symptômes observés.6 à 8
Un point commun fréquent est l’élévation des taux d’IgE spécifiques dans le sang, ce qui peut indiquer une sensibilisation allergique. Les tests d’IgE spécifiques sont des outils précieux pour identifier les allergènes potentiellement responsables des réactions cutanées.2,6 Cependant, un taux élevé d’IgE ne reflète pas toujours la gravité des symptômes, c’est pourquoi le diagnostic doit toujours être complété par un examen clinique approfondi et une analyse détaillée des antécédents médicaux du patient.6
Démangeaisons et rougeurs : quels sont les symptômes d’une allergie cutanée ?
Les allergies cutanées peuvent se manifester par divers symptômes, notamment :
  • Démangeaisons intenses : souvent résistantes aux antihistaminiques classiques, car médiées par des cytokines pro-inflammatoires.
  • Rougeurs et desquamations : typiques de la dermatite atopique et de la dermatite de contact.
  • Éruptions cutanées et gonflements : pouvant apparaître immédiatement ou plusieurs heures après l’exposition à l’allergène.
  • Vésicules et croûtes : présentes dans certaines formes de dermatite, comme l’eczéma.
Différence entre eczéma et urticaire
Bien que l’eczéma et l’urticaire puissent présenter des aspects similaires, il existe des différences clés :
Caractéristiques de l’eczéma :
  • Causes : souvent associé à des facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. L’atteinte de la barrière cutanée permet aux allergènes de pénétrer.
  • Manifestation se traduit par des lésions érythémato-squameuses accompagnées de fortes démangeaisons. L’eczéma débute fréquemment dans les premiers mois de vie, le plus souvent avant la première année.7
  • Durée : il peut être chronique, avec des poussées et des périodes de rémission.
Caractéristiques de l’urticaire :
  • Causes : elle peut être déclenchée par des allergènes spécifiques ou par des facteurs physiques tels que la chaleur ou le froid.
  • Manifestation : elle se caractérise par des papules rouges prurigineuses pouvant apparaître rapidement. 
  • Durée : généralement aiguë ; les lésions disparaissent en quelques heures ou quelques jours. L’urticaire se manifeste par des gonflements superficiels, rosés ou pâles, de la peau (papules), qui démangent et sont transitoires. Ces lésions peuvent être accompagnées de gonflements plus profonds touchant la peau, la bouche ou la région génitale (angio-œdème). Les gonflements apparaissent puis disparaissent rapidement, sans laisser de trace.  La majorité des patients atteints d’urticaire s’améliorent rapidement, mais chez certains, les épisodes peuvent persister pendant des mois voire des années.8
Comme nous l’avons vu, l’eczéma et l’urticaire sont deux affections inflammatoires de la peau, mais elles présentent des différences notables en termes de causes, de manifestations cliniques et de mécanismes physiopathologiques.
L’eczéma peut être aggravé ou déclenché par divers facteurs tels que : la chaleur, la transpiration, le stress émotionnel, l’exposition à certaines substances chimiques, la fumée de cigarette et les produits ménagers. Par ailleurs, il  existe des allergènes courants  susceptibles de provoquer des symptômes,  notamment :5
  • Les squames d’animaux 
  • Les œufs 
  • Les poissons 
  • Les acariens 
  • Le lait
  • L’arachide
  • Les pollens 
  • Les crustacés 
  • Le soja
  • Les fruits à coque
  • Le blé
There are also common allergens that may cause eczema symptoms such as: animal dander, egg, fish, dust mites, shellfish, pollen, peanut, milk.
L’eczéma se caractérise par une altération de la barrière cutanée ; cependant, tous les patients atteints d’eczéma ne présentent pas nécessairement des taux élevés d’IgE. C’est pourquoi on distingue désormais l’eczéma associé à des anticorps IgE (appelé eczéma atopique) de l’eczéma sans anticorps IgE (appelé eczéma non atopique).7 Par ailleurs, le microbiome cutané joue un rôle clé dans la physiopathologie de l’eczéma, avec une prolifération anormale de pathogènes tels que Staphylococcus aureus et Malassezia, qui aggravent l’inflammation et augmentent la susceptibilité aux infections cutanées.4
L’urticaire, en revanche, se manifeste par des papules prurigineuses de durée variable, pouvant apparaître et disparaître rapidement. Contrairement à l’eczéma, elle est provoquée par la dégranulation des mastocytes, qui libèrent de l’histamine et d’autres médiateurs inflammatoires. L’urticaire peut être aiguë ou chronique et avoir des causes diverses, notamment des réactions allergiques médiées par les IgE, des stimuli physiques (chaleur, froid, pression) ou encore des mécanismes auto-immuns.7 Contrairement à l’eczéma, l’urticaire n’entraîne pas d’altération structurelle de la peau ni de défaut de la barrière cutanée.
Une autre différence fondamentale concerne la durée des lésions : dans l’urticaire, les papules ont tendance à disparaître spontanément en moins de 24 heures, tandis que les lésions eczémateuses persistent plus longtemps et peuvent évoluer vers un épaississement de la peau (lichénification) en raison du grattage constant. De plus, si les démangeaisons liées à l’urticaire répondent bien aux antihistaminiques, celles de l’eczéma ne sont pas toujours soulagées efficacement par ce type de traitement.8
Ces différences sont essentielles pour assurer un diagnostic précis et mettre en place un traitement adapté.
Qu’est-ce que l’eczéma dyshidrosique ?
L’eczéma dyshidrosique, également appelé eczéma palmo-plantaire aigu, est une forme courante d’eczéma qui se manifeste par des éruptions vésiculeuses au niveau des mains et des pieds. Les lésions sont extrêmement prurigineuses et ont tendance à récidiver.4
Cette forme d’eczéma peut être déclenchée par divers facteurs, notamment le stress psychophysiologique, l’exposition à des irritants ou à des allergènes environnementaux.
Le traitement de l’eczéma dyshidrosique repose sur l’usage de thérapies topiques pour réduire l’inflammation et soulager les démangeaisons. Il est essentiel d’éviter de se gratter les lésions afin de prévenir les complications infectieuses. Dans les cas plus sévères ou résistants aux traitements topiques classiques, des médicaments systémiques peuvent être prescrits pour contrôler les symptômes.4
Outils pour comprendre les allergies
Suivez les symptômes d’allergie et préparez-vous à une consultation avec un médecin.
Découvrez des allergènes spécifiques, notamment les symptômes courants, leur prise en charge et la manière de les soulager. 
Êtes-vous médecin ? Obtenez des informations complètes sur des centaines d’extraits allergéniques et d’allergènes moléculaires.
  1. SIAAIC. Dermatite atopica, cos’è e come si diagnostica. Disponible sur le site : https://siaaic.org/dermatite-atopica-cose-e-come-si-diagnostica/#:~:text=La%20diagnosi%20di%20Dermatite%20Atopica,diagnosi%20%C3%A8%20quindi%20esclusivamente%20clinica
  2. AAAAI. Allergic skin conditions. Disponible sur le site : https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/allergic-skin-conditions
  3. Mayo Clinic. Dermatitis (eczema) - Symptoms and causes. Disponible sur le site : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20352380
  4. Calle Sarmiento PM, et al. Dyshidrotic Eczema: A Common Cause of Palmar Dermatitis. Cureus. 2020;12(10):e10839.
  5. Bergmann MM, Caubet JC, Boguniewicz M, Eigenmann PA. Evaluation of food allergy in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013 Jan;1(1):22-8.
  6. Wollenberg A, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(5):657-682.
  7. Katelaris CH, et al. Allergy and the skin: eczema and chronic urticaria. Med J Aust. 2006;185(9):517-522.
  8. Gaudinski MR, et al. Atopic Dermatitis and Allergic Urticaria: Cutaneous manifestations of Immunodeficiency. Immunol Allergy Clin North Am. 2017;37(1):1-10.
  9. Kantor R, et al. Atopic dermatitis, atopic eczema, or eczema? A systematic review, meta-analysis, and recommendation for uniform use of ‘atopic dermatitis’. Allergy. 2016;71(10):1480-1485.