  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • QKI Antibodies
          Antibodies Inc
          Pan-QKI Monoclonal Antibody (N147/6), FL490
          View all (37) QKI antibodies
          Tech Support
          Cite Pan-QKI Monoclonal Antibody (N147/6), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Pan-QKI Monoclonal Antibody (N147/6), FL490
          Product Details
          75-168-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N147/6
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-341 (full-length) of human QKI-5 (accession number Q96PU8) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes the sacsin protein, which includes a UbL domain at the N-terminus, a DnaJ domain, and a HEPN domain at the C-terminus. The gene is highly expressed in the central nervous system, also found in skin, skeletal muscles and at low levels in the pancreas. This gene includes a very large exon spanning more than 12.8 kb. Mutations in this gene result in autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS), a neurodegenerative disorder characterized by early-onset cerebellar ataxia with spasticity and peripheral neuropathy. Sacsin has been found to protect against mutant ataxin-1. A pseudogene associated with this gene is located on chromosome 11. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DKFZp586I0923; homolog of mouse quaking QKI (KH domain RNA binding protein); Hqk; KH domain-containing RNA-binding protein QKI; lethal, Chr 17, U Wisconsin 1; MqkI; Protein quaking; protein quaking-like; QKI, KH domain containing, RNA binding; QKI-5 protein; QKI/LOC100132735 fusion; quaking; quaking homolog, KH domain RNA binding; QUAKING-3; RNA Binding (QKI); RNA binding protein HQK; rqkI; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1110003F05Rik; 1500005P18; HKQ; Hqk; hqkI; l(17)-1Wis; l17Wis1; QK; QK1; QK3; QKI
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96PU8, (Mouse) Q9QYS9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9444, (Mouse) 19317, (Rat) 499022, (Rat) 100910212
          View more View less
          Function(s)
          nucleic acid binding DNA binding transcription coactivator activity RNA binding mRNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding SH3 domain binding miRNA binding internal N(7)-methylguanine-containing RNA reader activity poly(A) RNA binding RNA splicing factor
          Process(es)
          vasculogenesis mRNA processing regulation of translation spermatid development intracellular mRNA localization axon ensheathment RNA splicing positive regulation of gene expression regulation of epithelial to mesenchymal transition microglia differentiation negative regulation of angiogenesis negative regulation of translation cell differentiation positive regulation of myelination negative regulation of type I interferon production stress granule assembly vascular smooth muscle cell differentiation myelination long-chain fatty acid biosynthetic process positive regulation of cholesterol biosynthetic process regulation of macrophage differentiation negative regulation of macrophage differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of mRNA splicing, via spliceosome mRNA stabilization regulation of astrocyte differentiation positive regulation of oligodendrocyte differentiation mRNA transport regulation of cell development negative regulation of cold-induced thermogenesis spliceosome-depend formation of circular RNA negative regulation of 3'-UTR-mediated mRNA stabilization myofibroblast contraction regulation of multicellular organismal development negative regulation of miRNA catabolic process transport multicellular organism development muscle cell differentiation 3'-UTR-mediated mRNA destabilization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline