  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MEK1 Antibodies
          OriGene
          MAP2K1 Monoclonal Antibody (OTI7B1), TrueMAB™
          View all (183) MEK1 antibodies
          Tech Support
          Cite MAP2K1 Monoclonal Antibody (OTI7B1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          MAP2K1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAP2K1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          MAP2K1 Antibody (CF506036) in ICC/IF
          Anti-MAP2K1 mouse monoclonal antibody (TA506036) Immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY MAP2K1(RC218460). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MAP2K1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2K1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2K1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2K1 Antibody in Western Blot (WB)
          MAP2K1 Antibody in Western Blot (WB)
          MAP2K1 Monoclonal Antibody (OTI7B1), TrueMAB™
          Product Details
          CF506036
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:4000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI7B1
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MAP2K1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          MAP2K1 (MEK1) kinase is a dual-specificity protein kinase that functions in mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, controlling cell growth and differentiation. MAP2K1 is activated by a wide variety of growth factors and cytokines and also by membrane-dependent depolarization and calcium influx. Mek1 is activated by phosphorylation of serine 218 and 222 residues by Raf1. It is known to be involved in the signaling during stress activate response, apoptosis and proliferative induction by cytokines. Mutations in the gene can lead to cardiofaciocutaneous syndrome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: dual specificity mitogen activated protein kinase kinase 1; Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1; EC 2.7.12.2; ERK activator kinase 1; kinase MEK1; MAP kinase kinase 1; MAP kinase/Erk kinase 1; MAPK/ERK kinase 1; MAPKK 1; MEK 1; MEK2; mitogen activated protein kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 1; MKK (Thr292); MKK (Thr386); MKK2; MP2K1; PRKMK2; protein kinase, mitogen activated, kinase 1, p45; protein kinase, mitogen-activated, kinase 1 (MAP kinase kinase 1); unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CFC3; MAP2K1; MAPKK1; MEK1; MEKK1; MEL; MKK1; PRKMK1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q02750, (Mouse) P31938, (Rat) Q01986
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 478347, (Human) 5604, (Mouse) 26395, (Rat) 170851
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein tyrosine kinase activity MAP-kinase scaffold activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein kinase activator activity small GTPase binding mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding protein serine/threonine kinase activator activity macromolecular complex binding scaffold protein binding protein serine kinase activity receptor signaling protein tyrosine phosphatase activity protein C-terminus binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups Ras GTPase binding protein N-terminus binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of vascular smooth muscle contraction chemotaxis response to oxidative stress signal transduction heart development negative regulation of cell proliferation positive regulation of autophagy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression Schwann cell development cerebellar cortex formation central nervous system neuron differentiation neuron differentiation keratinocyte differentiation positive regulation of cell migration thyroid gland development melanosome transport regulation of stress-activated MAPK cascade positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter negative regulation of homotypic cell-cell adhesion endodermal cell differentiation ERBB2-ERBB3 signaling pathway myelination positive regulation of MAPK cascade type B pancreatic cell proliferation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of muscle contraction positive regulation of Ras protein signal transduction vesicle transport along microtubule insulin-like growth factor receptor signaling pathway Golgi inheritance thymus development response to axon injury regulation of axon regeneration neuron projection morphogenesis cell motility positive regulation of axonogenesis response to glucocorticoid Bergmann glial cell differentiation face development lung morphogenesis trachea formation epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis placenta blood vessel development labyrinthine layer development triglyceride homeostasis ERK1 and ERK2 cascade regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of protein serine/threonine kinase activity regulation of Golgi inheritance cellular senescence regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of endodermal cell differentiation negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of early endosome to late endosome transport positive regulation of ATP biosynthetic process activation of MAPK activity regulation of protein phosphorylation protein phosphorylation cell cycle arrest mitotic nuclear division cell proliferation phosphorylation peptidyl-tyrosine dephosphorylation positive regulation of GTPase activity positive regulation of cell differentiation protein heterooligomerization mitophagy in response to mitochondrial depolarization peptidyl-tyrosine phosphorylation intracellular signal transduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline