  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD155 Antibodies
          Proteintech
          CD155/PVR Monoclonal Antibody (SKII.4), CoraLite® Plus 750
          View all (43) CD155 antibodies
          Tech Support
          Cite CD155/PVR Monoclonal Antibody (SKII.4), CoraLite® Plus 750
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD155/PVR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD155/PVR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD155/PVR Antibody (CL750-65251) in Flow
          U-937 cells (positive) and Jurkat cells (negative) were mixed 1:1 and 1x10^6 cells were surface stained with 5 µL CoraLite Plus 750 Anti-Human CD155/PVR (CL750-65251, Clone: SKII.4) (red) or CoraLite Plus 750 Mouse IgG1 Isotype Control (CL750-65124, Clone: MOPC-21) (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD155/PVR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL750-65251
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SKII.4
          Immunogen
          SK-N-AS human neuroblastoma cells
          Conjugate
          CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750
          • Unconjugated
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          755/780 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. The external domain mediates cell attachment to the extracellular matrix molecule vitronectin, while its intracellular domain interacts with the dynein light chain Tctex-1/DYNLT1. The gene is specific to the primate lineage, and serves as a cellular receptor for poliovirus in the first step of poliovirus replication. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ25946; nectin-like 5; nectin-like protein 5; poliovirus receptor; sCD112; soluble CD112; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD155; HVED; Necl-5; NECL5; PVS; TAGE4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15151
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5817
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity protein binding signaling receptor activity receptor agonist activity cell adhesion molecule binding cell adhesion mediator activity
          Process(es)
          positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules signal transduction natural killer cell mediated cytotoxicity susceptibility to natural killer cell mediated cytotoxicity negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity viral entry into host cell susceptibility to T cell mediated cytotoxicity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0