  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD203c Antibodies
          Invitrogen
          CD203c Monoclonal Antibody (NP4D6), PE-Cyanine7
          View all (25) CD203c antibodies
          Tech Support
          Cite CD203c Monoclonal Antibody (NP4D6), PE-Cyanine7
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD203c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD203c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD203c Antibody (MA575072) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD203c in human CD203c positive basophil granulocytes (red-filled); neutrophil granulocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD203c (Product # MA575072) at a dilution of 4 μL reagent/100 μL of peripheral whole blood, followed by PE-Cy 7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD203c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD203c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD203c Monoclonal Antibody (NP4D6), PE-Cyanine7
          Product Details
          MA575072
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          NP4D6
          Immunogen
          HEK-293 cells transfected with human CD203c.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.055 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The protein encoded by this gene belongs to a series of ectoenzymes that are involved in hydrolysis of extracellular nucleotides. These ectoenzymes possess ATPase and ATP pyrophosphatase activities and are type II transmembrane proteins. Expression of the related rat mRNA has been found in a subset of immature glial cells and in the alimentary tract. The corresponding rat protein has been detected in the pancreas, small intestine, colon, and liver. The human mRNA is expressed in glioma cells, prostate, and uterus. Expression of the human protein has been detected in uterus, basophils, and mast cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alkaline phosphodiesterase I; dinucleoside polyphosphatase; dJ1005H11.3 (phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3); dJ914N13.3 (phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3); ENPP3; gp130RB13-6; NPPase; nucleotide diphosphatase; nucleotide pyrophosphatase; phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3; phosphodiesterase-I beta; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: B10; CD203c; NPP3; PD-IBETA; PDNP3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14638
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5169
          View more View less
          Function(s)
          nucleic acid binding bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical) activity phosphodiesterase I activity calcium ion binding 5'-nucleotidase activity zinc ion binding pyrophosphatase activity hydrolase activity bis(5'-adenosyl)-pentaphosphatase activity GTP diphosphatase activity UTP diphosphatase activity metal ion binding nucleoside-triphosphate diphosphatase activity ATP diphosphatase activity bis(5'-adenosyl)-triphosphatase activity cyclic-GMP-AMP hydrolase activity
          Process(es)
          basophil activation involved in immune response pyrimidine nucleotide metabolic process phosphate-containing compound metabolic process nucleoside triphosphate catabolic process inorganic diphosphate transport negative regulation of mast cell activation involved in immune response ATP metabolic process negative regulation of inflammatory response phosphate ion homeostasis negative regulation of mast cell proliferation negative regulation of cGAS/STING signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-74676f44b6-pqb5n:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: db542085ed6beb0c3f0dd774c2548ab49b9f1b6a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026.10.42-1.0