  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD105 (Endoglin) Antibodies
          Invitrogen
          CD105 Monoclonal Antibody (MEM-226), PE-Cyanine7
          View all (111) CD105 (Endoglin) antibodies
          Tech Support
          Cite CD105 Monoclonal Antibody (MEM-226), PE-Cyanine7
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD105 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD105 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD105 Antibody (MA575214) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD105 in HUVEC cells (red-filled); HEK-293 cells (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD105 (Product # MA575214) at a dilution of 4 μl reagent per million cells in 100 μl of cell suspension, followed by PE-Cy 7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD105 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          MA575214
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MEM-226
          Immunogen
          Recombinant Vaccinia virus containing the human CD105 cDNA.
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.08 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD105 or Endoglin is a Type I transmembrane protein, which is highly expressed on human vascular endothelial cells. It exists on an O- and N-glycosylated homodimer. Up regulation of endoglin expression has been demonstrated in tumor vasculature and proliferating cells, suggesting that it is a proliferation associated endothelial marker. CD105 binds to TGF beta 1 and 3 with high affinity but not to TGF beta 2.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD105 antigen; circulating isoform of endoglin TGF-beta receptor type III; endoglin precursor; ORW; soluble endoglin; TGF-beta receptor type III family; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: END; HHT1; ORW1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17813
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2022, (Rat) 497010
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding galactose binding glycosaminoglycan binding coreceptor activity receptor activator activity type I transforming growth factor beta receptor binding BMP binding identical protein binding protein homodimerization activity activin binding transforming growth factor beta binding transforming growth factor beta-activated receptor activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping sprouting angiogenesis positive regulation of systemic arterial blood pressure outflow tract septum morphogenesis epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation endocardial cushion morphogenesis cardiac ventricle morphogenesis cardiac atrium morphogenesis ventricular trabecula myocardium morphogenesis cell migration involved in endocardial cushion formation regulation of transcription, DNA-templated transforming growth factor beta receptor signaling pathway heart development response to xenobiotic stimulus positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cell migration regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system vasculogenesis extracellular matrix disassembly negative regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway positive regulation of collagen biosynthetic process dorsal aorta morphogenesis wound healing positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smooth muscle tissue development artery morphogenesis venous blood vessel morphogenesis cell motility positive regulation of protein kinase B signaling atrial cardiac muscle tissue morphogenesis cell chemotaxis bone development positive regulation of SMAD protein import into nucleus negative regulation of SMAD protein import into nucleus extracellular matrix constituent secretion detection of hypoxia cellular response to mechanical stimulus response to transforming growth factor beta endocardial cushion to mesenchymal transition vascular smooth muscle cell development positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation cardiac jelly development atrioventricular canal morphogenesis regulation of cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis regulation of cell adhesion BMP signaling pathway negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway regulation of cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5576f6686b-kmn2x:80/100.66.77.194:80.
          git-commit: b1127d90d3d44dc171d84e76fdeddab38305725f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.37-1.1