Search
수질 및 영양소 분석을 위해 설계된 완전 자동화된 Gallery Aqua Master 디스크릿(Discrete) 분석기는 환경, 농업 및 산업 분야 실험실을 위한 미국 환경보호청(US EPA) 규정 준수 테스트를 제공하도록 제작되었습니다. 이 고도로 자동화된 통합 플랫폼은 기존의 습식 화학 기술에 비해 결과의 신뢰성과 민감도를 개선하고 수작업 오류를 줄이며 연구자가 다른 작업에 집중할 수 있도록 하여 실험실 생산성을 향상시킵니다. 자동화된 워크플로우를 통해 더욱 안전하고 건강한 작업 환경을 위해 위험한 시약을 취급할 필요가 없습니다. Gallery Aqua Master 분석기는 최소한의 시료와 시약을 필요로 하므로 폐기물이 줄어듦으로써 실험실이 지속 가능한 목표를 달성할 수 있게 하며, 검사 당 비용을 최대 20배까지 절감할 수 있습니다. 이 시스템은 초보부터 전문가까지 모든 수준의 기술자가 쉽게 작동할 수 있기 때문에 처음 사용하는 사람도 짧은 트레이닝만으로 사용 가능합니다.
Gallery Aqua Master 분석기는 다음과 같은 환경, 산업, 농업 용수 및 영양소 분석에 특화된 기능을 제공합니다.
기존 습식 화학 분석보다 향상된 Gallery 및 Gallery Plus Aqua Master 시스템은 실험실에서 규제 분석법 및 국제 표준을 따를 때 더 높은 수준의 워크플로우 자동화 및 활용성을 달성할 수 있도록 하는 맞춤형 소프트웨어 기능을 갖추고 있습니다. 영양소 분석, 수질 분석 및 검사 등 다양한 자동화 기능을 사용하여 효율은 더 높여 다른 작업에 집중할 수 있습니다.
각 Gallery Aqua Master 시스템은 실험실에서 US EPA, NELAC 및 기타 공인 국제 표준을 비롯하여 영양소, 환경, 및 산업 수질 검사에 대한 최신 산업 규정을 완벽하게 준수하는 분석법 자동화 소프트웨어로 구동됩니다. Gallery Aqua Master 시스템은 보다 안전한 질산염 + 아질산염(TON) 측정을 위해 미국 EPA가 승인한 효소 환원 분석법을 지원합니다. 이는 수작업이 필요하고 유해 물질로 인해 발암을 야기하는 기존의 카드뮴 코일 환원 분석법의 대체수단으로 사용될 수 있습니다.
다른 Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 유사하게 Gallery 및 Gallery Plus Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기 또한 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다.
Thermo Scientific DECACELL 큐벳은 엣징 효과 없이 실시간 동역학 측정을 가능하게 합니다. 시료 소비량이 2–240 µL에 불과하여 폐기물 생성 및 폐기 비용이 가장 낮습니다. 또한 큐벳이 일회용이므로 캐리오버가 발생하지 않아 결과의 신뢰성이 향상됩니다.
이러한 고처리량의 랜덤 액세스 및 직접 판독 디스크릿(discrete) 분석기는 시간당 최대 350회의 테스트를 처리할 수 있으며 pH 및 전도도 동시 측정을 가능하게 하는 옵션 ECM 장치를 갖추고 있습니다. 여기에는 340–880 nm 범위의 스펙트럼과 시료당 최대 20개의 각기 다른 화학 파라미터를 포함하는 12개의 필터 위치가 포함됩니다. ppb 수준 및 뛰어난 재현성으로 광범위한 농도를 측정할 수 있습니다.
Gallery Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 사전 정의되고 사용하기 쉬운 분석법과 함께 제공될 뿐만 아니라 사용자가 설계한 응용 분야별 분석법을 생성하고 실행할 수 있는 유연성도 제공합니다. 이 기기는환경 및 산업 응용 분야를 위한 즉시 사용 가능한 Thermo Scientific 디스크릿(discrete) 분석기 시약 및 효소 키트, 수작업으로 전처리된 시약 및 타사 시약과도 호환됩니다.
시료를 로드하고 시약 바이알을 삽입한 후 최대 3시간 동안 분석기를 그대로 두면 됩니다. 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 있기 때문에 작업자는 분석기가 작업을 수행하는 동안 다른 작업에 시간을 할애할 수 있습니다.
이번 웨비나에서는 Pace Analytical사에서 수질 분석을 위해 사용하는 디스크릿 분석 및 이온 크로마토그래피 분석법과 이를 통합하여 사용함으로써 분석법이 어떻게 워크플로에서의 문제점들을 해결하는지에 대해 설명합니다.
"Thermo Scientific Gallery Aqua Master Discrete Analyzer는 동일하거나 더 나은 데이터 품질을 제공하면서 결정 프로세스를 크게 가속화합니다. Pace 전체에 이 자동화를 추가하면 사용되는 시약의 양과 분석가의 작업대 시간을 크게 줄여 비용을 절감하고 생산성을 높일 수 있습니다."
— Timothy Traynor, Technical Specialist, IDEA Lab, Pace Analytical
당사의 Gallery 및 Gallery Plus Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 모두 전기화학 측정(ECM) 장치와 함께 사용할 수 있어 다양한 응용 분야에서 여러 분석물의 측광 분석 외에도 신속한 동시 전기화학 분석이 가능합니다.
| ![]() | ![]() |
| Gallery Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기 | Gallery Plus Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기 |
시료 용량 | 45~90 | 54~108 |
시약 용량 | 30 | 42 |
검사 당 시약 | 시약을 최대 4개까지 추가 | |
검사/시간 | 최대 200 | 최대 350 |
ECM 장치(선택 사양) | 예 | 예 |
시스템 규격 | 75 cm W × 70 cm D × 62 cm H (closed) | 94 cm W × 70 cm D × 62 cm H (closed) |
| ||
견고한 하드웨어, 특별히 설계된 소프트웨어 및 간단한 작동을 결합한 Gallery 및 Gallery Plus Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 현지 규정을 충족하는 고처리량 수질 및 영양소 분석을 위해 만들어졌습니다.
Gallery Aqua Master 시스템이 US EPA, NELAC 및 기타 국제 분석법에 따라 검사를 수행할 수 있도록 하는 새로운 소프트웨어 기능에 대해 알아보십시오.
Gallery Aqua Master 시스템이 NELAC 및 US EPA 승인 효소 환원 분석법을 통해 더 안전한 총 질소산화물(total oxidized nitrogen, TON) 측정을 지원하는 방법에 대해 알아보십시오.
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기 플랫폼은 규제 대상인 식수 내 인산염 검사를 위한 자동화된 고처리량의 옵션을 제공합니다.
* 필수 항목