Search
ラマン分光法はサンプル調製をほとんど必要としない非破壊的な分析手法で、幅広い研究開発用途における高速ケミカルイメージングにも最適な技術です。Thermo Scientificラマン分光装置により、医薬品開発や品質管理から、電池材料の分類、環境を汚染するマイクロプラスチックの同定にいたるまで、容易に分子構造の特徴を明らかにすることができます。
医薬品製造において、製剤化や研究開発、品質管理まで、ワークフローのいくつかの段階でラマン分光装置が活躍しています。ラマン分光法は、サンプルの化学構造を迅速に同定し、欠陥や汚染物質を検出することができるため、製薬会社が製品の一貫性を維持するのに役立ちます。
多分野で常に進化を続けるポリマー材料の分析においてラマン分光法が幅広く活用されています。その用途として材料中の欠陥解析や、分散状態の確認、複合材料の材料特性評価などが挙げられます。また、ラマン分光法は、積層構造をもつ材料の非破壊分析を可能とし、研究者は化合物の構造と結晶性を知ることができます。さらにラマン分光法は1 μm未満の空間分解能での分析が可能となります。
さまざまな機器を使用する学術研究分野において、研究スピードを速めるために迅速で正確なデータを提供する機器が求められます。DXR3ラマン分光装置の製品ラインアップには顕微ラマン、ラマンイメージングなどさまざまなソリューションが取り揃えられており、これらの有効活用によって、多くの実験結果と知見を蓄積し、研究目的の達成につなげていただくことができます。当社のラマンソリューションは、分析装置のセットアップからデータの収集、または結果の解釈に至るまで、使いやすく、信頼性の高いデータを提供します。
半導体材料のラマン分光分析により新しい化合物や材料の性質を迅速に分析できます。例えば、ラマン分光分析により、材料中の応力が測定できるため、迅速で効果的な欠陥分析が可能となります。これは、製品の歩留まりと信頼性をさらに向上させたい電子機器メーカーにとっても非常に重要なアプリケーションです。DXR3ラマン分光装置の製品ラインアップは幅広いオプションを備えており、研究開発から品質管理まで、エレクトロニクス分野のあらゆるラマン分析ニーズを満たします。
電池は複雑な性質をもつため、電気化学分析と材料特性評価技術を多面的に組み合わせる必要があります。ラマン分光法は、さまざまな電池材料の特性評価に使用できる重要な分析手法として活用されています。電池材料の研究開発において、効率性の向上、充放電中の材料の変化、安全性の最適化の目的において、電池部品の構造および材料について多面的に理解を深める必要があります。
一般生活において数多く使用されるプラスチック製品は、緩やかに分解、微細化し、膨大な数のプラスチック粒子が環境中や食物連鎖の中に流れ込んでいます。現在多くの研究者や自治体、分析事業者は、新しい分析技術を活用して、環境中および製品に含まれるマイクロプラスチックのリスクを評価しています。顕微ラマン分光法は、さまざまなサンプル中(飲料水、海水、工場排水など)に含まれるマイクロプラスチックの同定、特性評価、定量化に役立ちます。簡単に操作・解析ができるので、分光法の専門家でなくとも明確な答えを迅速に得ることができます。
グラフェンなどの特殊材料の特性評価には、非侵襲的な分析方法が必要であり、ラマン分光法は最適です。無秩序性、エッジ、粒度、厚さ、ドーパント、ひずみ、および熱伝導率などの多くの材料特性は、さまざまな物理的条件下でのラマンスペクトルおよびその挙動から知ることができます。