设计和分析
设计和分析
设计和分析应用程序具有创建、编辑和分析定量PCR仪文件的功能。
高分辨率溶解曲线(HRM)分析
高分辨率溶解曲线
(HRM)分析
高分辨率融解曲线分析应用程序可以post-PCR使用的高分辨率融化曲线识别核酸序列的变化。它的特点是融化曲线联锁视图和放大图,并且能够同时分析多个运行。
相对定量
相对定量
相对定量应用程序具有强化的可视化性能,可以进行快速和强大的基因表达分析,进行相对定量,包括:综合相关系数、火山图和聚类分析,并具备探索扩增曲线的能力。
基因分型
基因分型
基因分型应用程序包括对等位基因分型曲线进行外观改善和整合功能,对单核苷酸多态性(SNP) 检测进行完整的质量控制,精确反映信噪比。
阴性/阳性鉴定分析
阴性/阳性鉴定分析
在多通道传输使用新的Ct-based调用方法和简单的可视化工具时,存在/缺失分析应用程序可以测试存在/缺失。它支持96年和384 -孔板以及OpenArray™格式。
标准曲线
标准曲线
标准曲线应用程序可提供灵活的分析功能,对未知数量的基因进行可靠定量,并允许将其他实验的标准曲线导入到程序中。
下一代测序了解更多 ›
Ion Reporter软件
Ion Reporter软件
Ion Reporter™软件为Ion PGM™, Ion Proton™, and Ion S5™ 和Ion S5™ XL平台提供了一系列数据分析工具,包括突变检测、注释和生成报告。该软件可以使用预设或者客户自定义的分析流程来寻找SNPs, indels, CNVs和基因融合等突变,这些分析流程都基于AmpliSeq panel进行过优化。软件参考了包括COSMIC, dbSNP和OMIM在内的20个公共数据库,在进行注释时具有很强大的过滤能力,只关注有意义的突变。可视化与报告功能可以对选中的突变进行样品间对比,并生成注释研究报告;同时可以为感兴趣的突变寻找互补的CE与Taqman分析方法。
Sanger测序了解更多 ›
质量检查
质量检查
质量检查应用程序可自动检查CE序列追踪质量。该程序可提供基于质量参数设置的结果总结,并自动标记低质量追踪,方便进一步检验。用户可快速轻松导航到可疑数据或边界数据,并进行分析、调整或从研究中排除追踪。
变异分析
变异分析
变异分析应用程序可发现使用Applied Biosystems基因分析器进行测序的样本中的变异。该程序可报告变异的基因组坐标,用户可将变异报告以标准vcf格式输出。该程序可报告SNPs的基因组注释,提供外部数据库链接。
Next-Generation Confirmation
Next-Generation
Confirmation
Next-Generation Confirmation程序可使用CE技术验证二代测序 (NGS) 变异。用户可轻松将使用NGS和CE平台检测到的变异可视化,并将确认的变异以标准vcf格式输出。
合成生物学
CRISPR搜索和设计工具
CRISPR搜索和设计工具
CRISPR app可以用于搜索我们数据库中>600000 条预设的CRISPR gRNAs,或者通过分析您感兴趣的序列来重新设计gRNA,从而利用CRISPR-Cas9技术来进行基因组编辑。CRISPR app可以帮助您更方便地订购CRISPR-Cas9和与其相关的Thermo Fisher Sicientific产品。
蛋白生物学
iBright
iBright
iBright Image Analysis (iBA)软件是用于自动数据分析和管理数字图像,描述电泳凝胶和印记的应用程序,简单方便,易于使用。该软件可用于编辑图像(例如,调整亮度/对比度、旋转、作物、假着色等)以及识别和定量的波段、背景减法、相对和绝对定量、分子量分析和报告生成。该应用支持iBright cl1000和iBright FL 1000成像系统。
移液
My Pipette Creator app
My Pipette
Creator app
My Pipette Creator应用程序通过利用赛默飞云平台的强大功能和E1-ClipTip电子移液器的连接特性来帮助提高生产力。这个应用程序允许用户通过与同事共享程序和更新pipette固件来高效地创建移液程序、协作。通过无线或USB连接E1-ClipTip到赛默飞云平台,轻松下载自定义流程。此外,该应用提供为赛默飞的试剂抗体预先编写的和经过验证的标准流程,可以显著减少实验设置时间和最小化潜在错误。了解更多
Next-Generation Confirmation
My Pipette
Connect Utility
用户可通过My pipette Connect Utility连接E1-ClipTip电子移液器至赛默飞云平台,以获得赛默飞的试剂耗材预先编写的和经过验证的标准流程,帮助提高实验室效率。
下载
实用工具
Cloud Connect Utility
Cloud Connect Utility CCU使用指南 ›
Cloud Connect Utility
Cloud Connect Utility
 CCU使用指南 ›
使用Cloud Connect Utility,您只需将文件放在您电脑中的云同步文件夹中,即可将文件自动上传至Thermo Fisher Cloud。目前仅供Windows™用户使用。