一体化DNA混合样本解读解决方案,让分析更简便、直观
随着DNA 提取、短串联重复序列(STR)检测化学体系和毛细管电泳技术的发展,法医DNA检测灵敏度得到提高,能够从更多样本中获得可用于分析的DNA数据。与此同时,检测灵敏度提高以及对DNA证据需求的增长,使复杂混合样本解读仍然是法医DNA分析中的一项重要挑战。
GeneMapper PG Software在GeneMapper ID-X Software的基础上进一步扩展,提供直观、集成的软件工具,帮助研究人员更清晰地解读DNA混合样本,并深入理解分析结果。该软件重视分析过程的透明性,通过可视化工具和清晰说明,帮助用户追踪分析逻辑、比较不同模型,并对结果进行审查。
  • 分步分析逻辑与可视化工具可展示各项判断的依据,有助于简化验证工作,并支持分析人员理解相关方法。
  • 提供多种数据驱动模型,用于估计DNA混合样本中的贡献者数量(NoC)。
  • 采用全连续概率模型,支持对DNA混合样本进行具有可重复性的去卷积分析。
  • 提供似然比(LR)计算工具,可支持从简单到复杂的不同假设情景。
  • 通过稳健性分析测试模拟DNA图谱,以评估关注对象(POI)似然比结果的稳健程度。
视频:了解GeneMapper PG Software如何通过透明、确定性的概率基因分型方法,支持 DNA 混合样本解读、简化实施流程,并为结果审查和法庭相关应用提供分析依据。
图谱审查
在开始解读时,可先通过整体视图了解项目数据。在Profiles(图谱)界面中,用户能够管理同一项目内一个或多个案件的数据,并查看证据样本与参考样本列表、等位基因表、内置电泳图以及样本质量信息。在该界面中,可利用降解、低峰高等内置标记评估样本质量;通过自定义标签对样本分组;将重复扩增结果合并为一个样本进行分析;并为每个样本设置初始NoC结果(由分析人员评估)及最终NoC结果(完成贡献者数量分析后确定)。
贡献者数量估计
估计贡献者数量(NoC)是DNA混合样本解读的基础,也为后续各项分析提供依据。GeneMapper PG Software提供多种算法,用于判断混合样本中的贡献者数量,涵盖最大等位基因数(MAC)等基础方法,以及基于机器学习的决策树。各方法均提供可供查看的分析过程,便于用户详细检查估计依据。
去卷积
在混合样本去卷积步骤中,软件使用生物学背景优化采样(BCOS)算法,对法医DNA图谱的生物学特征进行建模。用户可针对位点、实验室、STR试剂盒以及特定仪器参数进行设置。该确定性算法依据预设框架和固定规则运行,以支持一致的分析过程。
软件的可视化工具和实时说明支持用户深入检查分析结果。用户可直接查看电泳图,对比实际观测到的DNA图谱与模型预测结果,提取主要贡献者的信息,并导出兼容CODIS的文件,用于数据库检索。
图谱比对
无论是检查具有相似特征的案件,还是跟踪质量控制(QC)趋势,图谱比对工具都可支持跨项目、跨案件的数据分析。热图直观呈现不同图谱之间的相似性和差异;Match Table(匹配表)则按百分比条件筛选并列出匹配程度较高的结果,帮助用户定位相关图谱。
似然比计算
软件支持不同复杂程度假设情景下的似然比(LR)计算。用户可构建分析情景、查看可视化结果,并深入检查计算细节。LR Robustness(似然比稳健性)工具可模拟数千份DNA图谱,模拟对象可设置为与关注对象(POI)无亲缘关系,或具有特定亲缘关系,并据此生成似然比的经验累积分布图。将POI的LR值与模拟结果进行比较,可帮助评估该LR结果的统计意义,以及结果是否可能由偶然匹配产生。
人类身份识别(HID)专业服务
通过与 赛默飞世尔科技合作,HID专业服务可帮助相关机构应对解决方案实施过程中的关键挑战。赛默飞在人类身份识别解决方案的开发和验证方面拥有相关经验。
专业服务可为以下工作提供支持:
  • 新实验室的建设、实施与验证
  • 仪器与软件集成
  • 新实验方案的验证与测试
  • 工作流程、软件和DNA理论相关培训与教育服务
验证
赛默飞依据2025年7月1日版《FBI质量保证标准》(FBI Quality Assurance Standards)及《DNA分析方法科学工作组》(SWGDAM)于2025年7月1日发布的指南,对GeneMapper PG Software v1.0开展了验证。使用该软件的各实验室仍应自行进行内部核查或验证研究,建立本实验室的解读标准,并证明该软件适用于其具体的人类身份识别应用。
资源
技术说明——开发验证与模型创建
了解GeneMapper PG Software如何支持复杂DNA混合样本的透明、可重复分析。《开发验证报告》按照SWGDAM指南评估软件性能,涵盖使用3500和SeqStudio Flex基因分析仪分析1至4人混合样本时的灵敏度、特异性、精密度和准确度。
《创建新模型》技术说明介绍了如何在软件中配置新的STR试剂盒模型,以支持似然比(LR)计算,并与GeneMapper ID-X Software配合使用。
上述资源介绍了GeneMapper PG Software采用的确定性概率基因分型方法,以及其分析过程的可解释性和可追溯性,可为法医实验室建立模型、开展验证及说明分析依据提供参考。
GeneMapper PG开发验证报告
在GeneMapper PG中创建新的STR试剂盒模型
GeneMapper PG Software入门
《GeneMapper PG Software v1.0入门指南》可帮助实验室了解概率基因分型工作流程及其实施步骤。该指南涵盖从安装到结果解读的过程,包括系统要求、软件配置、与GeneMapper ID-X Software的集成,以及如何进行贡献者数量(NoC)估计、确定性去卷积和似然比(LR)计算。
GeneMapper PG Software v1.0入门指南
订购信息
GeneMapper PG Software
货号 产品名称 规格 Price (CNY) 数量
A77500 Each -
验证服务
培训服务
适用于科研、法医、亲子鉴定和细胞系鉴定。不得用于诊断和治疗应用。