为您的工作选择合适的工具
您是否在权衡该为您的研究使用怎样合适的技术?目前科学界普遍认为,某些特定的应用优选用阵列进行而其他的用 RNA 测序 (RNA-Seq) 进行。此外,很多人看到了利用两种技术的优势进行表达研究的机会。
申请转录组谱分析项目报价 ›
网络讲座
WF22092
webinar-Arrays-RNA-Seq
targeted-therapeutics2
微阵列芯片或 RNA-Seq-1
在基因区域以外
扩展您的生物标记物发现领域
由于转录组的复杂性,科学家们现在意识到将其范围扩展到基因水平以外非常重要。作为编码 RNA 和选择性剪接的关键调节子,已知 lncRNA 与多种疾病相关,扩展了其作为生物标记物和治疗靶点的可能性8。此外,由于估计有 95% 的人基因进行选择性剪接9,10,且已知此类事件出现紊乱与许多疾病高度相关9,因此选择性剪接变体也适合作为生物标记物11。
越来越多的证据表明,使用 RNA-Seq 识别 lncRNA 和选择性剪接事件非常具有挑战性。
  • 为了显示低丰度转录本和剪接连接,需要极深度测序 - 该情况下性价比较低12。
  • 使用 RNA-Seq 检测选择性剪接事件具有挑战性,因为具有采样噪声,并要求 > 3 亿个读段仅提供 80% 的置信度1,3。
  • 由于在文库准备时出现了显著偏倚,应谨慎解释外显子水平 RNA-Seq 结果——尤其是在寻找选择性剪接事件时13。
采用 Clariom D 解决方案超越基因水平
选择 Clariom D 解决方案
工作流程简单。快速分析。高性价比。
使用 Applied Biosystems 检测人、小鼠和大鼠可使研究人员:
  • 快速生成不同已知通路和基因的综合数据集,使耗时的 RNA-Seq 实验集中于发现未知转录本
  • 使用只需 100 pg RNA 或 500 pg 降解福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) RNA 样品起始量即可进行整体基因表达谱分析,而使用 RNA-Seq 很难根据这些样品起始量进行检测
  • 更好地定量测定低丰度转录本7
  • 快速轻松地验证复杂 RNA-Seq 数据
  • 快速且高性价比地完成大量研究7
  • 使用免费的转录组分析控制台 (TAC) 软件在数分钟内分析数据
缩短周转时间。在几分钟内获得数据。
使用简单免费的 TAC 软件,您可以:
  • 识别基因、外显子和选择性剪接事件
  • 探索 miRNA 和靶基因网络之间的表达变化
  • 使用外显子和连接信号可视化基因模型
  • 筛选目标基因和通路
  • 直接链接到多个公共数据库
  • 以多种格式查看数据——火山图和散点图;mRNA-miRNA 交互网络;染色体总结;分层聚集和转录本同源异构体视图;WikiPathways 集成
申请 TAC 软件演示 ›
快速分析转录组谱分析 ›
阵列或 RNA-Seq-6
进一步加快基因表达研究的速度
将测序与阵列相结合
Arrays-or-RNA-Seq-7
  1. SEQC/MAQC-III 联盟.测序质量控制联盟对 RNA-Seq 准确性、重现性和信息内容进行的全面评估.
    Nature Biotechnology32(9):903–914 (2014).
  2. Hou, R., et al.下一代测序数据对多种生物学结果推论的深度影响.
    Science China Life Sciences56(2):104–109 (2013).
  3. Liu, Y., et al.评估测序对人类脂肪转录组谱分析的深度影响.
    PLoS One8(6):e66883 (2013).
  4. Wang, X., et al.长链非编码 RNA 的长臂:作为调节基因转录程序的传感器.
    Cold Spring Harbor Perspectives in Biology3(1):a003756 (2011).
  5. Necsulea, A., et al.四足动物中 lncRNA 组库的进化和表达模式.
    Nature505(7485):635–640 (2014).
  6. Mills, J. D., et al.链特异性 RNA-Seq 可提供更高分辨率的转录组谱分析.
    Current Genomics14(3):173–181 (2013).
  7. Xu W, et al.用于高通量临床研究的人转录组阵列.
    Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America108(9):3707–3712 (2011).
  8. Sanchez, Y., et al.长链非编码 RNA:诊断和治疗方面的挑战.
    Nucleic Acid Therapeutics23(1):15–20 (2013).
  9. Wang, E. T., et al.人组织转录组中的选择性同源异构体调节.
    Nature456(7221):470–476 (2008).
  10. Pan, Q., et al.通过高通量测序对人转录组中的选择性剪接复杂性进行深入调查.
    Nature Genetics40(12):1413–1415 (2008).
  11. Le, K. Q., et al.选择性剪接作为生物标记物和药物发明的潜在靶标.
    Acta Pharmacologica Sinica36(10):1212–1218 (2015).
  12. Li, S., et al.在 ABRF 下一代测序研究中使用 RNA-Seq 进行转录组谱分析的多平台评估.
    Nature Biotechnology32(9):915–925 (2014).
  13. Lahens, N. F., et al.IVT-seq 可显示 RNA 测序中存在的极端偏倚.
    Genome Biology15(6):R86 (2014).
    1. 使用下列样品制备试剂盒可保留链型:GeneChip™ WT Pico 试剂盒;GeneChip™ WT PLUS 试剂盒;GeneChip™ 3’ IVT PLUS 试剂盒;SensationPlus™ FFPE 扩增和 3’ IVT 标记试剂盒。
    2. 使用下列样品制备试剂盒不需要减少 rRNA 或球蛋白 mRNA:GeneChip™ WT Pico 试剂盒;GeneChip™ WT PLUS 试剂盒;GeneChip™ IVT Pico 试剂盒;SensationPlus™ FFPE 扩增和 WT 标记试剂盒;SensationPlus™ FFPE 扩增和 3’ IVT 标记试剂盒。使用 GeneChip™ 3’ IVT PLUS 试剂盒需要减少球蛋白 mRNA。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。