Auswahlleitfäden für Organellen-Färbemittel
Imaging cell structure
Organellen spielen für die Zellfunktion eine wichtige Rolle, und der Nachweis bestimmter Organellen mittels organellenspezifischer Färbemittel, Farbstoffe oder spezifischer Antikörper ist der Schlüssel bei der Fluoreszenzbildgebung von Zellen und Gewebe. Organellen-Färbemittel können zur Gegenfärbung verwendet werden, um spezifische Proteine und Ziele innerhalb der Zelle zu lokalisieren, während die Bildgebung durch Antikörper gegenüber Proteinen, die mit spezifischen Organellen assoziiert sind, zu einem besseren Verständnis der Zellfunktion führen können. Unsere Organellen-Färbemittel umfassen spezifische Farbstoffe und Färbemittel für die Bildgebung lebender Zellen und fixierter Zellen sowie für die Durchflusszytometrie.
Hier finden Sie organellspezifische Antikörper und Organellen-Färbemittel
CellLight® Markierung mit fluoreszierenden Proteinen
CellLight® Reagenzien bieten eine bequeme Methode zur Markierung bestimmter Strukturen in lebenden Zellen mit fluoreszierenden Proteinen. Das Reagenz einfach den Zellen zugeben und alles über Nacht inkubieren, und am Morgen können Sie die Zellbildgebung durchführen. Diese gebrauchsfertigen Konstrukte exprimieren fluoreszierende Fusionsproteine, die spezifische intrazelluläre Strukturen als Ziel haben. Das fluoreszierende Protein wird mithilfe eines einfachen Transfektionsschritts eingeführt, für den keine molekularbiologischen Verfahren erforderlich sind – er funktioniert genauso wie eine Zellfärbung.
Weitere Informationen zu CellLight® Reagenzien
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.