Search
El sistema modular de HPIC Thermo Scientific Dionex ICS-6000 es un sistema de cromatografía iónica (IC) con gran capacidad para la configuración y con capacidades de cromatografía iónica capilar. Permite desarrollar y ejecutar diferentes métodos para una sola muestra o para distintas muestras de forma simultánea. El sólido diseño de este sistema permite el funcionamiento a una presión máxima de 5000 psi y produce resultados fiables y uniformes. Como sistema de cromatografía iónica de alta gama, el sistema de HPIC Dionex ICS-6000 está diseñado para adaptarse a las necesidades de los usuarios y ampliar los límites de lo posible en cuanto al análisis iónico, ofreciendo capacidades de cromatografía de intercambio iónico de alta presión y capilar.
Configuraciones flexibles
Los sistemas de HPIC Dionex ICS-6000 se suministran en formatos de orificio estándar, microorificio y capilar con varias opciones de detector. Este sistema de IC de alta presión puede abordar una amplia gama de aplicaciones de IC, desde IC 2-D para análisis de nivel de traza hasta cromatografía de intercambio de aniones de alto rendimiento con detección amperométrica de pulsos (HPAE-PAD) para el análisis de carbohidratos complejos.
Compatible con espectrometría de masas
El sistema es compatible con el cuadrupolo simple, el triple cuadrupolo y los espectrómetros de masa precisa (HRAM) Thermo Scientific Orbitrap de alta resolución para llevar a cabo potentes análisis de cromatografía iónica y espectrometría de masas (IC-MS) de alta resolución.
Control por tableta*
El sistema viene equipado con una tableta con una interfaz intuitiva y un control local directo del sistema y de su estado. La interfaz está disponible en 11 idiomas diferentes para personalizar su experiencia de usuario. Le permite comunicarse con el instrumento a través de una conexión WiFi o con cables seguras y acceder a las guías de instalación de consumibles y a una base de conocimientos para la resolución de problemas.
Dispositivo de monitorización de consumibles*
El dispositivo de monitorización de consumibles, de forma automática, identifica y hace un seguimiento del tiempo de instalación, del uso y de las métricas de rendimiento de un máximo de 25 consumibles diferentes para evitar errores de instalación de consumibles, para contribuir a la programación del mantenimiento preventivo y para gestionar el uso de consumibles de forma que se reduzca al máximo el tiempo de inactividad del instrumento.
Generación de eluyente automatizada (EG)
Para una reproducibilidad y exactitud de métodos inigualable, el sistema tiene la capacidad de generación electrolítica de eluyentes de hidróxido de alta pureza, carbonato, bicarbonato o ácido metanosulfónico (MSA) cuando se suministra con una fuente de agua desionizada de alta pureza. Con el modo EGC doble, el sistema de HPIC Dionex ICS-6000 también puede generar eluyentes de hidróxido de potasio/metanosulfonato de potasio (KOH/KMSA) para el análisis de carbohidratos complejos.
Software CDS
El sistema de HPIC Dionex ICS-6000 contiene el sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, sencillo de usar. Esta plataforma de software ofrece un potente control y procesamiento de datos para IC y facilita flujos de trabajo electrónicos (eWorkflows) que permiten acceder fácilmente a todas nuestras aplicaciones esenciales. Además, el CDS Chromeleon puede controlar los sistemas de espectrometría de masas, lo que permite realizar análisis de IC-MS sin problemas.
* Es posible que los dispositivos transmisores inalámbricos no estén autorizados según lo exigen las leyes de su país, y estas características no se ofrecerán para la venta o arrendamiento ni se venderán ni se arrendarán hasta que se obtenga la autorización adecuada. Consulte a su representante local de ventas para obtener información detallada.
En la siguiente tabla se ofrece una breve descripción general de las especificaciones del sistema de HPIC Dionex ICS-6000. No se indican todas las especificaciones. Para obtener una lista completa de las especificaciones, descargue la hoja de especificaciones del sistema de HPIC Dionex ICS-6000 (EN).
Especificación | Sistema de HPIC Dionex ICS-6000 |
|---|---|
Bomba | |
Tipo | Pistón doble (en serie) controlado por microprocesador, longitud de carrera primaria constante de 10 mm, isocinética de velocidad variable con compresión previa de eluyente |
Estructura | Cabezales de bomba y trayectoria de caudal de PEEK químicamente inertes sin metal; compatible con eluyentes acuosos de pH de entre 0 y 14 y disolventes de fase reversa |
Intervalo de presión | Analítico: Entre 0 y 35 MPa (0-5000 psi) |
Rango de caudal | Analítico: De 0,000 a 10 000 mL/min con incrementos de caudal regulables de 0,001 mL/min, sin cambiar los cabezales de la bomba. Los cabezales opcionales permiten un caudal máximo de 22,4 mL/min. |
Precisión del caudal (analítico y capilar) | < 0,1 % |
Exactitud de flujo | < 0,1 % |
Onda de presión | < 1 % a 1,0 mL/min/típico, < 0,2 % (con amortiguador) a 10 µL/min, < 1,0 % (sin amortiguador) típico |
Presión | Ninguna requerida |
Arandela de sellado del pistón | Estándar, funcionamiento automático |
Desgasificador de vacío (analítico y capilar) | Integrado, opcional un canal para bomba isocrática o cuatro canales para bomba cuaternaria |
Formación de gradientes (analítico y capilar) | Baja presión cuaternaria (solo analítico) o generación electrolítica de eluyente a alta presión |
Gradientes RFIC-EG | Analítico: De 0,1 a 100 mM |
Perfiles de gradientes | Cualquier combinación de un número ilimitado de perfiles de gradiente positivo y negativo lineal, convexo y cóncavo |
Precisión y exactitud de proporción de gradientes (solo para análisis) | ± 0,5 a 2 mL/min |
Mezcla de gradientes (solo para análisis) | Mezcladores pasivos para columnas de 2 mm y 4 mm de diámetro interno, opcionales |
Generación de eluyente (analítico y capilar) | Generación de eluyente opcional (RFIC-EG) |
Válvula de apertura/cierre de eluyentes | Accionamiento eléctrico, estándar |
Sensor de fugas | Óptico, estándar |
Software del sistema | |
Software | El software CDS Chromeleon 7.2 es compatible con los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7 |
Asistentes para procedimientos automatizados | Característica estándar |
Encendido y apagado inteligente del sistema | Característica estándar |
Plantillas de aplicación | Característica estándar |
Compatibilidad con automatización de instrumentos de proveedores externos | Control absoluto de más de 300 instrumentos diferentes de más de 30 proveedores, como GC, HPLC y MS |
Paneles de control de sistema personalizables | Característica estándar |
Canales de señal | Presión de la bomba |
Gráficos de tendencias de datos | Todos los parámetros numéricos de dispositivo |
Canales virtuales de estado del sistema | Característica estándar |
Protección frente a fallos de alimentación | Característica estándar |
Comandos y condiciones de activación de sistema | Característica estándar |
Seguimiento de auditoría diario | Característica estándar |
Seguimiento de auditoría de muestra | Característica estándar |
Almacenamiento de calibraciones de sistema | De fábrica, actuales y anteriores. Selección a discreción absoluta del usuario |
Elaboración de informes personalizada | Característica estándar con hojas de informe ilimitadas |
Conformidad con GLP | Opcional |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (Al x An x F) | 41 × 23 × 56 cm (16 × 8,75 × 21,5 in) |
Peso | SP: 20,4 kg (45 lb) DP: 24,1 (55 lb) |
Requisitos de alimentación | 90-265 V CA, 47-63 Hz |
Trayectoria de flujo | Todas las configuraciones poliméricas (PEEK), aniones o cationes |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.