Cuantificación rápida, precisa, sensible y específica de ADN, ARN, proteínas y detección de endotoxinas
Los fluorímetros Invitrogen Qubit proporcionan respuestas rápidas y precisas a una duda que surge con frecuencia: «¿tengo suficiente ADN (o ARN o proteína) para llevar a cabo mi ensayo?» La cuantificación de estos analitos es importante para aplicaciones posteriores como la secuenciación de última generación (NGS), la PCR, la transfección, la inmunoelectrotransferencia y los inmunoensayos.
Los fluorímetros Qubit detectan colorantes fluorescentes que se unen de forma específica a la molécula diana. Con ensayos Qubit optimizados, pueden distinguir el dsADN del ssADN o el ARN intacto del degradado, incluso en cantidades extremadamente pequeñas o en presencia de contaminantes. Los datos de las muestras sobre cuantificación de ADN y ARN, integridad y calidad del ARN y cuantificación de proteínas demuestran que los datos generados con los ensayos Qubit que se ejecutan en fluorímetros Qubit son exactos, precisos, sensibles y selectivos. Una interfaz sencilla e intuitiva y las calculadoras integradas agilizan el proceso. Los resultados aparecen en cuestión de segundos y se pueden exportar a un equipo o dispositivo posterior.
Capacidades del instrumento Qubit
Sensible y específico
Los fluorímetros Qubit cuantifican rápidamente el dsADN, ssADN , ARN o proteína incluso en cantidades extremadamente pequeñas.
Selección entre dos modelos compactos
El modelo Qubit 4 (a la derecha) puede cuantificar de forma rápida y precisa ADN, ARN o proteínas en cada muestra, mientras que el modelo Qubit Flex (a la izquierda) puede cuantificar hasta ocho muestras a la vez para obtener un mayor rendimiento.
Ensayos Qubit optimizados
Diseñados para funcionar con los fluorímetros Qubit, los ensayos Qubit emplean colorantes fluorescentes selectivos que se unen al ADN, al ARN o a la proteína para su cuantificación. También hay disponibles un ensayo de evaluación de la integridad y calidad del ARN y un ensayo de detección de endotoxinas.
Recorrido virtual en 3D interactivo
Recorra las características y capacidades del fluorímetro Qubit 4 o Qubit Flex con nuestra demostración interactiva práctica.
Demostración interactiva de SmartStart
Cada Qubit Flex Fluorometer ofrece acceso a un tutorial en línea que el usuario puede adaptar a su propio ritmo y experiencias de referencia diseñadas para ayudarle a familiarizarse con el sistema rápidamente.
Software de soporte para el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11
Los fluorímetros Qubit Flex cuentan con un software adicional opcional que es compatible con el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA.