サーモフィッシャーサイエンティフィックのエクストルーダーオンデマンドWebセミナーへようこそ。代替肉開発、ポリマー研究、製薬造粒、バッテリー電極製造など、食品・素材・医薬分野で活躍する二軸押出混錬技術を日本語動画で無料学習いただけます。
Thermo Scientific™ Process 11卓上二軸スクリューエクストルーダーやThermo Scientific™ Pharma 11二軸スクリューエクストルーダーなど拡張性の高い装置の活用事例の他、高加水疑似肉の滞留時間制御、3Dプリントフィラメント作成、生分解性プラスチックの開発、連続式造粒など、実践的な応用ノウハウを網羅しています。
ラボスケールから生産スケールアップまで対応する当社エクストルーダーの特長を、基礎から応用までわかりやすく解説します。
いつでもどこでも視聴可能です。開発効率化とイノベーションの加速にお役立てください。
エクストルーダー オンデマンドWebセミナーを視聴する
ポリマー・材料
ポリマー・材料分野のエクストルーダーWebセミナーでは、3Dプリントフィラメント作成、生分解性プラスチックの開発、ポリマーアロイの分散性向上など、実践事例を紹介します。卓上二軸エクストルーダーの活用メリットを解説し、新素材開発を加速します。
ポリマー開発における卓上二軸エクストルーダーの活用とそのメリット
ポリマーアロイなどの新規材料開発において、分散性の高いサンプルを作成するために二軸スクリューエクストルーダーは非常に有効な装置と言えます。また、ペレット、フィラメント、フィルム、試験片作成といったサンプルの二次加工や、複雑で多様な処方をこなす開発の生産性も求められます。本セミナーでは卓上二軸エクストルーダーを用いた材料開発の優位性やサンプルの試作例などを紹介します。
| 初級 | 31分 |
卓上小型二軸スクリューエクストルーダーによるラボスケールでの3Dプリンティング用フィラメントの作製
コンピューターによるCAD図面で作成されたデジタル設計図から3次元の固体オブジェクトを作製できる3Dプリンティングの利用は、個人利用から産業用まで、幅広い分野での利用が急速に拡大しています。特に少量の試作品を多様な形状で作製するような場合においては、従来の機械加工や射出成形と比較すると、短時間かつ低コストでの作製が可能となります。このウェブセミナーではポリマーを材料とした二軸スクリューエクストルーダーによるラボスケールでの3Dプリンティング用フィラメントの作製について説明いたします。
| 初級 | 中級 | 15分 |
反応押出 Thermo Scientific™二軸スクリューエクストルーダーを利用した連続有機合成
⼆軸スクリューエクストルーダーを利⽤した反応押出ついて説明いたします。反応押出は原料を⼆軸スクリューエクストルーダーで連続的に混合、加熱し、触媒や試薬を用いて化学反応を進⾏させる加⼯⽅法です。産業界でグリーンケミストリーがますます重要視される中、二軸押出成形は効率性、拡張性、持続可能性の面で大きなメリットをもたらし、医薬品、ファインケミカルから特殊ポリマーに至るまで、複雑な有機分子の合成に新たな可能性を開き、化学反応プロセスの革新を推進する原動力となっています。
| 初級 | 中級 | 10分 |
二軸エクストルーダーをつかった植物由来のプラスチックや生分解性プラスチックの研究開発
近年、従来の石油由来のプラスチックが環境に与える影響について頻繁に議論されるようになっています。それに代わるプラスチックとして植物由来のプラスチックや生分解性プラスチックの研究開発が活発化しています。このWebセミナーではサーモフィッシャーサイエンティフィックの二軸押出混練機とその周辺機器を使ってどのように私たちの将来に有意義なプラスチックの開発を進めることができるのか、押出混練技術の基礎知識を交えながらご紹介します。
| 初級 | 中級 | 40分 |
製薬
製薬分野のエクストルーダーWebセミナーでは、ホットメルトエクストルージョン(HME)による難溶性薬物の溶解性改善、連続式造粒、インプラント製剤製造など、実践事例を紹介します。Pharma 11二軸スクリューエクストルーダーなど専用装置の活用法を解説し、製剤開発を効率化します。
ホットメルトエクストルージョン(HME)による製剤の紹介
バイオアベイラビリティーを改善する技術として、HMEと呼ばれるホットメルトエクストルージョン法を紹介します。 HMEは難溶性化合物の溶解性改善のための固体分散体化に有効な手段であり、スプレードライ法などと比べて様々な利点を有しています。またHMEにより製造された固体分散体の分析法についても紹介いたします。
| 初級 | 中級 | 35分 |
二軸スクリューエクストルーダーによる連続式造粒の紹介
造粒において連続式混錬を用いることによる様々なメリットを紹介します。連続式はバッチ式に比べて、温度や材料投入量、混合速度といった各種パラメーターを、装置を止めることなく素早く変更することができます。また、装置の洗浄も容易に、素早く行うことができます。結果的に、より短い時間でより多くのトライアル、異なる成分の試験が可能となります。
| 初級 | 中級 | 15分 |
皮下に埋め込むインプラント - ホットメルトエクストルージョンによる最先端薬剤の製造
投与経路として皮下に埋め込むインプラント製剤について、その優位点、材料、およびドラッグデリバリーシステム、アプリケーションについて説明します。また、ドラッグデリバリーシステムに実際に使用されている技術として溶融混練法をご紹介し、実際にインプラントの製造に使用されているシステムと同様に研究開発用のシステムもご紹介します。
| 初級 | 中級 | 25分 |
食品
食品分野のエクストルーダーWebセミナーでは、代替肉(アナログミート)の高湿度押出混錬、高加水疑似肉の滞留時間制御、二軸押出技術による食感形成など、実践事例を紹介します。Process 11卓上二軸スクリューエクストルーダーの活用法を解説し、食品開発を加速します。
代替肉(アナログミート)の特性評価
植物由来の代替肉(アナログミート)のニーズは高まってきており、その市場は今後も大きく拡大していくと予想されています。このWebセミナーでは、代替肉の研究開発に不可欠な特性評価において、サーモフィッシャーサイエンティフィックのエクストルーダー、電子顕微鏡、そしてレオメーターをいかに活用していただけるかをご紹介します。
| 初級 | 26分 |
高加水疑似肉作成時の材料滞留時間の検証
Thermo Scientific™ Process 11 二軸エクストルーダーを用いて高加水疑似肉作成の際の材料投入速度(スループット)と、エクストルーダーのスクリュー回転数が材料のバレル内滞留時間に与える影響を説明いたします。滞留時間の変化は材料が押出混錬から受け取るエネルギーの量に影響します。これは作成されるサンプルのテクスチャーに影響を与える場合があります。
| 初級 | 11分 |
代替肉の高湿度押出混練
アナログミート、つまり代替肉は植物性タンパク質にその他の主たる成分を混ぜ、二軸エクストルーダーに投入し、混錬しながら途中から水分を供給し、冷却ダイで繊維質の組織を形成することで作られます。このWebセミナーでは理想の特性を持つ代替肉の開発に二軸エクストルーダーをどのように活用するかのヒントを提供します。
| 初級 | 12分 |
食品業界における二軸押出混練技術とその装置
食品業界において二軸エクストルーダーは、製品が完成するまで研究開発から製造のいろいろな場面で何度も目的を変えて使用されます。研究開発においては省スペースで少量の材料で速やかに実験ができ、簡単かつフレキシブルに操作できる装置が求められます。このWebセミナーでは、当社の二軸エクストルーダーThermo Scientific HAAKE Process11 Hygenicが、いかに要求事項の数々を高い水準で満たすことができ、食品研究開発におけるパワフルなツールとなるかをご紹介します。
| 初級 | 25分 |
食品業界における二軸押出混練技術:その展望と市場性について
二軸エクストルーダーは新しい食品の開発や品質管理で活躍が期待されています。たとえば、肉の食感を持つ、植物を加工してできた代替肉(アナログミート)を作る時にもこのエクストルーダーが役に立ちます。当社のエクストルーダーの豊富な製品ラインナップは研究段階のラボスケールでの試作品の少量製作からスケールアップに至るまで、さまざまなニーズを満たすことができます。
| 初級 | 27分 |
電池
電池分野のエクストルーダーWebセミナーでは、無溶媒電極ペースト製造、電極スラリーの分散性向上、次世代バッテリーセパレーター開発など、実践事例を紹介します。二軸押出混錬の活用法を解説し、バッテリー研究開発を加速します。
バッテリー製造と研究における二軸スクリュー押出混錬
この動画ではバッテリーの製造・研究開発における二軸スクリュー押出混錬機(エクストルーダー)の活用に関する事例を紹介します。通常電極製造においては、活物質と溶媒、バインダー、添加剤などをミキサーで混合しスラリー化しますが、エクストルーダーを導入することで、スラリーの再現性の向上、分散品質の向上といったメリットを享受できます。また、当社のエクストルーダーはその柔軟な設計から無溶媒電極ペーストの製造、次世代バッテリーのセパレーターフォイルの開発など、多くの用途に活用できます。
| 初級 | 中級 | 29分 |
電池材料におけるレオメーターの活用事例
電極を製造するうえで製造工程には混錬、塗布、表面加工などさまざまな工程があります。レオロジーは電極材料となるスラリー塗布の部分に大きくかかわりを持ちます。スラリーサンプルでは粒子サイズや分布がレオロジーに大きく影響を与えます。 さらにはバインダーとの相性や溶剤の粘度などが全体の挙動に大きくかかわるため、レオロジー特性を知ることが重要になります。本ウェブセミナーは実際のサンプルを当社のエクストルーダーで混錬し作成したスラリーをレオメーターで分析した事例をご紹介いたします。
| 初級 | 中級 | 20分 |
装置
ラボから生産まで対応する当社エクストルーダーの利便性・拡張性・革新性など、ユニークな特長を紹介します。
Process 11、Pharma 11二軸スクリューエクストルーダー スクリューの特長 - 機能とエレメント紹介
Thermo Scientific Process11、Pharma11二軸エクストルーダーのスクリューの特長と機能を説明します。スクリューは二軸エクストルーダーによる押出混錬の品質に最も影響を与える重要なパーツで、目的に合わせて適切なスクリュー設定を行うことが成功の大きなキーとなります。
| 初級 | 中級 | 15分 |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。