Search
건축 자재, 페인트 및 코팅부터 의약품, 석유화학 및 폴리머에 이르기까지 유변학적 물성에 대한 정확한 이해는 신제품을 개발하고 기존 제형의 품질 제어를 관리할 때 매우 중요합니다. 제품을 최적화하기 위한 업계의 노력에 발맞추어 Thermo Scientific 레오미터 및 점도계는 점도, 항복 응력, 점탄성, 틱소트로피, 안정성 테스트, 전단 회복, 수평 유지 및 처짐 거동, 상전이 등 광범위한 측정 기능을 제공합니다.
모르타르, 시멘트, 아스팔트 및 세라믹 슬러리와 같은 건설 재료의 배합을 최적화함으로써 광범위한 가혹한 조건에 노출될 때에도 이러한 재료의 내구성과 적용성을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 아스팔트 바인더 재료의 일관된 품질 관리를 보장하기 위해 지난 수십 년간 유변학적 테스트 프로토콜이 정의되었습니다. 마찬가지로 유변학적 테스트를 통해 특정 유형의 주형 및 기타 응용 분야에 대한 콘크리트 혼합의 적합성을 결정할 수 있습니다. 다양한 온도에서의 점도 측정부터 다중 응력 크리프 복구(creep recovery) 테스트에 이르기까지 Thermo Scientific 레오미터 및 점도계는 오래 지속되는 건축 재료를 생산하는 데 필요한 빠르고 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다.
크림, 연고, 스프레이, 폼, 젤 등의 제형에서 최고 품질의 화장품과 개인 위생 용품 제품을 지속적으로 공급하는 것은 어려운 일입니다. 단순 점도 측정만으로 원료 물질을 평가할 수 있는 경우도 있지만 제품 유통 기한 뿐만 아니라 공정 및 응용 분야 거동을 예측하고 조정하기 위해서는 광범위한 유변학적 테스트가 필요합니다. Thermo Scientific HAAKE 레오미터 및 점도계는 광범위한 화장품 및 개인 위생 제품에 필요한 신뢰할 수 있는 분석 결과를 제공합니다.
유변학 강사에게는 학생들의 빠른 학습을 돕는 직관적인 기기와 소프트웨어가 필요합니다. 간단한 점도 측정부터 복잡한 유변학적 조사에 이르기까지 레오미터와 점도계는 학생들이 빠르고 재현성 있는 결과를 생성하면서 적절한 작동 방법을 빠르게 학습할 수 있도록 도와줍니다.
지구의 귀중한 자원을 보존하기 위한 노력의 일환으로 보다 지속 가능한 방식으로 에너지를 생산하고 저장해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 음극 및 양극 활물질의 유변학적 물성 분석으로 배터리 성능을 높이기 위해 다양한 혁신적인 물질이 상용화되었습니다. Thermo Scientific 기기를 사용하여 실험실 기술자는 다양한 전단 속도에서 배터리 슬러리의 흐름과 점도 거동을 높은 정밀도로 간단하게 측정할 수 있으므로 과학자들이 보다 지속 가능한 에너지 미래에 필요한 새로운 제형을 찾는 데 도움이 됩니다.
텍스처, 안정성, 유통 기한 등 식품의 가장 중요한 물성 중 다수는 측정 가능한 유변학적 파라미터와 직접적으로 연결되어 있습니다. 유변학적 거동을 이해하면 식품 과학자들이 소비자의 선호도에 맞는 새로운 제형을 개발하는 데 도움이 됩니다. HAAKE 점도계 및 레오미터는 액체 또는 반고체 물질의 단순 점도 측정부터 고체 제품의 파쇄 테스트에 이르기까지 완제품뿐만 아니라 원료의 포괄적인 조사에 필요한 도구를 제공합니다.
페인트, 잉크 및 코팅제는 최종 제품의 흐름 거동에 영향을 미치는 여러 성분으로 구성된 고도로 구조화된 유체입니다. 결합재는 광택, 내구성, 유연성 및 인성(toughness)과 같은 물성에 영향을 미칩니다. 그리고 첨가제는 표면 장력을 수정하거나, 요변성(thixotropic) 거동을 최적화하거나, 페인트 필름의 마감 외관을 개선할 수 있습니다. 페인트, 잉크 및 코팅제의 유변학적 성능을 평가하려면 종합적인 테스트 방법이 필요합니다. Thermo Scientific 기기를 사용한 광범위한 측정으로 이러한 제형을 최적화하고 배치(batch) 간 일관성을 보장할 수 있습니다.
높은 압력 및 온도에서 원유 시료의 점도 측정, 시추 진흙의 항복 응력 측정 또는 파이프라인 운송 최적화 등 어떤 작업을 수행하든 Thermo Scientific 레오미터는 오일 생산을 최적화할 수 있습니다. 당사는 다양한 조건에서 점도 및 점탄성 물성을 측정하는 고급 벤치탑 레오미터를 제공합니다. 또한 시료 특성에 대한 새로운 통찰력을 제공하는 결합 분석 방법을 제공합니다.
당사의 회전식 레오미터 플랫폼은 R&D 실험실 개발에서 생산 중 품질 관리에 이르기까지 폴리머의 수명 주기를 연구하는 데 사용할 수 있습니다. 폴리머는 화학적 구조와 높은 분자량으로 인해 복잡한 흐름 및 변형 거동을 보입니다. 다양한 응용 분야에 필요한 특정 물성을 얻는 데 필요한 제조 공정뿐만 아니라 제형을 개선하기 위해서는 폴리머 재료의 점탄성 물성을 결정해야 합니다.
공정 관리 레오미터를 사용하면 폴리머 생산 중 또는 재활용 라인에서 빠른 반응 시간에 낮은 용융 유량으로 점도, 용융 흐름 지수, 용융 부피 속도를 실시간으로 측정할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 광학 블록을 사용하여 예를 들면 분광법을 사용한 동시 화학적 구조 분석 등을 위해 센서를 통합할 수 있습니다.
유변학적 물성은 액체 및 반고체 제약 제품의 안정성을 이해하는 데 중요합니다. 예를 들어, 비강 스프레이는 분무를 통해 활성 성분을 도포할 수 있도록 특정 점도를 입증해야 합니다. 유사하게 안약과 드롭으로 투여되는 기타 제품은 중력의 영향 하에 천천히 병에서 떨어져야 합니다. 유변학은 제약 회사가 새로운 제형의 안정성과 유통 기한에 대한 신뢰할 수 있는 예측을 통해 제품 개발을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
HAAKE 레오미터를 사용하여 광화학 경화 반응 전, 중 및 후에 감광성 시료 물성의 유변학적 물성을 조사하여 신소재 개발을 지원할 수 있습니다. HAAKE MARS 40/60 레오미터는 FTIR과 결합하여 유변학적 데이터 및 FTIR 스펙트럼을 동시에 수집할 수 있으므로 경화 중 시료 내 구조적 변화를 조사할 수 있습니다.