SeeBlue™ Estándar de proteínas preteñidas
SeeBlue™ Estándar de proteínas preteñidas
SeeBlue™ Estándar de proteínas preteñidas
SeeBlue™ Estándar de proteínas preteñidas
Invitrogen™

SeeBlue™ Estándar de proteínas preteñidas

El estándar preteñido SeeBlue consta de nueve polipéptidos que se resuelven en bandas nítidas y ajustadas de color azul enMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
LC5625500 μl
Número de catálogo LC5625
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 μl
Pedido a granel o personalizado
El estándar preteñido SeeBlue consta de nueve polipéptidos que se resuelven en bandas nítidas y ajustadas de color azul en un intervalo de 4–250 kDa, lo que le permite supervisar fácilmente la electroforesis de proteínas y la eficacia de la transferencia western. El estándar de proteínas se suministra en un formato listo para su uso para la carga directa en geles; sin necesidad de calentar, reducir ni añadir un tampón de muestras antes de usarlo.

Compare y visualice todos los demás estándares y escaleras de proteínas ›

Aplicaciones
• Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS.
• Supervisión de la transferencia de proteínas a las membranas tras la inmunotransferencia (Western Blotting)
• Dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blots)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Método de detecciónColorimétrico
Compatibilidad del gelGeles Bolt™ Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris
Peso molecular198, 62, 49, 38, 28, 18, 14, 6, 3 kDa
Cantidad500 μl
Listo para cargarSí
Condiciones de envíoHielo húmedo
ColorBlue
Number of Markers9
Línea de productosSeeBlue
Tipo de productoMarcadores moleculares de proteínas
Intervalo de tamañosDe 3 a 200 kDa
System TypeWestern Blotting, SDS-PAGE
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
500 μL (50 aplicaciones de 10 μL cada una) suministrados en un vial de plástico. El tampón de carga consta de Tris-HCl, formamida, SDS y rojo de fenol.

Almacenar a 4 °C.

Preguntas frecuentes

How can I obtain the date of manufacture for SeeBlue Pre-Stained Standard from the lot number?

The lot number will be in the yr-mm-day format. For example, Lot No. 10820 was made August 20, 2001. One note: this convention is not necessarily adopted on the labels for all Thermo Fisher Scientific products.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How should the SeeBlue Pre-Stained protein standard appear after silver or Coomassie staining?

In the SeeBlue Pre-Stained standard, since the dye is covalently bound to the proteins, staining will not remove the color. After Coomassie staining, the bands may appear a bit fuzzier, an observation that is consistent for all prestained standards, regardless of manufacturer. When silver stained, most of the proteins will retain some of their original blue color, with a faint brownish tint.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What is the expected Western transfer efficiency of the SeeBlue Prestained Standard?

With the recommended load of 5 µL per lane on a mini gel and using optimal Western transfer procedures, the expected transfer efficiency is 75% below the 100 kDa range and 50% above the 100 kDa range. This is because prestained standards generally do not stick to the membranes as well as regular proteins. This is largely due to the attached dye molecules themselves, which can carry a charge or block the hydrophobic interactions that drive binding of protein to membrane.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I store the SeeBlue and SeeBlue Plus2 Pre-stained standards in the freezer to increase their shelf-life?

The recommended storage condition for SeeBlue and SeeBlue Plus2 Pre-stained standards is at 4°C. Freeze-thaw cycles, which could result from the standards being shuttled between the bench and the freezer for each use, could degrade the standards over time. If the standards are to be frozen, aliquot them into single use volumes to avoid repeated freeze-thaw.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Why are the molecular weight values for the proteins in your prestained standards such as SeeBlue and SeeBlue Plus2 different in different gel types?

The molecular weight values that are stated in conjunction with our standards are given as "apparent" molecular weights. The differences between the apparent molecular weights and the published molecular weights are a result of the covalent attachment of dye to the proteins used in the marker. The bound dye molecules can carry a charge. Of course, this charge changes the ability of the SDS to bind to the protein in addition to contributing directly to the protein's charge. The result is a protein with an altered charge and consequent change in mobility within the gel.

This explains why the proteins in prestained markers run differently from their unstained counterparts. However, it fails to fully explain why there is further difference observed between the same marker in differing gel types (Tris-Glycine vs NuPAGE gels, for example). The reason for this disparity is the different pHs of the gel types. At higher pH values (Tris-Glycine gels), charges are more likely to be protonated. Meanwhile, at the lower, more neutral pH of a NuPAGE gel, the charges are more skewed towards deprotonation, giving the same stained proteins a more negative charge overall. In an SDS PAGE system, more negative charge means more mobility. This is why the same prestained protein will be "larger" on a Tris-Glycine gel than on a NuPAGE gel. In a NuPAGE gel, the lower (approximately neutral) pH causes more overall negative charge, making the apparent molecular weight much lower. This effect generally increases in magnitude with the size of the protein and is greatest with myosin due to the increased number of dye binding sites.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Citations & References (3)

Citations & References
Abstract
The specificity loop of T7 RNA polymerase interacts first with the promoter and then with the elongating transcript, suggesting a mechanism for promoter clearance
Authors:Temiakov D, Mentesana PE, Ma K, Mustaev A, Borukhov S, McAllister WT
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:11095736
During the early stages of transcription, T7 RNA polymerase forms an unstable initiation complex that synthesizes and releases transcripts 2-8 nt in length before disengaging from the promoter and isomerizing to a stable elongation complex. In this study, we used RNA small middle dotprotein and RNA small middle dotDNA crosslinking ... More
Genome-scale cloning and expression of individual open reading frames using topoisomerase I-mediated ligation.
Authors:Heyman JA, Cornthwaite J, Foncerrada L, Gilmore JR, Gontang E, Hartman KJ, Hernandez CL, Hood R, Hull HM, Lee WY, Marcil R, Marsh EJ, Mudd KM, Patino MJ, Purcell TJ, Rowland JJ, Sindici ML, Hoeffler JP
Journal:Genome Res
PubMed ID:10207160
The in vitro cloning of DNA molecules traditionally uses PCR amplification or site-specific restriction endonucleases to generate linear DNA inserts with defined termini and requires DNA ligase to covalently join those inserts to vectors with the corresponding ends. We have used the properties of Vaccinia DNA topoisomerase I to develop ... More
beta -Glucoside Kinase (BglK) from Klebsiella pneumoniae. PURIFICATION, PROPERTIES, AND PREPARATIVE SYNTHESIS OF 6-PHOSPHO-beta -D-GLUCOSIDES.
Authors: Thompson John; Lichtenthaler Frieder W; Peters Siegfried; Pikis Andreas;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:12110692
ATP-dependent beta-glucoside kinase (BglK) has been purified from cellobiose-grown cells of Klebsiella pneumoniae. In solution, the enzyme (EC ) exists as a homotetramer composed of non-covalently linked subunits of M(r) approximately 33,000. Determination of the first 28 residues from the N terminus of the protein allowed the identification and cloning ... More