Proteinase K (50 μg/μL)
Proteinase K (50 μg/μL)
Proteinase K (50 μg/μL)
Invitrogen™

Proteinase K (50 μg/μL)

このProteinase KはQuantiGeneアッセイで使用され、QuantiGene Sample Processingキットに含まれる2つのコンポーネント中の1つです。Proteinase Kは、QuantiGeneアッセイを使用したRNA定量を妨げる可能性のあるリボヌクレアーゼなどのタンパク質を分解します。詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
QS0510150 μL
QS0511750 μL
QS05123.5 mL
製品番号(カタログ番号) QS0510
価格(JPY)
15,100
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
21,700
割引額 6,600 (30%)
Each
数量:
150 μL

このProteinase KはQuantiGeneアッセイで使用され、QuantiGene Sample Processingキットに含まれる2つのコンポーネント中の1つです。Proteinase Kは、QuantiGeneアッセイを使用したRNA定量を妨げる可能性のあるリボヌクレアーゼなどのタンパク質を分解します。

研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
形状Liquid
数量150 μL
出荷条件保冷剤
製品タイプProteinase K
Unit SizeEach
組成および保存条件
冷凍庫(-5~-30℃)に保存。