Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
ATXN3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Accession | Protein | COSMIC ID | Mutation | AA | |
RefSeq | NM_001127696.1 | NP_001121168.1 | - | - | - |
NM_001127697.2 | NP_001121169.2 | - | - | - | |
NM_001164774.1 | NP_001158246.1 | - | - | - | |
NM_001164776.1 | NP_001158248.1 | - | - | - | |
NM_001164777.1 | NP_001158249.1 | - | - | - | |
NM_001164778.1 | NP_001158250.1 | - | - | - | |
NM_001164779.1 | NP_001158251.1 | - | - | - | |
NM_001164780.1 | NP_001158252.1 | - | - | - | |
NM_001164781.1 | NP_001158253.1 | - | - | - | |
NM_001164782.1 | NP_001158254.1 | - | - | - | |
NM_004993.5 | NP_004984.2 | - | - | - | |
NM_030660.4 | NP_109376.1 | - | - | - | |
NR_028453.1 | - | - | - | ||
NR_028454.1 | - | - | - | ||
NR_028455.1 | - | - | - | ||
NR_028456.1 | - | - | - | ||
NR_028457.1 | - | - | - | ||
NR_028458.1 | - | - | - | ||
NR_028459.1 | - | - | - | ||
NR_028460.1 | - | - | - | ||
NR_028461.1 | - | - | - | ||
NR_028462.1 | - | - | - | ||
NR_028463.1 | - | - | - | ||
NR_028464.1 | - | - | - | ||
NR_028465.1 | - | - | - | ||
NR_028466.1 | - | - | - | ||
NR_028467.1 | - | - | - | ||
NR_028468.1 | - | - | - | ||
NR_028469.1 | - | - | - | ||
NR_028470.1 | - | - | - | ||
NR_031765.1 | - | - | - | ||
GenBank | AB050194.1 | BAB18798.1 | - | - | - |
AB209309.1 | BAD92546.1 | - | - | - | |
AK225884.1 | - | - | - | ||
AK307720.1 | - | - | - | ||
AK314919.1 | - | - | - | ||
BC022245.1 | - | - | - | ||
BC033711.1 | AAH33711.1 | - | - | - | |
BC095402.1 | AAH95402.1 | - | - | - | |
BU190081.1 | - | - | - | ||
ENST00000393287.0 | - | - | - | ||
GQ176433.1 | - | - | - | ||
GQ176434.1 | - | - | - | ||
GQ176435.1 | - | - | - | ||
GQ176436.1 | - | - | - | ||
GQ176437.1 | - | - | - | ||
GQ176438.1 | - | - | - | ||
GQ176439.1 | - | - | - | ||
GQ176441.1 | - | - | - | ||
GQ176443.1 | - | - | - | ||
GQ176444.1 | - | - | - | ||
GQ176445.1 | - | - | - | ||
GQ176446.1 | - | - | - | ||
GQ176447.1 | - | - | - | ||
GQ176449.1 | - | - | - | ||
GQ176450.1 | - | - | - | ||
GQ176453.1 | - | - | - | ||
GQ176454.1 | - | - | - | ||
GQ176455.1 | - | - | - | ||
GQ176456.1 | - | - | - | ||
GQ176457.1 | - | - | - | ||
GQ176458.1 | - | - | - | ||
GQ176459.1 | - | - | - | ||
GQ176460.1 | - | - | - | ||
GQ176461.1 | - | - | - | ||
GQ176462.1 | - | - | - | ||
GQ176463.1 | - | - | - | ||
GQ176464.1 | - | - | - | ||
GQ176465.1 | - | - | - | ||
GQ176466.1 | - | - | - | ||
GQ176467.1 | - | - | - | ||
GQ176468.1 | - | - | - | ||
GQ176469.1 | - | - | - | ||
GQ176470.1 | - | - | - | ||
GQ176471.1 | - | - | - | ||
GQ176472.1 | - | - | - | ||
GQ176473.1 | - | - | - | ||
GQ176474.1 | - | - | - | ||
GQ176475.1 | - | - | - | ||
GQ176476.1 | - | - | - | ||
GQ176477.1 | - | - | - | ||
GQ176478.1 | - | - | - | ||
GQ176479.1 | - | - | - | ||
GQ176480.1 | - | - | - | ||
GQ176481.1 | - | - | - | ||
GQ176482.1 | - | - | - | ||
GQ176483.1 | - | - | - | ||
GQ176484.1 | - | - | - | ||
GQ176485.1 | - | - | - | ||
GQ176486.1 | - | - | - | ||
GQ176487.1 | - | - | - | ||
GQ176488.1 | - | - | - | ||
GQ176489.1 | - | - | - | ||
GQ176490.1 | - | - | - | ||
GQ176491.1 | - | - | - | ||
GQ176492.1 | - | - | - | ||
GQ176493.1 | - | - | - | ||
GQ176494.1 | - | - | - | ||
GQ176495.1 | - | - | - | ||
GQ176496.1 | - | - | - | ||
GQ176497.1 | - | - | - | ||
GQ176499.1 | - | - | - | ||
GQ176500.1 | - | - | - | ||
GQ176501.1 | - | - | - | ||
GQ176502.1 | - | - | - | ||
GQ176505.1 | - | - | - | ||
GQ176506.1 | - | - | - | ||
GQ176507.1 | - | - | - | ||
GQ176510.1 | - | - | - | ||
GQ176511.1 | - | - | - | ||
GQ176512.1 | - | - | - | ||
GQ176513.1 | - | - | - | ||
GQ176514.1 | - | - | - | ||
GQ176515.1 | - | - | - | ||
GQ176516.1 | - | - | - | ||
GQ176517.1 | - | - | - | ||
GQ176518.1 | - | - | - | ||
GQ176520.1 | - | - | - | ||
GQ176521.1 | - | - | - | ||
GQ176522.1 | - | - | - | ||
GQ176523.1 | - | - | - | ||
GQ176524.1 | - | - | - | ||
GQ176525.1 | - | - | - | ||
GQ176526.1 | - | - | - | ||
GQ176529.1 | - | - | - | ||
GQ176531.1 | - | - | - | ||
GQ176532.1 | - | - | - | ||
GQ176533.1 | - | - | - | ||
GQ176534.1 | - | - | - | ||
GQ176538.1 | - | - | - | ||
GQ176540.1 | - | - | - | ||
GQ176541.1 | - | - | - | ||
GQ176542.1 | - | - | - | ||
GQ176543.1 | - | - | - | ||
GQ176544.1 | - | - | - | ||
GQ176545.1 | - | - | - | ||
GQ176546.1 | - | - | - | ||
GQ176547.1 | - | - | - | ||
GQ176548.1 | - | - | - | ||
GQ176549.1 | - | - | - | ||
GQ176550.1 | - | - | - | ||
GQ176551.1 | - | - | - | ||
GQ176552.1 | - | - | - | ||
GQ176553.1 | - | - | - | ||
GQ176554.1 | - | - | - | ||
GQ176555.1 | - | - | - | ||
GQ176556.1 | - | - | - | ||
GQ176557.1 | - | - | - | ||
GQ176558.1 | - | - | - | ||
GQ176559.1 | - | - | - | ||
GQ176561.1 | - | - | - | ||
GQ176562.1 | - | - | - | ||
GQ176563.1 | - | - | - | ||
GQ176566.1 | - | - | - | ||
GQ176567.1 | - | - | - | ||
GQ176571.1 | - | - | - | ||
GQ176572.1 | - | - | - | ||
GQ176574.1 | - | - | - | ||
GQ176575.1 | - | - | - | ||
GQ176577.1 | - | - | - | ||
GQ176579.1 | - | - | - | ||
GQ176582.1 | - | - | - | ||
GQ176583.1 | - | - | - | ||
GQ176584.1 | - | - | - | ||
GQ176585.1 | - | - | - | ||
GQ176586.1 | - | - | - | ||
GQ176587.1 | - | - | - | ||
GQ176588.1 | - | - | - | ||
GQ176589.1 | - | - | - | ||
GQ176590.1 | - | - | - | ||
GQ176591.1 | - | - | - | ||
GQ176592.1 | - | - | - | ||
GQ176593.1 | - | - | - | ||
GQ176594.1 | - | - | - | ||
GQ176595.1 | - | - | - | ||
GQ176596.1 | - | - | - | ||
GQ176597.1 | - | - | - | ||
GQ176598.1 | - | - | - | ||
GQ176599.1 | - | - | - | ||
GQ176600.1 | - | - | - | ||
GQ176601.1 | - | - | - | ||
GQ176602.1 | - | - | - | ||
GQ176603.1 | - | - | - | ||
GQ176604.1 | - | - | - | ||
GQ176605.1 | - | - | - | ||
GQ176607.1 | - | - | - | ||
GQ176608.1 | - | - | - | ||
GQ176610.1 | - | - | - | ||
GQ176611.1 | - | - | - | ||
GQ176612.1 | - | - | - | ||
GQ176613.1 | - | - | - | ||
GQ176614.1 | - | - | - | ||
GQ176616.1 | - | - | - | ||
GQ176617.1 | - | - | - | ||
GQ176619.1 | - | - | - | ||
GQ176620.1 | - | - | - | ||
GQ176621.1 | - | - | - | ||
GQ176622.1 | - | - | - | ||
GQ176623.1 | - | - | - | ||
GQ176624.1 | - | - | - | ||
GQ176626.1 | - | - | - | ||
GQ176627.1 | - | - | - | ||
GQ176630.1 | - | - | - | ||
GQ176631.1 | - | - | - | ||
GQ176632.1 | - | - | - | ||
GQ176633.1 | - | - | - | ||
GQ176636.1 | - | - | - | ||
GQ176637.1 | - | - | - | ||
GQ176638.1 | - | - | - | ||
GQ176639.1 | - | - | - | ||
GQ176640.1 | - | - | - | ||
GQ176642.1 | - | - | - | ||
GQ176644.1 | - | - | - | ||
GQ176645.1 | - | - | - | ||
GQ176646.1 | - | - | - | ||
GQ176648.1 | - | - | - | ||
GQ176649.1 | - | - | - | ||
GQ176650.1 | - | - | - | ||
GQ176653.1 | - | - | - | ||
GQ176654.1 | - | - | - | ||
GQ176655.1 | - | - | - | ||
GQ176656.1 | - | - | - | ||
GQ176657.1 | - | - | - | ||
GQ176660.1 | - | - | - | ||
GQ176661.1 | - | - | - | ||
GQ176662.1 | - | - | - | ||
GQ176665.1 | - | - | - | ||
GQ176666.1 | - | - | - | ||
GQ176667.1 | - | - | - | ||
GQ176670.1 | - | - | - | ||
GQ176676.1 | - | - | - | ||
GQ176679.1 | - | - | - | ||
GQ176680.1 | - | - | - | ||
GQ176681.1 | - | - | - | ||
GQ176682.1 | - | - | - | ||
GQ176683.1 | - | - | - | ||
GQ176684.1 | - | - | - | ||
GQ176685.1 | - | - | - | ||
GQ176687.1 | - | - | - | ||
GQ176688.1 | - | - | - | ||
GQ176689.1 | - | - | - | ||
GQ176690.1 | - | - | - | ||
GQ176691.1 | - | - | - | ||
GQ176692.1 | - | - | - | ||
GQ176694.1 | - | - | - | ||
GQ176695.1 | - | - | - | ||
GQ176696.1 | - | - | - | ||
GQ176697.1 | - | - | - | ||
GQ176700.1 | - | - | - | ||
GQ176701.1 | - | - | - | ||
GQ176702.1 | - | - | - | ||
GQ176703.1 | - | - | - | ||
GQ176704.1 | - | - | - | ||
GQ176705.1 | - | - | - | ||
GQ176706.1 | - | - | - | ||
GQ176708.1 | - | - | - | ||
GQ176710.1 | - | - | - | ||
GQ176711.1 | - | - | - | ||
GQ176712.1 | - | - | - | ||
GQ176714.1 | - | - | - | ||
GQ176715.1 | - | - | - | ||
GQ176716.1 | - | - | - | ||
GQ176718.1 | - | - | - | ||
GQ176720.1 | - | - | - | ||
GQ176721.1 | - | - | - | ||
GQ176722.1 | - | - | - | ||
GQ176723.1 | - | - | - | ||
GQ176724.1 | - | - | - | ||
GQ176725.1 | - | - | - | ||
GQ176726.1 | - | - | - | ||
GQ176727.1 | - | - | - | ||
GQ176728.1 | - | - | - | ||
GQ176743.1 | - | - | - | ||
GQ176744.1 | - | - | - | ||
GQ176746.1 | - | - | - | ||
GQ176748.1 | - | - | - | ||
GQ176749.1 | - | - | - | ||
GQ176750.1 | - | - | - | ||
GQ176753.1 | - | - | - | ||
GQ176754.1 | - | - | - | ||
GQ176755.1 | - | - | - | ||
GQ176756.1 | - | - | - | ||
GQ176757.1 | - | - | - | ||
GQ176758.1 | - | - | - | ||
GQ176759.1 | - | - | - | ||
GQ176760.1 | - | - | - | ||
GQ176761.1 | - | - | - | ||
GQ176763.1 | - | - | - | ||
GQ176765.1 | - | - | - | ||
GQ176766.1 | - | - | - | ||
GQ176767.1 | - | - | - | ||
GQ176768.1 | - | - | - | ||
GQ176769.1 | - | - | - | ||
GQ176770.1 | - | - | - | ||
GQ176771.1 | - | - | - | ||
GQ176772.1 | - | - | - | ||
GQ176773.1 | - | - | - | ||
GQ176774.1 | - | - | - | ||
GQ176778.1 | - | - | - | ||
GQ176779.1 | - | - | - | ||
GQ176780.1 | - | - | - | ||
GQ176781.1 | - | - | - | ||
GQ176782.1 | - | - | - | ||
GQ176784.1 | - | - | - | ||
GQ176785.1 | - | - | - | ||
GQ176786.1 | - | - | - | ||
GQ176787.1 | - | - | - | ||
GQ176788.1 | - | - | - | ||
GQ176789.1 | - | - | - | ||
GQ176790.1 | - | - | - | ||
GQ176791.1 | - | - | - | ||
GQ176793.1 | - | - | - | ||
GQ176805.1 | - | - | - | ||
GQ176806.1 | - | - | - | ||
GQ176807.1 | - | - | - | ||
GQ176809.1 | - | - | - | ||
GQ176810.1 | - | - | - | ||
GQ176811.1 | - | - | - | ||
GQ176812.1 | - | - | - | ||
GQ176813.1 | - | - | - | ||
GQ176814.1 | - | - | - | ||
GQ176815.1 | - | - | - | ||
GQ176817.1 | - | - | - | ||
GQ176818.1 | - | - | - | ||
GQ176819.1 | - | - | - | ||
GQ176820.1 | - | - | - | ||
GQ176821.1 | - | - | - | ||
GQ176822.1 | - | - | - | ||
GQ176823.1 | - | - | - | ||
GQ176824.1 | - | - | - | ||
GQ176826.1 | - | - | - | ||
GQ176827.1 | - | - | - | ||
GQ176828.1 | - | - | - | ||
GQ176829.1 | - | - | - | ||
GQ176832.1 | - | - | - | ||
GQ176833.1 | - | - | - | ||
GQ176835.1 | - | - | - | ||
GQ176836.1 | - | - | - | ||
GQ176837.1 | - | - | - | ||
GQ176838.1 | - | - | - | ||
GQ176840.1 | - | - | - | ||
GQ176841.1 | - | - | - | ||
GQ176843.1 | - | - | - | ||
GQ176844.1 | - | - | - | ||
GQ176845.1 | - | - | - | ||
GQ176846.1 | - | - | - | ||
GQ176847.1 | - | - | - | ||
S75313.1 | AAB33571.1 | - | - | - | |
U64820.1 | AAB63352.1 | - | - | - | |
U64821.1 | AAB63353.1 | - | - | - | |
U64822.1 | AAB63354.1 | - | - | - |
Literature Links: |
ATXN3 PubMed Links |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap | |||
---|---|---|---|---|---|
Global
|
Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available | |||
EAS
|
African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available | |||
SAS
|
Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available | |||
AFR
|
Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available | |||
EUR
|
|||||
AMR
|
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap | |||
---|---|---|---|---|---|
Global
|
Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available | |||
EAS
|
African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available | |||
SAS
|
Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available | |||
AFR
|
Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available | |||
EUR
|
|||||
AMR
|
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
1000Genome | Applied Biosystems® | HapMap |
---|---|---|
Global - Not Available | Caucasian - Not Available | CEPH (CEU) - Not Available |
EAS - Not Available | African American - Not Available | YRI (Yoruba) - Not Available |
SAS - Not Available | Chinese - Not Available | CHB (Han Chinese) - Not Available |
AFR - Not Available | Japanese - Not Available | JPT (Japanese) - Not Available |
EUR - Not Available | ||
AMR - Not Available |
Set Membership: |
Between 200-400 bp |