Ramina in use
Mit dem Ramina Prozessanalysator können Unternehmen ohne Probenvorbereitung sofort zerstörungsfreie Analysen in Echtzeit durchführen. Dieser Raman-Analysator ermöglicht die einfache Ausführung und das Verständnis präziser und genauer Bestimmungen dank der Hardware mit nur einem Schaltknopf und der anwenderfreundlichen Software.
Der Ramina Analysator ist sofort einsatzbereit, sodass Sie in weniger als 15 Minuten hochgenaue Raman-Messungen durchführen können. Packen Sie diesen Analysator in eine Schutzhülle, und bringen Sie ihn an den Einsatzort. Die werkseitige Kalibrierung gewährleistet eine kontinuierliche und präzise Analyse unterwegs. Der Ramina Analysator lässt sich einfach in Ihren bestehenden Prozess integrieren und macht kostspieliges technisches Fachwissen überflüssig.
Der Ramina Prozessanalysator bietet:
  • Analyse ohne Probenvorbereitung für Ergebnisse in Echtzeit basierend auf Raman-Spektroskopie
  • Einfache Einrichtung und Bedienung auch durch unerfahrene Anwender der Raman-Spektroskopie
  • Zerstörungsfreie Arbeitsabläufe zum Schutz wertvoller Proben
  • Nicht invasive Handhabung zur Minimierung der Kontamination von Proben
  • Kompakte Maße für einen komfortablen Einsatz
  • Werkseitige Kalibrierung für Stabilität und Mobilität des Geräts
Flexibel, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
Eine umfassende Auswahl an Sonden steht zur Verfügung, um Ihren Ramina Analysator nahtlos in nahezu jede Anwendung zu integrieren.
Flexibilität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
Anwendungsvielfalt
Verwenden Sie den Ramina Analysator für verschiedene Anwendungen wie z. B. prozessanalytische Technologie (PAT) im Bereich Biopharma und die Öl- und Gasproduktion.
Anwendungsvielfalt
Prozessüberwachung
Der Ramina Analysator ermöglicht dank seines geringen Platzbedarfs und der geringeren Kosten eine Inline-Prozessüberwachung und somit schnellere Entscheidungsfindungen für die Optimierung.
Prozessüberwachung
Flexibel, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
Eine umfassende Auswahl an Sonden steht zur Verfügung, um Ihren Ramina Analysator nahtlos in nahezu jede Anwendung zu integrieren.
Flexibilität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
Anwendungsvielfalt
Verwenden Sie den Ramina Analysator für verschiedene Anwendungen wie z. B. prozessanalytische Technologie (PAT) im Bereich Biopharma und die Öl- und Gasproduktion.
Anwendungsvielfalt
Prozessüberwachung
Der Ramina Analysator ermöglicht dank seines geringen Platzbedarfs und der geringeren Kosten eine Inline-Prozessüberwachung und somit schnellere Entscheidungsfindungen für die Optimierung.
Prozessüberwachung
Empfohlene Ressourcen
Inline, online, at-line oder offline: So können Solid-State-Raman-Analysatoren für jeden Einsatzort angepasst werden
Inline, online, at-line oder offline
 Weitere Informationen ›
Ramina Glucose-Überwachung
Ramina Glucose-Überwachung
 Weitere Informationen ›
Ramina – 5 Fakten
Fünf Fakten, die Sie über den Ramina Prozessanalysator noch nicht wussten
 Weitere Informationen ›
Service und Support
Chemometrik und Beratung
Wenn Sie Hilfe beim Festlegen von Best Practices für die Datenerfassung und die Erstellung von Modellen benötigen, können Sie sich von einem unserer Chemometriker zu Ihren spezifischen Anforderungen beraten lassen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Entwicklung maßgeschneiderter, leistungsstarker chemometrischer Modelle zu unterstützen, und stellen Ihnen Modellberichte für Ihren Erfolg mit Ramina zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr
Verlassen Sie sich auf branchenführenden Service und Support
Wir sind hier, um Sie auch nach dem Kauf Ihres Produkts zu unterstützen. Unsere Servicepläne bieten die Serviceleistungen, die für Sie relevant sind: technischer Support, Software-Updates, Schulungen sowie die Abdeckung von Arbeits- und Ersatzteilkosten für Werkstattreparaturen.
Premium
Der Serviceplan Premium bietet exklusive Support-Vorteile und umfasst Qualifizierungsservices und Schulungen vor Ort. Mit dem Premium-Plan können Sie sicher sein, dass Ihr System Spitzenleistung erbringt.
Basic
Der Serviceplan Basic bietet eine einzigartige Hardware-/Software-Supportkombination, um die Effizienz und Produktivität Ihres Systems zu erhalten.
Erfahren Sie mehr
Führende Compliance- und Branchenexperten
Dank unserer Systemqualifizierungsservices können Sie sich darauf verlassen, dass Installation, Betrieb und Leistung Ihres Systems den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Ein Team aus zertifizierten Servicetechnikern wird umfassende Tests durchführen, um die Leistung zu überprüfen und eine zuverlässige Systemdokumentation zur Unterstützung der Erfüllung behördlicher Vorgaben bereitzustellen.
Werkstattreparaturservice
Die Geräteverfügbarkeit ist für Ihre Produktivität von entscheidender Bedeutung. Mit unseren Werkstattreparaturservices können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System von einem qualifizierten Serviceteam betreut wird, das ebenso wie Sie die Minimierung von Ausfallzeiten zum Ziel hat. Bei allen Teilen handelt es sich um vom Hersteller zugelassene Teile, die für den spezifikationskonformen Betrieb ausgelegt sind.
Sie benötigen Hilfe? Wir sind für Sie da.
Kundendienstzentrum:
Wenden Sie sich an unsere Spezialisten vom Technischen Support:
Chemometrik und Beratung
Wenn Sie Hilfe beim Festlegen von Best Practices für die Datenerfassung und die Erstellung von Modellen benötigen, können Sie sich von einem unserer Chemometriker zu Ihren spezifischen Anforderungen beraten lassen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Entwicklung maßgeschneiderter, leistungsstarker chemometrischer Modelle zu unterstützen, und stellen Ihnen Modellberichte für Ihren Erfolg mit Ramina zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr
Verlassen Sie sich auf branchenführenden Service und Support
Wir sind hier, um Sie auch nach dem Kauf Ihres Produkts zu unterstützen. Unsere Servicepläne bieten die Serviceleistungen, die für Sie relevant sind: technischer Support, Software-Updates, Schulungen sowie die Abdeckung von Arbeits- und Ersatzteilkosten für Werkstattreparaturen.
Premium
Der Serviceplan Premium bietet exklusive Support-Vorteile und umfasst Qualifizierungsservices und Schulungen vor Ort. Mit dem Premium-Plan können Sie sicher sein, dass Ihr System Spitzenleistung erbringt.
Basic
Der Serviceplan Basic bietet eine einzigartige Hardware-/Software-Supportkombination, um die Effizienz und Produktivität Ihres Systems zu erhalten.
Erfahren Sie mehr
Führende Compliance- und Branchenexperten
Dank unserer Systemqualifizierungsservices können Sie sich darauf verlassen, dass Installation, Betrieb und Leistung Ihres Systems den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Ein Team aus zertifizierten Servicetechnikern wird umfassende Tests durchführen, um die Leistung zu überprüfen und eine zuverlässige Systemdokumentation zur Unterstützung der Erfüllung behördlicher Vorgaben bereitzustellen.
Werkstattreparaturservice
Die Geräteverfügbarkeit ist für Ihre Produktivität von entscheidender Bedeutung. Mit unseren Werkstattreparaturservices können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System von einem qualifizierten Serviceteam betreut wird, das ebenso wie Sie die Minimierung von Ausfallzeiten zum Ziel hat. Bei allen Teilen handelt es sich um vom Hersteller zugelassene Teile, die für den spezifikationskonformen Betrieb ausgelegt sind.
Sie benötigen Hilfe? Wir sind für Sie da.
Kundendienstzentrum:
Wenden Sie sich an unsere Spezialisten vom Technischen Support:
Kontaktieren Sie uns
Style Sheet for Komodo Tabs