Search
Thermo Scientific のプロセス質量分析計は、石油化学、鉄鋼、クリーンエネルギー、バイオテクノロジー業界における多様で高度なプロセスアプリケーションに対応できるよう設計されています。この比較表を使用して、用途に最適なプロセス質量分析計をご確認ください。
| Model | ||||
| 概要 | 製品歩留まりの最大化と利益向上を実現します。このオンライン質量分析計およびプロセスガス分析計は、石油化学、鉄鋼、クリーンエネルギー、バイオテクノロジー業界における多様で高度なプロセス用途に対応するよう設計されています。 | 有毒物質による危険が発生する前に、漏えい検知と是正措置を可能にすることで、プラントの安全性確保を支援します。この次世代環境モニタリング用質量分析計は、有毒有機蒸気の漏えい排出を監視し、作業者および周辺環境を危険曝露から保護するために設計されています。 | 高速スキャンと高い再現性を実現します。プロセス開発ラボ向けに特別設計されたこのリアルタイムプロセスガス分析計は、高精度なマルチストリーム磁場型分析計です。 | 水分や酸素を含む汚染物質を、1桁 ppt レベルまで連続的に測定します。UHP窒素、UHPアルゴン、UHPヘリウム、UHP水素向けに推奨されます。 |
| 測定技術 | 高精度スキャン型磁場セクター質量分析計 | 高精度スキャン型磁場セクター質量分析計 | 高精度スキャン型磁場セクター質量分析計 | APIMS δQ:1× トリプルフィルター四重極、APIMS Quattro:4× トリプルフィルター四重極 |
当社のプロセス質量分析計は、多様なアプリケーションに対応できる汎用性の高いガス分析計です。アプリケーションページをご覧ください。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.