塵蟎過敏的原因和症狀
2025 年 7 月    醫療資訊審查者: Magnus Borres,醫學事務總監
A woman blowing her nose in a tissue with illustrative allergy components in the air around her.
塵蟎過敏是最常見的一種呼吸道過敏4-6。 其會表現為一系列症狀,症狀的嚴重程度因個人的敏感度而異。 引發此過敏反應的主要元兇是塵蟎,一種生活在家庭環境中的微小節肢動物。2,3
塵蟎過敏最常見的症狀包括: 1-3
  • 頻繁打噴嚏
  • 鼻塞、流鼻涕
  • 眼睛發癢或流眼淚
  • 乾咳和喉嚨刺激
  • 氣喘患者出現喘鳴或呼吸困難
  • 易感個體出現異位性皮膚炎加重
過敏反應在早晨或打掃房間時表現得尤為嚴重,因為此時灰塵顆粒容易上升到空氣中並被吸入體內。2,3
塵蟎:常見居家過敏的過敏原
屋塵蟎是室內過敏原的主要來源。 1這些微小的節肢動物發現於1960年代,屬於蛛形綱動物類別,通常在炎熱、潮濕的環境中繁殖。5,7在家中發現的最常見種類為 歐洲屋塵蟎 (Dermatophagoides pteronyssinus) 美洲屋塵蟎 (Dermatophagoides farinae),它們以人類和動物皮屑為食。1,2,4,5,7
蟎蟲主要集中出現在床墊墊子地毯以及家具布料中,這些地方為其提供了理想的生存和繁殖條件。 1,2,7過敏原的主要來源是其糞便中的蛋白質,這些蛋白質會分散到空氣中並被人體吸入,引發敏感個體的過敏反應 3-5,7長期接觸這些過敏原可能會導致各類疾病發生,如過敏性鼻炎氣喘以及異位性皮膚炎2,5
粉塵過敏也會影響皮膚嗎?
是的,塵蟎過敏也可能表現為皮膚症狀,在易患異位性皮膚炎的個體中尤為明顯[1] 。 塵蟎過敏原可能加重此病情,引起劇烈發癢、發紅、皮膚乾燥和濕疹性病灶。 在某些情況下,接觸被灰塵污染的表面可能會導致風疹塊(蕁麻疹)或局部皮膚刺激。
塵蟎和皮膚之間的交互作用源於皮膚屏障受損5,6這使得過敏原更容易滲透並激活免疫系統。 因此,務必採取預防措施,減少接觸塵蟎,並保護皮膚免受進一步刺激。
如何在家進行清潔以改善塵蟎過敏症狀
要減少屋塵蟎的存在,重要的是保持通風良好且乾淨的居家環境。 有用的措施包括:
  • 使用配備 HEPA 濾網的吸塵器,該濾網會捕捉致敏顆粒,防止它們分散到空氣中。1,2,7
  • 每周至少一次以超過 60°C 的水溫清洗床單和毯子,以消滅蟎蟲。1,7
  • 使用由緻密材料製成的防蟎床墊和枕頭套,以防止蟎蟲繁殖。 1
  • 避免使用可能積塵的厚重地毯、地墊和窗簾。 7
  • 保持室內的相對濕度低於 50%,必要時使用除濕機。 2
  • 避免使用由天然材料製成的羽絨被和枕頭,選擇由合成材料製成的產品。 7
  • 每天讓房間通風降低濕度並改善空氣品質。 1
遵循這些做法可顯著減少接觸塵蟎的機會,並改善過敏患者的生活品質。
特異性 IgE 檢測對於塵蟎過敏診斷的重要性
塵蟎過敏的診斷需基於患者的病史症狀的臨床觀察以及特異性檢測來確定,這些檢測旨在檢測塵蟎引起的過敏反應
其中,特異性 IgE 檢測扮演重要角色3,4: 透過血液檢體,測量針對塵蟎過敏原(例如歐洲屋塵蟎 美洲屋塵蟎 )的 IgE 抗體水平。
主要有以下兩種特異性 IgE 血液檢測方法,可作為過敏診斷的輔助工具:
  • 完整過敏原檢測,該測試有助於準確地確認或排除可疑的過敏反應
  • 過敏原成分檢測,藉此識別造成過敏反應的個別蛋白質6
後者為過敏原成分檢測,特別適用於評估全身性反應的風險、了解與其他過敏原(例如蟎蟲肌球蛋白、海鮮和貝類)一起產生的交叉反應、提高診斷準確性以及選擇適當的免疫療法。1-6,8
以上診斷檢測結合其他簡單、客觀的檢查,可以將診斷確定性提高到 90%,降低不當治療的風險,並優化過敏疾病的治療過程 9此外,更準確的診斷有助於減少藥物誤用和非計劃就診的機率,改善患者的生活品質。
若檢測結果為陰性,則可明確將 IgE 介導的過敏排除在症狀原因之外,從而引導患者接受更適當的療程。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. Gruppo AAIITO Sardigna, et al. Tutto queello che avreste voluto sapere sugli acari ma non avete mai osato chiedere. Allergicamente.it. 2021. https://www.allergicamente.it/2021/12/tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-sugli-acari-ma-non-avete-mai-osato-chiedere/
  2. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Dust Allergies. 2025. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/dust-allergies/
  3. Clinic and diagnostics of house dust mite allergy. Randolf Brehler. Published online: 24 November 2022
  4. House Dust Mite Respiratory Allergy: An Overview of Current Therapeutic Strategies. Moisés A. Calderón
  5. House dust mite allergy: The importance of house dust mite allergens for diagnosis and immunotherapy. Huey-Jy Huang, Eszter Sarzsinszky, Susanne Vrtala
  6. 22 Allergens, Diagnostics, and Therapeutic Aspects in House Dust Mite Allergy S. Vrtala, S. Kull, and J. Kleine-Tebbe
  7. RINITE ALLERGICA AD ACARI DELLA POLVERE: 10 REGOLE D’ORO PER I GENITORI. Maria de Filippo
  8. EAACI. Molecular Allergology User's Guide 2.0
  9. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care Rivista: Allergy, 2004;59 Suppl 78:35–41.