  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RELM alpha Antibodies
          Invitrogen
          RELM alpha Monoclonal Antibody (DS8RELM), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™
          View all (12) RELM alpha antibodies
          Tech Support
          Cite RELM alpha Monoclonal Antibody (DS8RELM), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RELM alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          RELM alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          RELM alpha Antibody (404-5441-82) in Flow
          BALB/c mouse resident peritoneal macrophages were stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with F4/80 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-4801-82) and 0.5 µg of Rat IgG1 kappa Isotype Control, Brilliant Violet 421 (Product # 404-4301-81) (left) or 0.5 µg of RELM alpha Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 421 (right). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # 65-0865-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RELM alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          404-5441-82
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1.0 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          DS8RELM
          Immunogen
          Recombinant mouse RELM alpha protein
          Conjugate
          Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          406/423 nm View spectra spectra
          Form
          liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3719603
          Product Specific Information
          Description:
          This DS8RELM monoclonal antibody recognizes mouse RELM alpha, also known as FIZZ1. This antibody was shown not to cross-react with mouse RELM gamma.
          Applications Tested:
          This DS8RELM antibody has been tested by flow cytometric analysis of resident peritoneal macrophages using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This may be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.
          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 407 nm; Emission: 423 nm; Laser: Violet Laser.
          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.
          Target Information
          RELM alpha, also known as Resistin-like alpha or FIZZ1, is a small cytokine (88 aminoacids, MW 9.4 kDa) produced mostly by macrophages. Its highest constitutive expression has been observed in small peritoneal macrophages, alveolar macrophages and adipose tissue macrophages. It is strongly induced by IL-4 and IL-13. Together with Arginase 1 and Ym-1, RELM alpha is considered one of the hallmarks of the M2 polarization of mouse macrophages, however, macrophages polarized with IL-10 (M2c) express neither RELM alpha nor Arginase 1. Also, the expression patterns of RELM alpha and Arginase 1 in untreated tissue macrophages significantly differ. Elevated levels of RELM alpha may indicate parasitic infection. Humans do not have RELM alpha gene but human Resistin resembles mouse RELM alpha in respect to sequence, tissue distribution and function. Other members of RELM family in mouse: RELM beta, RELM gamma and Resistin display different tissue distribution and functional properties. RELM alpha plays an important role in parasite infection, mucosal inflammation and allergy.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cysteine-rich secreted protein A12-gamma; cysteine-rich secreted protein FIZZ1; FIZZ2; found in inflammatory zone 1; HXCP2; hypoxia-induced mitogenic factor; parasite-induced macrophage novel gene 1 protein; PMNG1; FIZZ1; RELM-beta; RELMalpha; FIZZ1; RELMb; RELMbeta; similar to cysteine-rich secreted A12-alpha protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1810019L16Rik; Fizz-1; Fizz1; HIMF; RELM-alpha; RELMa; RELMalpha; Xcp2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q9EP95
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 57262
          View more View less
          Function(s)
          hormone activity
          Process(es)
          signal transduction response to nematode response to selenium ion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-lpswf:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0