세포 배양의 결과와 신뢰도를 높여주는 혁신
Thermo Scientific CO2 인큐베이터는 생체내 반응을 가장 잘 모방하여 건강한 배양물을 제공하고 downstream 성공을 위해 설계되었습니다. 신뢰할 수 있고 일관된 결과를 얻기 위해, 당사의 포트폴리오는 수십 년에 걸쳐 입증된 기술에 기초하고 있으며 특정 응용 분야의 요구에 부응하기 위한 기능을 지속적으로 개발하고 있습니다.
오염 제어
오염은 모든 세포 배양에 연관된 작업자에게 위험이 될 수 있으므로, 당사의 CO2 인큐베이터는 위험 완화를 우선시 하도록 설계 및 제작되었습니다. 수동 및 능동 오염 제어 기술은 유지 관리 및 청소 작업을 줄이면서 세포 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다.
내부 표면 물질
인큐베이터 챔버에서 원치 않는 미생물 성장을 방지하고 쉽게 청소할 수 있습니다. Polished 304 stainless steel 또는 100% 구리 재질의 인테리어 중에서 선택하여 안심하고 작업을 진행할 수 있습니다.
100% 구리 재질 인테리어
특별한 필수 취급 조건이 없고 자연적으로 용이하게 세정할 수 있기 때문에 많은 세포 배양 전문가가 100% 구리 재질의 인테리어를 가진 CO₂ 인큐베이터를 선택하고 있습니다. 순수한 구리 표면은 긴 사용 수명을 제공하며 배양된 세포에 안전합니다. 당사의 CO₂ 인큐베이터는 스마트하고 지속 가능한 선택을 위한 내구성, 신뢰성 및 재활용성을 제공합니다. 100% 구리 재질을 선택할 경우, 지속가능성에 대한 신뢰감을 갖습니다.
"모든 연구원은 어떠한 오염 문제를 겪지 않아, 편리하게 사용 가능하기에, 100% 구리 재질의 인큐베이터는 매우 높은 선호도를 갖습니다. 이것은 매우 간편합니다."
Thermo Scientific Heracell Copper CO₂ 인큐베이터 11년 경력의 실험실 관리자
멸균 주기
CO2 인큐베이터와 함께 사용할 수 있는 다양한 고온 멸균 기술을 제공하고 있습니다. 자동화된 사이클 동안 열은 인큐베이터 챔버 전체에 지속적으로 순환되어 국제 약전 요건을 충족함으로써 미생물이 생존할 수 있는 온도가 낮은 영역을 제거합니다. 이 공정은 autoclaving 없이 세정을 간소화하고 배양되는 세포와 실험실 직원에게 부정적인 영향을 미칠 수 있는 유해 화학물질을 사용할 필요성을 줄여줍니다. 곰팡이, 포자, 마이코플라스마 및 기타 박테리아를 포함한 생물학적 오염물질을 제거하는 동시에 UV 살균 램프의 물리적 제약과 잠재적 독성 살균제의 취급 및 보관을 포함한 지속적 비용 발생을 피할 수 있습니다. 당사의 모든 CO2 인큐베이터 시스템은 미국 및 EU 약전 표준에 따라 최소 100만 가지의 승인된 생물학적 지표 미생물을 사용하여 독립적인 테스트를 거쳤습니다.
HEPA 필터
공기 중 미립자는 대부분의 실험실 환경에서 주요 오염원입니다. 당사의 CO2 인큐베이터는 30초 도어 열기 후 5분 이내에 ISO Class 5 클린룸 수준의 공기 품질 조건에 도달하여 고객의 배양물을 보호하는 첨단 HEPA 여과 기술을 제공합니다. 능동적 공기 순환과 결합된 챔버 내 HEPA 여과 장치는 작업 시 위험을 유발하는 모든 크기의 입자를 걸러냅니다.
챔버 내 HEPA 여과 기능은 30초간 문을 연 후 5분 내에 ISO Class 5(Class 100) 환경에 도달하기 위해 60초마다 인큐베이터 내부에 있는 전체 공기량을 여과하여 공기 중의 오염으로부터 지속적인 보호를 제공합니다.
Cell Locker 시스템
획기적인 세포 배양 관리 방법으로, 고유의 Thermo Scientific Cell Locker System은 6개의 분획 공간을 갖습니다. 제공되는 Cell Locker는 autoclave가 가능합니다. 개별 챔버는 배양 환경에 대한 보호와 보안을 강화하고, 더욱 안정적으로 유지합니다. 또한, 더욱 빠르게 회복되며, 저산소 조건에서 더욱 적은 가스를 사용합니다. Cell Locker System은 일차 세포, 줄기 세포 및 기타 민감한 세포 유형에 대해 개선된 배양 조건을 제공하기 위한 새로운 접근 방식을 보여줍니다.
분할된 챔버는 교차 오염을 방지합니다
Cell Locker System을 사용하면, 개별 Cell Locker 챔버를 효과적으로 격리할 수 있습니다. 이중의 0.2µm 멤브레인 필터는 공기 순환은 허용하지만 오염 물질의 유입은 방지합니다. 플라스크는 개별적으로 관리되거나, 심층의 보호를 위해 옵션으로 제공되는 덮개가 포함된 Cell Locker 챔버로 분리될 수 있습니다.
정밀 센서
인큐베이터 내부의 환경 요인에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정은 downstream 측정에서 정확한 세포 반응을 보장하는 생체 내 조건을 모방하는 데 필수적입니다. 당사의 인큐베이터는 고객이 배양 챔버에 직접 장착된 센서를 활용하여 세포가 배양되는 조건을 정밀하게 측정할 수 있게 해드립니다. 이 설계는 보다 견고한 센서 구성을 필요로 하지만 변화가 발생할 때 즉각적이고 정확한 보정을 제공할 수 있습니다. 애플리케이션 요구사항에 따라 TC 또는 IR CO2 센서 기술 중에서 선택하십시오.
신뢰성 있는 TC 센서
TC 센서는 견고하고 저렴하며 사용 수명이 깁니다. 일부 모델은 개선된 반응을 위한 습도 보상 기능을 갖추고 있습니다.
IR 센서
직접 측정 또는 downstream 모니터링을 활용하는 응용 분야를 위해 IR 센서를 선택하실 수 있습니다.
산소 제어
Thermo Scientific 가변성 산소 제어(“tri-gas”) 인큐베이터는 생체내 조건에 근접한 환경에서 세포의 성장을 최적화하도록 설계되었습니다. 체내 산소 농도는 대기 중 산소 농도인 20–21%가 아닌 1-14%입니다. 많은 경우, 저산소 조건에서 배양된 세포는 더 빨리 자라고, 더 오래 살며, 더 낮은 스트레스를 보입니다. 과학자들은 가변성 산소 제어 인큐베이터로 배양의 생물학적 관련성을 높이고 성장 성능을 개선하며, 분화 및 스트레스 반응을 줄이고 종양 미세환경을 더욱 면밀하게 시뮬레이션합니다.
산소 제어 기능이 있는 인큐베이터를 사용하여 폐, 망막, 신경 및 기타 민감한 조직의 연구를 위한 일차 세포, 줄기 세포 및 배아 연구 응용 분야의 저산소(1–21%) 환경 또는 고산소(5–90%) 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다.
"저희 실험실은 세포가 가능한 생체내 조건을 매우 근접하게 구현하기 위해 [5% 산소] 조건을 의무화하고 있습니다. 후성 유전학을 위한 모든 적절한 신호가 있습니다."
생의학 연구소의 줄기세포 연구원
습도 제어
사용자의 요구 사항에 따라 성능 및 워크플로우를 개선하기 위해 다양한 습도 저장 장치 설계를 사용할 수 있습니다. 기존의 간편한 탈착식 water pan 또는 높은 상대 습도(rH) 수준과 빠른 회복을 위해 직접 가열되는 고유한 통합형 수조 중에서 선택할 수 있습니다. 외부 수조는 유지보수가 간단하며 배양을 방해하지 않으면서 물을 보충할 수 있고, 완전한 활성 rH 매개변수 제어 기능을 통해, 습도 레벨의 정밀한 모니터링이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
기존 water pan
통합형 수조
덮개가 있는 통합형 수조
외부 수조
수동 rH 제어를 위한 탈착식 water pan
직접 가열 방식의 물통이 없는 대형 수조는 높은 rH 수준과 빠른 회복력을 제공합니다.
보호되고 직접 가열되는 통합 water pan은 높은 rH 레벨을 제공하며, 최고의 복구 기능과 간편한 주입 및 배출 기능을 제공합니다.
외부 수조를 사용한 능동형 습도 제어로 배양을 방해하지 않으면서 물을 쉽게 보충할 수 있습니다
시각적 모니터링
시각적 및 low-level 알람
시각적 및 low-level 알람
시각적 및 low-level 알람
가열 기술
당사는 각각의 고유한 장점을 제공하는 직접 가열식 또는 water jacketed CO2 인큐베이터를 제공합니다. 직접 가열 기술은 편리하고 경량형이며 고온 멸균 시에 사용할 수 있습니다. Water jacketed 인큐베이터는 예상치 못한 정전에도 우수한 온도 안정성 및 보호 기능을 제공합니다.
직접 가열 챔버 구조
모든 챔버의 표면에 위치한 효율적인 고성능 히터는 전체 챔버에서 온도가 고르게 분포할 수 있도록 합니다.
Water jacketed 챔버 구조
독특한 3중 벽 구조는 물의 이중층과 고품질 단열재로 공급되는 탁월한 온도 안정성을 제공합니다.
최적화된 공기 흐름
CO2 인큐베이터는 챔버 전체에 균질한 환경을 제공하기 위해 fan 보조 공기 순환 기능을 갖추고 있습니다. 순환이 활성화되지 않으면 인큐베이터 챔버의 상태가 층화되며, 다양한 영역에 서로 다른 미세환경이 만들어집니다. 혁신적인 순환 설계로 인큐베이터 챔버 전체에 걸쳐 우수한 균일성과 빠른 도어 열림 회복 및 최적화된 세포 성장을 제공합니다.
THRIVE 공기흐름 시스템
정밀하게 설계된 공기흐름 패턴으로 중요한 환경 조건(온도, 가스 및 습도)을 효과적으로 분산시켜 모든 세포가 건조 위험 없이 동일한 조건을 경험하게 합니다.* 공기 흐름은 먼저 직접 가열되고 덮인 통합 수조 위로 이동하므로, 기존의 water pan 설계보다 습도 복구 속도가 50% 더 빠릅니다. HEPA 필터는 모든 크기의 입자 및 미생물을 걸러 배양물을 오염으로부터 보호합니다. 공기가 챔버 내의 센서를 통과하고, 이것은 공기와 반응하고 조절하여, 배양물 사이로 부드럽게 순환시킵니다.
* 복구는 30초 도어 개방에 대한 내부 표준에 기초하여 온도 및 CO2에 대한 시작 값의 98%, 습도 시작 값의 95%로 계산됩니다.
직관적인 사용자 인터페이스
Thermo Scientific CO2 인큐베이터는 성능 지향성과 첨단 기술 제공 및 간편한 사용을 제공합니다. 당사의 모든 인큐베이터는 간단하고 직관적인 제어 기능을 제공합니다. 간단한 영숫자 제어 센터 또는 고급 터치스크린 디스플레이 중에서 선택할 수 있습니다.
Heracell VIOS CO₂ 인큐베이터 상의 iCAN 터치스크린 디스플레이
지능형 Thermo Scientific iCAN 터치스크린 인터페이스는 사용자 상호 작용과 제어를 간소화해 줍니다. 가독성이 좋은 도어 장착 제어판은 사용자가 프로그래밍 기능, 인큐베이터 작동 데이터 및 시스템 경고에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다. 밝은 LED 화면을 통해 실험실의 먼 곳에서도 완벽한 데이터 가시성 및 전체적인 모니터링을 확보할 수 있습니다. 인터페이스는 성과 추세 그래프, 화면 메뉴 메시지, 오류 및 사용 기록, 구성 가능한 설정을 표시합니다.
클린룸 인증 획득
당사에서는 입증된 클린룸 호환성에 대한 수요 증가에 대응하여 클린룸 CO2 인큐베이터를 위해 설계된 최초의 입자 제어 시스템을 제공합니다. 이 혁신적인 기술은 다른 인큐베이터에서 입자 환경을 제어 및 포착하여 클린룸 환경으로 방출할 수 있습니다. 이 시스템은 케이스 전체의 공기가 후면의 HEPA 필터를 통과하게 함으로써 주변 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 이 기술은 ISO Class 5 및 GMP Grade A/B 환경에 대해 제3자 검증 및 인증을 획득했습니다.
당사의 클린룸 인증 인큐베이터는 brushed 304 stainless steel 외장을 사용하여, 건조 비응축 VHP, 3% 수동 과산화수소 세척 방법과 실리콘 밀봉 처리 및 IP54 정격 구성 요소와의 호환성을 통해, 먼지를 방지하고 액체 스프레이에 대한 저항성을 갖게 합니다.
클린룸 인큐베이터 문서 패키지에는 다음이 포함됩니다. 규정 준수 인증서, EU 법률 준수 선언서(CE), CSA 및 QMS 인증서, 권장 규정, 부품 및 소모품 목록, 유지보수 일정, 권장 세척 용제 및 절차, 공장 문서 및 사양, 적합성 인증서, 보정 및 기술 사양, 그리고 제3자에 의한 ISO Class 5 및 GMP Grade A/B 클린룸 환경에 대한 호환성 인증.