Search
Tanto si necesita mediciones de viscosidad sencillas de un solo punto para una rápida liberación de lotes en la producción, mediciones de puntos de rendimiento para los análisis de control de la calidad o investigaciones reológicas completas para el desarrollo de nuevas formulaciones, contamos con una gama completa de reómetros y viscosímetros para cada aplicación.
Anticípese a la competencia con los sistemas de reómetro avanzado modular para realizar una caracterización de materiales más rápida y exhaustiva. Con accesorios para prácticamente todas las aplicaciones y software para todos los niveles de usuario, los reómetros Thermo Scientific HAAKE son instrumentos versátiles e innovadores que aumentan la productividad gracias a la tecnología «Connect Assist». El software Thermo Scientific HAAKE RheoWin se utiliza con todos los reómetros HAAKE y permite una fácil transferencia de rutinas de medición y evaluación entre control de calidad e I+D.
Mida con precisión el valor absoluto de la viscosidad cinemática de líquidos newtonianos transparentes e incluso gases. El viscosímetro de caída de bola tipo C Thermo Scientific HAAKE determina de forma fiable el comportamiento del flujo de gases y líquidos newtonianos transparentes para aplicaciones de las industrias química, farmacéutica, alimentaria y de hidrocarburos.
Mida el comportamiento del flujo con precisión, rapidez y facilidad con los viscosímetros rotacionales. Son ideales para pruebas y mediciones comparativas en procedimientos de control de calidad según los estándares reconocidos. Los viscosímetros portátiles miden la viscosidad en el laboratorio, sobre el terreno o en entornos de producción.
El reómetro para el control de procesos en línea HAAKE (PCR) cuenta con la innovadora tecnología de control de procesos para la medición reológica en línea del índice de fusión y la viscosidad de fusión en líneas de extrusión y fusión.
Viscosímetros de husillo de mano para mediciones de viscosidad in situ. Reómetros de nivel básico para mediciones de viscosidad absoluta con control de temperatura integrado. Reómetros para investigación para una caracterización de materiales ampliada en el intervalo de medición más amplio. Sean cuales sean sus requisitos, podemos ayudarle a seleccionar el reómetro o viscosímetro adecuado.
Características
En las tres tablas siguientes encontrará una descripción general de las características, accesorios y aplicaciones disponibles para cuatro instrumentos Thermo Scientific principales.
| HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tipo de reómetro | viscosímetro de mano | reómetro rotacional | reómetro rotacional | reómetro rotacional |
| Portátil | Sí | Sí | ||
| Opciones de control de temperatura | Sí | Sí | Sí | |
| Función de elevación automática | Sí | Sí | ||
| Funcionamiento autónomo | Sí | Sí | ||
| Funcionamiento del control de software | Sí | Sí | Sí | |
| Pruebas en modo de tensión controlada (CS) | Sí | Sí | Sí | |
| Pruebas en modo de oscilación (CD y CS) | Solo iQ Air | Solo iQ Air | Sí | |
| Pruebas en modo de velocidad controlada (CR) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidades de fuerza normal | Sí | Sí | ||
| Velocidad de rotación mínima (rpm) | 62,5 | 0,01a | 0,001b | 10-8c |
| Velocidad de rotación máxima (rpm) | 62,5 | 1500 | 2000 | 4500 |
| Dimensiones (L x An x Al) | 180 x 90 x 175 mmd | 270 x 500 x 500 mm | 480 x 390 x 670 mm | 600 x 600 x 890 mm |
| Software | No | RheoWin | RheoWin | RheoWin |
a Versión Viscotester iQ Air
b Versión Mars iQ air
c En modo CR
d Instrumento sin estativo de laboratorio
Accesorios
| HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Células de presión | Sí | Sí | Sí | |
| Célula de material de construcción | Sí | Sí | Sí | |
| Tribología | Sí | Sí | ||
| Curado por UV | Sí | |||
| Reología interfacial | Sí | |||
| Fijación de prueba para muestras sólidas para análisis térmico mecánico y dinámico (DMTA) | Sí | |||
| Accesorio de reómetro extensional Sentmanat (SER) | Sí | |||
| Prestaciones para técnicas consecutivas | Rheo-DEA* Rheo-Microscope Rheo-FTIR Rheo-Raman |
*Rheo-DEA: Análisis dieléctrico reológico
Aplicaciones
| HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Control de calidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Investigación y desarrollo | Limitada | Limitada | Sí | |
| Viscosidad de un solo punto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos de viscosidad absoluta | Sí | Sí | Sí | |
| Curva de flujo/viscosidad | Sí | Sí | Sí | |
| Comportamiento viscoelástico | Solo iQ Air | Solo iQ Air | Sí | |
| Análisis de fusión de polímeros | Solo iQ Air | Sí | ||
| Muestras de baja viscosidad (zumos, productos lácteos, tintas, etc.) | Sí | Solo iQ Air | Solo iQ Air | Sí |
| Compuestos | Sí |