NanoBuilder rapid prototyping software
Thermo Scientific NanoBuilder Software is a tool for the systematic planning and construction of multi-layer nanodevices. This is done by dividing CAD files into ordered projects, facilitating the generation of complex structures that previously were tedious or even impossible to build. NanoBuilder Software allows for accurate patterning of large and complex nanostructures on multiple sites, supporting all DualBeam (focused ion beam scanning electron microscopy, FIB-SEM) patterning processes: FIB milling, gas-assisted FIB milling, FIB induced deposition, and electron-induced deposition.
Key features of NanoBuilder rapid prototyping software
Fully automated
Fully automated job execution, stage navigation, milling, and deposition.
FIB and GIS
Focused ion beam (FIB) and gas injection systems (GIS) optimized.
CAD
CAD-based prototyping.
Alignment
Automated alignment and drift control.
Patterning sequences
Plan patterning sequences on your desktop PC using Thermo Scientific NanoArchitect Software.
Specifications
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
GDSTODB
NanoBuilder
Import GDSII files
GDSII viewer
Convert to Thermo Scientific stream files
Automated alignment and drift control
Automated job execution
Multi-site support
Integrated editing of microscope properties
Alignment without exposing the site of interest
Style Sheet for Komodo Tabs
Resources
Applications
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
Investigación sobre materiales fundamentales
Se investigan nuevos materiales a escalas cada vez más pequeñas para lograr el máximo control de sus propiedades físicas y químicas. La microscopía electrónica proporciona a los investigadores información clave sobre una amplia variedad de características materiales a escala nanométrica.
Techniques
Experimentación in situ
La observación directa y en tiempo real de los cambios microestructurales con microscopía electrónica es necesaria para comprender los principios subyacentes de los procesos dinámicos como la recristalización, el crecimiento del grano y la transformación de fases durante el calentamiento, refrigeración y humectación.
Más información ›
Creación de prototipos a nanoescala
A medida que la tecnología continúa miniaturizándose, la demanda de dispositivos y estructuras a nanoescala está aumentando. La creación de prototipos a nanoescala en 3D con instrumentos DualBeam le ayuda a diseñar, crear e inspeccionar rápidamente prototipos funcionales microscópicos y a nanoescala.
Más información ›
Experimentación in situ
La observación directa y en tiempo real de los cambios microestructurales con microscopía electrónica es necesaria para comprender los principios subyacentes de los procesos dinámicos como la recristalización, el crecimiento del grano y la transformación de fases durante el calentamiento, refrigeración y humectación.
Más información ›
Creación de prototipos a nanoescala
A medida que la tecnología continúa miniaturizándose, la demanda de dispositivos y estructuras a nanoescala está aumentando. La creación de prototipos a nanoescala en 3D con instrumentos DualBeam le ayuda a diseñar, crear e inspeccionar rápidamente prototipos funcionales microscópicos y a nanoescala.
Más información ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Contact us
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.