双三元液相色谱DGLC
随着蛋白组学、代谢组学、相互作用组学及中药现代化研究的不断深入,复杂体系分离已成为分析化学研究的热点和难点之一。Davis和Gidding利用重叠统计学理论指出,当色谱峰的个数超过峰容量的37%时,分离度就会大大下降。随着色谱柱技术的迅速发展,采用亚二微米及表面增强核技术虽然可以大大提高色谱分辨能力,但很多样品的复杂程度远远超过了一维色谱的分离能力。
了解我们在液相、气相和离子色谱方面的最新进展
赛默飞色谱及痕量元素分析业务包括液相色谱(LC)、气相色谱(GC)、离子色谱(IC)、痕量元素分析(TEA)和样品前处理系统,是业界领先产品,能为科学分析创造出全新的可能性。
这些产品将在制药、食品、环境、石化、地质等领域中针对极具挑战性的分析问题提供解决方案,帮助客户推动科学进步。
随着蛋白组学、代谢组学、相互作用组学及中药现代化研究的不断深入,复杂体系分离已成为分析化学研究的热点和难点之一。Davis和Gidding利用重叠统计学理论指出,当色谱峰的个数超过峰容量的37%时,分离度就会大大下降。随着色谱柱技术的迅速发展,采用亚二微米及表面增强核技术虽然可以大大提高色谱分辨能力,但很多样品的复杂程度远远超过了一维色谱的分离能力。
• 液相色谱 • 气相色谱 • 离子色谱 • 变色龙软件 • 自动分析仪 • 样品前处理 • 色谱耗材