showcase.par.42167.image.0.0.1
为了让您获得可供发表的高质量图像,EVOS物镜采用最高质量的元件制造,可确保您的结果能够脱颖而出。
Download the EVOS Objectives selection sheet
平场消色差物镜  适用于常规应用的物镜;色彩和焦距经过标准校正
放大 不适用 工作距离 (mm) 明场 相差 LWD CC 油镜 目录号
2x 0.06 5.10       AMEP4631
2x 0.06 5.10       AMEP4931
4x 0.13 16.90     AMEP4632
4x 0.13 16.90     AMEP4932
10x 0.25 6.90     AMEP4633
10x 0.25 6.90     AMEP4933
20x 0.40 6.80     AMEP4634
20x 0.40 6.80     AMEP4934
40x 0.65 3.10     AMEP4635
40x 0.65 3.10     AMEP4935
50x 0.95 0.19     AMPFOP050
100x 1.25 0.15     AMPFOP100
平场荧光物镜 该物镜可提供极佳的分辨率,能够获得更明亮的荧光信号和更高分辨率的图像;减少光学畸变;具有更高的色度和焦距校正
放大 不适用 工作距离 (mm) 明场 相差 LWD CC 油镜 目录号
4x 0.13 16.9     AMEP4680
4x 0.13 16.9     AMEP4980
4x 0.13 19.70       AMEP4622
10x 0.30 8.30       AMEP4623
10x 0.25 9.20     AMEP4681
20x 0.45 7.10       AMEP4624
20x 0.40 3.10         AMEP4682
20x 0.50 2.50       AMEP4698
40x 0.65 2.80       AMEP4625
40x 0.65 2.80       AMEP4925
40x 0.65 1.60     AMEP4683
40x 0.65 1.60     AMEP4983
40x 0.75 0.72         AMEP4699
40x 1.30 0.2     AMEP4735
60x 0.75 2.20       AMEP4626
60x 0.75 2.20       AMEP4926
100x 1.28 0.21       AMEP4696
100x 1.28 0.21     AMEP4700
平场复消色差透镜 该物镜具有最高级别的分辨率、荧光亮度、对比度和色彩矫正
放大 不适用 工作距离 (mm) 明场 相差 LWD CC 油镜 目录号
1.25x 0.04 5.00       AMEP4736
2x 0.08 6.22       AMEP4751
4x 0.16 13       AMEP4752
10x 0.40 3.10         AMEP4753
20x 0.75 0.60       AMEP4734
40x 0.95 0.18         AMEP4754
60x 1.42 0.15     AMEP4694
100x 1.40 0.13     AMEP4733
LWD =长工作距离;优化的LWD用于透过常规壁厚为0.9-1.5 mm的器皿(包括玻片、培养瓶、微量培养皿等)
CC = 盖玻片校正;优化用于透过#1.5玻片(厚度约为0.17 mm) 与长工作距离物镜相比,可提供更高的放大倍数/数值孔径比和更高的分辨率
应用视频